离子色谱柱特点
赛默飞离子色谱柱具有小粒径、高容量、容纳双淋洗液发生罐等特点,为您的色谱分析提供高效、稳定的分离性能。
专为您的应用而开发的色谱柱
我们众多的离子色谱 (IC) 柱产品组合具备一系列特点,涵盖从小粒径到高容量、再到容纳双淋洗液发生罐以及通过我们的耗材设备监测器进行追踪的能力。我们的大部分离子色谱柱均可在线购买,较为便利。
耗材追踪
在 Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC 系统或 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系统中安装时,用户可追踪带 RFID 标签的色谱柱。初次将色谱柱放入系统时,当前日期和时间就会写入标签,以便仪器控制器可以准确确定色谱柱的已使用时间。此外,仪器控制器在采集关键性能指标时将其写入标签,包括关键指标统计、淋洗液类型和进样次数。标签还有助于系统检测是否存在尺寸不匹配(如将 2mm 和 4mm 耗材组合使用)或化学不匹配(如阴离子和阳离子错配)。
白皮书:耗材追踪案例
可提供小粒径
我们的几类离子交换色谱柱均装有 4µm 树脂粒子。这种较小的粒径可提供更好的分离度、更短的运行时间以及更可靠的结果。色谱柱的长度可根据所需结果进行优化。较短的色谱柱可用于较高流速以提高效率但不影响性能,而较长的色谱柱可用于复杂样本基质的较高分离度分离。这些选项可让您针对自己的应用优化分离度和通量。
4 µm 粒径色谱柱
使用 4 µm 粒径色谱柱的好处。
高容量
我们的孔隙非常多的色谱柱树脂具有更大的粒子表面积,这增加了分析物与树脂表面结合的机会。这种高容量使色谱柱能够处理高浓度分析物,对弱保留离子具有良好的分离度,从而能够分析高离子强度样本,并加载更大样本量但不导致过载和峰展宽。 
色谱柱的特性影响离子色谱性能
色谱柱选择
我们选择的 Thermo Scientific Dionex 离子色谱柱使我们为几乎所有类型的分析提供理想的色谱柱。我们提供可与氢氧化物、碳酸盐和甲磺酸 (MSA) 淋洗液配合使用的色谱柱。除了 Thermo Scientific Dionex IonPac 离子色谱柱,我们还提供独特的色谱柱化学成分以便对生物分子(如氨基酸和糖类化合物)进行高分离度、有效率的分析。
Dionex BioIC 色谱柱选择指南
针对您的氨基酸或糖类化合物分析选择合适的离子色谱柱。
双淋洗液发生罐 (EGC) 兼容性
我们的离子色谱柱产品组合包括适用于 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系统的色谱柱,这些色谱柱支持系统在双 EGC 模式下运行。该模式采用电解淋洗液生成技术创建重现性高的准确 KOH/KMSA 淋洗液梯度,这些梯度用于分离单糖、双糖、低聚糖以及唾液酸。
在线购买
我们提供便利的 Dionex 离子色谱柱在线购买服务,让您可以全天候追踪订单状态、查看订单历史记录和在线查看发票。注册即可享受账户专享价格和仅限网络的优惠促销。