Search Thermo Fisher Scientific
适用于离子色谱分析的 Thermo Scientific 产品旨在让您的研究顺利推进。我们的创新型离子色谱分析系统、自动淋洗液发生产品、Thermo Scientific Dionex 离子色谱PEEK Viper 接头以及专用标准品和试剂可帮助您简化分析并解决色谱分析难题。
我们的创新型离子色谱分析 (IC) 仪器系列提供了创新的技术和良好的耐用性。无论您处理少量样品还是大量样品、常规分析还是具有挑战性的分析,我们都能提供可满足您的性能和负荷能力要求的离子色谱系统。
淋洗液发生 (EG) 罐可以电解产生高纯度氢氧化物、碳酸盐和甲磺酸淋洗液,适用于免试剂离子色谱 (RFIC) 系统上的等度和梯度运行。无需手动制备淋洗液。对于复杂的糖类化合物分析,我们提供双淋洗液生成(双 EGC)模式,以生成重现性高的准确 KOH/KMSA 淋洗液液梯度。
使用 离子色谱 PEEK Viper 接头形成简单、一致的低死体积连接,从而较大限度地提高 Thermo Scientific Dionex 离子色谱分析系统的性能。这些接头可使金属环正确定位,从而提高效率和获得清晰的色谱峰,它们以专为您的离子色谱系统定制的便捷套件形式提供。
为了帮助您简化离子色谱分析,我们开发了您所需要的高纯度试剂和标准品。我们完整的 Thermo Scientific Dionex 标准品、试剂和化学品系列可帮助最大限度减少耗时的试剂和标准品验证并使您的系统始终以良好性能运行。我们的离子色谱标准品和试剂包括:
仅供研究使用。不可用于诊断程序。