BiPhenyl Reversed Phase LC Columns
使用 C18 色谱柱分离化合物是否遇到困难?新型 Thermo Scientific Accucore 二苯基 LC 色谱柱是针对以下物质的解决方案:
  • 芳香族&中等极性分析物
  • 违禁药物
  • 类固醇
现在,您不需要再为未分离的色谱峰、长运行时间和不理想的批次间一致性大伤脑筋。使用 Accucore 二苯基 LC 色谱柱对芳香族和中等极性分析物实现独特的选择性。这些色谱柱的填料经过优化,可为广泛的基质提供坚实的平台。
了解更多!
联系我们
Accucore 二苯基 LC 色谱柱及优点
  • 快速分离,具有出色的分离度和灵敏度
  • 反压更低,因此无需 UHPLC
  • 对芳香族和中等极性分析物具有混合模式选择性
  • 增强与芳香族化合物的 π-π 相互作用
  • 具有优异的批次间可重现性
  • 色谱柱使用寿命长
  • 与 100% 水相兼容
  • 色谱柱坚固耐用,适用于各种基质
目录说明直径(公制)长度(公制)粒径 
17826-052130Accucore 二苯基分析柱 2.1x50mm2.1mm50mm 2.6µm订购
17826-102130Accucore 二苯基分析柱 2.1x100mm2.1mm100mm 2.6µm订购
17826-012105Accucore Defender 保护柱(4个/包)2.1mm10mm 2.6µm订购
何时需要用到二苯基选择性?
一般来说,C18 色谱柱能顺利解析各种分析物。但是,有时需要采用其他化学方法来分离芳香族和中等极性分析物。二苯基的化学性质为 C18 色谱柱提供了互补选择性,能够利用分析物和固定相之间的 π-π 相互作用来分离异构化合物,例如违禁药物和类固醇。这有助于从基质干扰中提取关键峰。
When to use biphenyl selectivity?
Accucore 二苯基的优点
我们的实心核色谱柱是根据客户意见设计的,可解决客户在临床研究、法医毒物学、制药和环境实验室等方面的关键需求。我们已证明这种键合相具有出色的色谱柱耐用性和批次间可重现性,优化了保留时间稳定性、压力和峰不对称性等关键参数。数据质量无须担心。
我们对酸性、中性和碱性化合物进行了3000多次进样的快速梯度分析。数据质量保持稳定。
Why Accucore?
Accucore 二苯基色谱柱的强度得到进一步提升,可在4分钟内分离类固醇化合物的混合物,从而节省仪器运行时间,还有助于提高样本处理量。
何时需要用到二苯基选择性?
一般来说,C18 色谱柱能顺利解析各种分析物。但是,有时需要采用其他化学方法来分离芳香族和中等极性分析物。二苯基的化学性质为 C18 色谱柱提供了互补选择性,能够利用分析物和固定相之间的 π-π 相互作用来分离异构化合物,例如违禁药物和类固醇。这有助于从基质干扰中提取关键峰。
When to use biphenyl selectivity?
Accucore 二苯基的优点
我们的实心核色谱柱是根据客户意见设计的,可解决客户在临床研究、法医毒物学、制药和环境实验室等方面的关键需求。我们已证明这种键合相具有出色的色谱柱耐用性和批次间可重现性,优化了保留时间稳定性、压力和峰不对称性等关键参数。数据质量无须担心。
我们对酸性、中性和碱性化合物进行了3000多次进样的快速梯度分析。数据质量保持稳定。
Why Accucore?
Accucore 二苯基色谱柱的强度得到进一步提升,可在4分钟内分离类固醇化合物的混合物,从而节省仪器运行时间,还有助于提高样本处理量。