6000 VOCs CEMS型机柜
6000 VOCs CEMS (6000 型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统)气体样品由采样泵抽引导入仪器内,利用置于烘箱内的分离管柱通过载流气体的推动将样品分离;分离后的有机物依序进入火焰离子化检测器,在氢火焰中被电离成碳阳离子和电子,其产生的微电流经由信号放大器输出信号,图谱分析软件由该电子信号计算出各组分的浓度值。
以下是有关6000 VOCs CEMS的一些常见问题和解答。
联系我们
6000型 VOCs CEMS 基础篇
根据《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 38-2017)》的定义:指在HJ38标准规定的测定条件下,从在气相色谱仪的氢火焰离子化检测器上有响应的气态有机化合物总和中扣除甲烷以后其他气态有机化合物的总和(除非另有说明,结果以碳计)
厂界使用的设备和园区监测使用的设备在监测能力上基本上是一致的,但是一般采购单位可能不同,监测参数不同。厂界监测更多考虑的是企业所属行业排放标准中的无组织排放的监测参数,在一些敏感区域可能会考虑特异性,例如责任区分等。园区的监测一般监测参数更全,例如水、气甚至固废等,需要考虑园区整体企业的行业分布,以及周边环境和人员情况,目的是为了是整个区域符合标准,一些敏感区域例如周边居民区可能会考虑合规性,配备监测能力更完善更丰富,是通过完善的监控手段达到监管的目的。
根据《HJ1013附录C体积浓度转换为以碳记质量浓度的计算》的描述,ppm转成mg/m3的公式为:mg/m3=ppm*分子量/22.4 。在转换非甲烷总烃的单位时,其中的分子量以碳计,碳的分子量为12 。苯系物的单位转化需要根据各种苯系物的具体组分的分子量单独计算。
66000 VOCs CEMS 应用篇
6000型 VOCs CEMS仪器篇
6000A(总烃、甲烷、非甲烷总烃)型设备的分析周期一般为1分钟;6000B(苯、甲苯、二甲苯)的分析周期一般为10分钟;6000C(苯系物)的分析周期一般为15分钟;具体的监测时间需要根据现场工况情况进行调整。
Thermo Scientific 6000型固定污染源挥发性有机物分析仪是专门设计用于在线无人值守监测的设备,所以,仪器自带断电重启后自动点火功能。
载气消耗量60ml/min左右。压力一般为0.2MPa。
目前赛默飞的采样探头一般会标配316L和哈氏合金两根采样探杆,防止因为腐蚀造成损害;采用大面积不锈钢烧结滤芯,延长使用寿命,减少维护量;如果测量废气中含有油性物质,有可能会造成滤芯需要更换,否则正常使用超声波清理即可重复使用。
赛默飞VOCs CEMS使用的是直抽法采样探头,Model200型CEMS使用的是稀释法采样探头,两个探头从采样原理即完全不同。
6000型 VOCs CEMS应用篇
目前的相关标准文件中,只对非甲烷总烃提出了监测周期及相关数据处理的要求,未对苯系物提出要求。
赛默飞的固定污染源挥发性有机物监测系统采用了集成系统化设计,只要现场满足《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)》中要求的现场建设条件,基本都可以正常运行。
不锈钢采样管对样品基本上无影响,聚四氟管根据使用原料和加工工艺已知肯定会造成NMHC的监测值明显升高,受影响程度不定。
首先需要区分是标气流量计还是富余气体流量计,三个浮子流量计在一起需要区分。极少有标气流量计进水的情况,如果确定是标气流量计进水,目前主要分析还是校准回路单向阀故障。
目前6000A型分析仪采用的甲烷分离柱不需要将烃类反吹出去,对连续测量没有影响。
根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范(HJ 75-2017)》的相关要求,监测站房与采样点之间距离应尽可能近,原则上不超过70m。我们一般建议管线长度不超过50m。
目前我们提供国家标准报表格式。标准的月度报表是使用的日均值计算的。如果有其他特殊计算要求,可以根据客户的具体需求进行定制。
设备校正方面没有什么特殊要求,只是根据规范要求,系统需要定期进行全程校准。赛默飞的系统同时具有近端分析仪校准和远端全程校准的全部功能。
6000 VOCs CEMS 应用篇
更多有关6000 VOCs CEMS的应用
6000 VOCs CEMS型新品图
为了进一步规范固定污染源废气VOCs在线连续监测系统(VOC CEMS)的技术和市场,生态环境部于2018年底发布标准文件《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法(HJ 1013-2018)》,并于2019年7月正式实施。新标准的出台对仪器厂家提出了更高的要求,在此背景下赛默飞率先推出新一代6000型VOC CEMS产品,继续带动行业的发展。
了解更多
点播式网络讲座:6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
网络讲座:新设备,赋能更多行业的VOCs连续监测
立即观看该条视频,了解如何解决石化、有机化工、工业涂装和包装印刷、汽车喷涂等行业的VOCs监测难题?
观看网络讲座