6000 VOCs CEMS监测有奖调研活动
6000型 VOCs CEMS监测
我国臭氧污染问题日益严重,已经成为影响夏季空气质量的重要因素,而挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧的重要前体物。为了有效控制臭氧污染,需要从源头上控制挥发性有机物(VOCs)的超标排放。根据行业分布特点,不同省市纷纷制定相应的地方标准和法规,对石化、有机化工、工业涂装和包装印刷等重点行业提出VOCs的具体治理和排放达标的要求。
为了进一步规范固定污染源废气VOCs在线连续监测系统(VOC CEMS)的技术和市场,生态环境部于2018年底发布标准文件《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法(HJ 1013-2018)》,并于2019年7月正式实施。新标准的出台对仪器厂家提出了更高的要求,在此背景下赛默飞率先推出新一代6000型VOC CEMS产品,继续带动行业的发展
新6000型VOC CEMS产品的四大领先优势
赛默飞在线监测系统集成方案优势
  • 独特技术消减氧气干扰,大幅领先国标要求,满足未来升级需求
  • 增加电子压力控制(EPC)模块和大气平衡阀,气路更优化,测量更加稳定准确
  • 全程加热无冷点,避免冷凝和腐蚀,提高仪器耐用性,减少维护成本
  • 直接火焰温度侦测技术,大幅缩短熄火响应时间,防止氢气泄漏,提升产品安全性
了解更多
6000型VOC CEMS产品特征
赛默飞独特技术,避免扣除法的缺点,在出峰阶段即避免氧峰的出现(氧气干扰小于1%F.S.,优于国标要求的2%的限制)
6000型 VOC CEMS产品特征一
全程加热无冷点和EPC气路改进设计,产品性能更优越
  • 从采样到分析模块,全程120℃加热(或高于烟温20℃),样气在传输过程中没有冷凝损失,减少气路堵塞,保证测量准确
  • 增加大气平衡阀,保持采样环压力稳定,提高转子阀使用寿命,系统重复性高
  • 增加EPC电子压力控制模块,压力调整快速准确,缩短现场维护时间
  • 增加FID检测器的气体预热功能,具有更广的环境适用性(0-45℃)
直接温度侦测技术和远程操作功能,提升现场维护性和安全性
6000型 VOC CEMS产品特征二
  • FID检测器火焰处直接侦测温度,熄火响应时间大幅缩短,防止氢气意外泄漏,提升产品安全性
  • 串口通讯RS232,环保局可以从分析仪直接读取测试数据,防止数据造假,满足动态管理需求
  • 基于web网页技术的远程操作,无需人员到场,实现远程维护和防爆区域不开门操作
  • 10寸超大色彩触控屏,现场操作维护更加简易
赛默飞独特技术,避免扣除法的缺点,在出峰阶段即避免氧峰的出现(氧气干扰小于1%F.S.,优于国标要求的2%的限制)
6000型 VOC CEMS产品特征一
全程加热无冷点和EPC气路改进设计,产品性能更优越
  • 从采样到分析模块,全程120℃加热(或高于烟温20℃),样气在传输过程中没有冷凝损失,减少气路堵塞,保证测量准确
  • 增加大气平衡阀,保持采样环压力稳定,提高转子阀使用寿命,系统重复性高
  • 增加EPC电子压力控制模块,压力调整快速准确,缩短现场维护时间
  • 增加FID检测器的气体预热功能,具有更广的环境适用性(0-45℃)
直接温度侦测技术和远程操作功能,提升现场维护性和安全性
6000型 VOC CEMS产品特征二
  • FID检测器火焰处直接侦测温度,熄火响应时间大幅缩短,防止氢气意外泄漏,提升产品安全性
  • 串口通讯RS232,环保局可以从分析仪直接读取测试数据,防止数据造假,满足动态管理需求
  • 基于web网页技术的远程操作,无需人员到场,实现远程维护和防爆区域不开门操作
  • 10寸超大色彩触控屏,现场操作维护更加简易
Model 6000气相色谱仪
Model 6000 气相色谱仪
原理
气体样品由采样泵抽吸入仪器内,利用置于柱箱内的分离管柱通过载气的推动将样品分离;分离后的有机物依序进入火焰离子化检测器,在氢火焰中被电离成碳阳离子和电子,其产生的微电流经由信号放大器输出信号,图谱分析软件由该电子信号计算出各组分的浓度值。
Model 6000 气相色谱仪原理
系统特点:
  • 基于热态测量设计和组成,分析仪可接受的样气温度可达220℃
  • 能实现组分分析
    • THC/CH4/NMHC
    • 苯/甲苯/二甲苯等苯系物
    • 其他定制化特征因子
  • 量程宽 
    • 0-50ppm/500ppm/5000ppm/5%/50%(以甲烷计)
  • 分析时间迅速,既可满足合规的连续性要求,又可满足治理设备的工艺控制要求。
  • 校准
    • 全程系统校准,符合国标规定,可确保整个分析系统的准确性。
    • 仪器校准审核,提供VOCs 监测系统维护的便利性。
  • 样品置换快,确保实时监测
    • 样品更新速率:1-6 L/min。
点播式网络讲座:6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
网络讲座:新设备,赋能更多行业的VOCs连续监测
立即观看该条视频,了解如何解决石化、有机化工、工业涂装和包装印刷、汽车喷涂等行业的VOCs监测难题?
观看网络讲座
6000 VOCs CEMS Q&A
还有关于6000 VOCs CEMS的问题?
点击左侧6000 VOCs CEMS产品图片,了解更多信息。
了解更多