填问卷
赢积木
热门仪器
专题资料区
解决方案
了解更多
供水管网水质在线监测解决方案
供水管网水质在线监测
城市供水安全不仅需要依靠优质的供水水源、市政自来水厂中高效的水质净化、消毒工艺,同样要保证在供水管网到居民家中水龙头的水质合格,真正做到所有环节都遵循《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。赛默飞依据供水管网水质监测要求、监测点的现场特点,依靠自有先进的二次供水水质监测技术、丰富的二供水质监测产品线,特别推出了TSTIO1000型在线pH、余氯、浊度一体化水质分析仪。
供水管网水质在线监测热门仪器
供水管网水质监测——TSTIO1000型在线pH、余氯、浊度一体化水质分析仪
TSTIO1000型在线pH、余氯、浊度一体化水质分析仪
专门为市政自来水、饮用水、管网监测及农田灌溉设计,可实现二次供水水质在线监测。采用电化学及90°光散射法原理,可同步、实时测量pH、浊度、余氯、温度等参数,具有恒压、恒速等功能,可连续长期可靠运行。
优势:此水质分析仪安装占地面积小,操作维护简单,对操作人员专业要求低,非常适合各种非工业场合(例如二次供水水质监测)使用。
供水管网水质在线监测资料区
水质在线监测热点活动