自动离散式光度测定
体验环境和工业样品的快速分析
紧凑型台式设计的离散式光度测量分析仪为比色、酶和电化学测量提供卓越的分析性能。Thermo Scientific™ 分析仪覆盖多种应用,包括食品和饮料分析、水和土壤检测以及工业质控。自动化操作系统在减少总分析时间的同时让实验室可以同时测定多个分析物。
我们还提供50多种即用型系统试剂,以进一步简化分析和降低成本。  
自动离散式光度测定类别
适用于水和土壤检测的 Thermo Scientific™ Gallery™ 和 Aquakem 系统试剂包含持续扩展的检测选择,可实现自动化水质监测与营养物质分析。选择易用检测试剂盒,帮助您降低成本并缩短制备时间。
适用于食品和饮料检测的 Thermo Scientific™ Gallery™ 和 Arena™ 系统试剂包括持续扩展的检测选择,可实现自动化分析。比色或酶法分析应用于各种糖类、酸类和醇类,以及钙、铜、镁、铁、钾、游离和总 SO2、尿素、氨、蛋白质以及脂肪酶。
专题视频
适用于比色、酶和电化学测量的光度分析仪
更好地检测啤酒 - Gallery Plus 分析仪使啤酒分析更容易