Meat species detection, screening & quantification
肉类检测、筛查和定量
Imegen ™ RapidFinder ™ 肉类 ID 检测试剂盒与 Imegen 合作开发,可创建广泛的基于实时荧光定量 PCR 的动物物种检测和定量解决方案的产品组合。其中包括食品和饲料样本中牛肉、家禽、反刍动物、马肉和猪肉 DNA 的检测试剂盒。该方法具有极高的灵敏度,检测限 (LOD) 低于 0.1% 的官方要求水平。
常用的肉类 PCR 检测产品
New kits available to support your Vegan and Halal food label claims
新试剂盒可支持您的素食和清真食品标签声明
使用RapidFinder™ Vegan ID 试剂盒,您可以通过实时荧光定量 PCR 检测食品和成分中是否存在任何动物 DNA,其灵敏度最低可检测 0.01% 的动物 DNA。
使用新型 RapidFinder™ 清真食品 ID 试剂盒测定任何食品或成分中是否存在猪肉 DNA,灵敏度为 0.0005%。
这些筛查试剂盒经设计,可与 Applied Biosystems™ 核酸提取试剂盒、Applied Biosystems GMO 提取试剂盒和 Applied Biosystems 7500 Fast 实时荧光定量 PCR 仪配合使用。 RapidFinder™ Quant Multi-Meat Set 与一个或多个 RapidFinder™ 肉类 ID 试剂盒配合使用时,可简单可靠地测定食品和饲料样本中目标肉类占总肉类的百分比。该方法包括通过实时荧光定量 PCR 检测目标物种 DNA。