Search Thermo Fisher Scientific
Ion AmpliSeq HID Community Panels是根据法医科学家的意见设计的,并对其性能进行了验证,为人类身份鉴定应用的靶向测序提供了更多的应用。这些Panels可以通过 ampliseq.com 订购,并与 Applied Bioystems Precision ID 测序工作流程兼容。无论您是从如下所述的预设计panels中进行选择,还是使用您的特定内容创建定制panel,您的检测组合都可实现高覆盖率和高性能。此外,Converge NGS SNP 模块软件支持通过包含用户自定义的标记物和群体频率进行定制panel分析。
The evidentiary value of DNA profiles varies depending on the context in which the DNA was found. Linking a DNA profile to a particular cellular phenotype in mixtures may aid in assessing its evidentiary relevance and value.
The Ion AmpliSeq Body Fluid Identification DNA and RNA research panels, when used together, can identify a number of forensically relevant body fluids and tissues and associate the identified body fluids with individual DNA donors in mixtures, facilitating the formulation of source level propositions to aid DNA analysts in casework interpretation. Software tools have been developed to aid in the analysis of these panels.
The Ion AmpliSeq Body Fluid Identification DNA Research Panel targets 36 amplicons on 13 chromosomes. These 36 amplicons contain the 46 SNPs which correspond to the coding SNPs (cSNPS) in the Ion AmpliSeq Body Fluid Identification RNA Research Panel.
The Ion AmpliSeq Body Fluid Identification RNA Research Panel targets 23 body fluid specific genes with 36 amplicons. Three genes are included for body fluid identification only. The remaining 20 genes contain 46 cSNPs for human identification purposes.
DNA panel: RNA panel: | Sample type for DNA panel: Sample type for RNA panel: | Input DNA: Input RNA: |
Recommended configuration: | Observed performance: | |
Design date: | Recommended applications: |
法医 DNA 表型分析可提供关于外部可见特征 (EVC) 和生物地理祖先 (BGA) 的调查线索,从而为数据库查询不到或 CE-STR 技术分析失败的调查提供协助。Ion AmpliSeq VISAGE(通过基因组学获得的可见属性)-Basic Tool Research Panel 包含 153 个 SNP,可预测外部可见特征( EVC) 和生物地理祖先,并纳入了 HIrisPlex-S 检测1 的 41 个 SNP 和用于区分七大洲人群的 115 个选定 BGA 标记物。该检测设计适用于扩增子平均大小为 175 bp 的降解样品。此检测的初步验证显示出高灵敏度,低至 100 pg 的基因组 DNA (gDNA)和 240 分钟超声处理后的,均可获得全部分型。
引物混合管 1:146 个扩增子 | 样品类型:人类基因组 DNA,可与降解的 DNA 和法医检材兼容 | 起始 DNA:1 ng/样品,但已证实低至 100 pg DNA亦可获得全部分型 |
推荐配置:
| 观察到的性能:
| 引用文献 |
设计日期: 2020 年 6 月 | 出版物: Xavier, et al.Forensic Science International: Genetics 2020 | 推荐应用: 法医遗传学:生物地理祖先推断、DNA 表型分型 |
合并液 1:17 个扩增子(1 管) | 样品类型:DNA | 起始 DNA:1 ng |
推荐配置: 每个芯片的样品数:32 份样品/Ion 318 或 Ion 520 芯片 最小覆盖率:1000X | 观察到的性能: 检测组合均匀性:99% 靶标读数:93% |
|
设计日期: 2015 年 3 月 | 出版物: Walsh et al, Forensic Science International: Genetics 2013 | 推荐应用: 法医遗传学:可见性状推断 |
在法医遗传学领域中应用替代标记的研究日益增多,有助于确定从具有挑战性的样品中获得更多遗传信息的方法。使用生物地理祖先、DNA 表型和谱系标记物可在积案悬案和无嫌疑犯案件中提供调查线索。Ion AmpliSeq PhenoTrivium Panel包含一组共 200 个常染色体 SNP 和 120 个 Y 染色体 SNP 的祖先、DNA 表型和男性谱系标记物。Diepenbroek等人的研究表明 ,用灵敏度低至125pg的基因组DNA(gDNA)的panel可以获得可靠的祖先和表型预测,以及在个案样本上结合祖先、表型和男系预测的额外好处。
引物混合管 1:311 个扩增子 | 样品类型:人类基因组 DNA,可与降解的 DNA 和法医检材兼容 | 起始 DNA:1 ng/样品,但可靠的祖先和表型预测低至 125 pg DNA |
推荐配置: 每个芯片的样品数:16-24 份样品/Ion 530 芯片 | 观察到的性能: 标记物检出率:98.75% |
|
设计日期: 2020 年 12 月 | 出版物: Diepenbroek, et al.Genes 2020, 11(12) | 推荐应用: |
引物混合管1:602 个扩增子(1 管) | 样品类型:人类基因组 DNA,可与降解的 DNA 和法医检材兼容 | 起始 DNA:1 ng/样品,但已证实的准确的单倍群预测可低至 25 pg DNA |
推荐配置: 每个芯片的样品数:24/Ion 318 芯片 平均覆盖范围/标记物:175X *也兼容 Ion 510、520 和 530 芯片 | 观察到的性能: 标记物检出率:97.3% 精度:100% |
|
设计日期: 2019 年 1 月 | 出版物: Ralf et al, Forensic Science International: Genetics 2019 | 推荐应用: 法医遗传学:父系谱系鉴定和父系生物地理祖先推断 |
替代标记类型的分析可对具有挑战性的样品(如复杂混合物或降解样品)的 CE-STR 结果进行补充,以生成调查线索。由于适用于法医检材的加性增强混合物分析和生物地理祖先预测能力,微单倍型已成为传统 STR-CE 分型的替代标记物。Ion AmpliSeq MH-74 Plex Research Panel 是一种 157-325 bp 检测,涵盖选自先前由 Kidd Laboratory 表征的一组 130 个微单倍型中的 74 个微单倍型 (230 SNP)。基于高 Ae(等位基因的有效数量)和 In(信息量)值选择微单倍型,以增强混合反卷积和生物地理祖先预测能力。Oldoni 等人证实,低至 50 pg 基因组 DNA (gDNA) 的灵敏度和该检测在分析复杂混合物方面的用途可对 CE-STR 分型结果进行补充。
合并液 1:74 个扩增子 | 样品类型:人类基因组 DNA,可与降解的 DNA 和法医检材兼容 | 起始 DNA:1 ng/样品,但灵敏度低至 50 pg |
推荐配置: 每个芯片的样品数:16 份样品/Ion 530 芯片 | 观察到的性能: 标记物检出率:100% |
|
设计日期: 2020 年 12 月 | 出版物: Oldoni, et al.Forensic Science International: Genetics 2020 | 推荐应用: 法医遗传学:生物地理祖先推断、DNA 混合物 |
仅适用于科学研究、法医或亲子鉴定应用。不可用于诊断程序。