适用于您的免疫学研究的端到端解决方案
我们工作流程的每一部分都经过优化,可以获得最大的洞察力,消除对您实验选择适当配置的不确定性。我们提供完整的解决方案以及各种资源,可帮助您整个工作流程。
免疫肽制剂的样品制备
可自动制备样品,以提高通量,缩短制备时间和技术变异性。
KingFisher Flex 磁珠法核酸提取系统
使用Thermo Scientific KingFisher Flex纯化系统,可以从各种材料中高效地准备样品,该系统提供了高度多功能的自动磁性颗粒处理,可从几乎任何来源进行DNA/RNA,蛋白质或细胞纯化。该系统采用革命性的磁性颗粒分离技术,提供卓越的重复性和质量。
针对免疫而优化的分离
肽分离柱必须稳健,提高灵敏度,并为免疫的实验提供保留时间稳定性。 uPAC Neo HPLC 色谱柱提供所有这些功能以及处理从高至有限量 (单个池) 以及长至短梯度的样品。
Vanquish Neo UHPLC 系统适用于需要高重现性和灵敏度,低残留的实验
Thermo Scientific Vanquish Neo UHPLC系统可实现高灵敏度LC-MS应用,如免疫肽类学。它与行业领先的Thermo Scientific质谱组合和ESI源无缝集成。
50 cm µPAC Neo HPLC 色谱柱,适用于需要高度可重现分离的实验
Thermo Scientific 50 cm µPAC Neo HPLC 色谱柱可提供较 高 的蛋白质组覆盖范围,适用于 MH 样品的较高细胞计数提取。 独特的基于微柱阵列的技术消除了峰分散,从而可进行更高的孔板计数和更锐利的峰形。
FAIMS Pro Duo 接口—用于需要扩展动态范围的实验
Thermo Scientific FAIMS Pro Duo 接口提供了低皮克 级负载的选择性和灵敏度,使其更深入的免疫促进了覆盖范围,以观察低丰度临床相关抗原的差异。高场不对称离子迁移技术允许对 MHC I 类和 II 类肽的电荷状态离子云选择性,同时保持质谱仪清洁和光谱纯度。
质谱仪,适用于免疫计
Thermo Scientific Orbitrap 系列质谱仪提供可靠的成熟技术,支持准确度和精度的免疫分析。
区分所有 Orbitrap 仪器的功能
  • 自动增益控制,可实现皮克级至微克级的一致光谱质量和定量准确度,无需用户干预
  • 标准化碰撞能量,确保所有前体的可重现裂解效率,而无需在样品组内和不同样品组之间进行优化
  • MS/MS 扫描的完整质量范围 (m/z) 可实现明确的序列注释,特别是从头测序
  • Orbitrap 质量分析仪可实现卓越的光谱质量和光谱内动态范围
Orbitrap Astral 质谱仪—适用于需要前所未有深度的实验
Thermo Scientific Orbitrap Astral 质谱仪在表征免疫圆顶方面提供了新的深度水平,并且具有行业领先的分析灵敏度,同时保持了分析高动态范围样品的能力。该平台支持低量 (ug) 样品,不影响或分析饱和。
Orbitrap ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪 - 扩大您的免疫研究规模
Thermo Scientific Orbitrap 高端 MultiOmics Tribrid 质谱仪采用革命性的新硬件设计,具有两个离子路由多极和多个正交裂解选项,可在世界一流的蛋白组学,代谢组学,脂质组学,糖蛋白组学和糖组学方面获得结果。它提供了独特的 squad 工作流程,适用于跨样品组别同时发现和验证免疫肽。
Orbitrap Exploris 480 质谱仪,适用于需要 Orbitrap 准确性并增强选择性以进行靶向定量分析的实验
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 质谱仪提供经证实的可靠性和光谱质量,支持准确注释免疫肽。该平台提供了多功能操作,以支持数据依赖性采集,用于发现,并通过高分辨率准确质量 PRM 为靶向定量提供无与伦比的选择性。
Stellar 质谱仪—发现以前所未有的规模进行验证
Thermo Scientific Stellar 质谱仪灵敏度改进了 5 倍的其他分析物,可以更高效,可靠且成本更低的方式加快生物标志物翻译。通过快速全扫描 MSn 采集和可靠定量的特异性提高确定性。通过自动化方法创建和仪器控制简化高通量生成高质量数据。
Immunomics 的数据分析
PEAKS Studio软件用于数据分析
PEAKS Studio 软件及其 DeepNovo Pepdome 工作流程允许分析从 Thermo Scientific Orbitrap 质谱仪获得的免疫肽数据。该软件提供了数据库搜索和从头肽鉴定功能,使研究人员能够有效分析和解读他们的数据。