通过化合物的同位素组成了解其来源和历史
Thermo Scientific™ 同位素比质谱仪可以让您以极高的精度和灵敏度测定同位素特征,从而形成对化合物历史和来源的独特见解。
高分辨率 IRMS
质量分辨能力大于 18,000
Ultra HR-IRMS 结合了 10 kV 电子碰撞电离源、高质量分辨率双重聚焦扇形磁场质量分析仪和可变接收器阵列,分辨能力可达 18,000。通过使用可切换的入口狭缝,可为每种方法自动选择高、中或低分辨率设置。
极佳丰度灵敏度
可变接收器阵列覆盖大于 10 个数量级的信号动态范围,有助于在法拉第杯中收集更丰富的离子束以及对非常稀有的离子种类进行单离子计数。弱信号可通过轴向二次电子倍增器,以四极杆能量过滤器 (RPQ) 延迟透镜进行分析,从而实现高灵敏度实验。
完全集成的工作流程
Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution (ISDS) 通过完全集成的工作流程,彻底改变了同位素比分析的步骤,使高分辨率 IRMS 成为常规工具。Qtegra ISDS 软件将针对特定样本的所有实验整合为一本"实验室手册"。
模块化概念
Ultra HR-IRMS 包括两个双粘性流入口系统,可将多达三种参考气体与样本一起进行处理。该模块化双入口设计允许每个双入口的独立替换,避免了对正在分析的样本类型造成交叉污染。
High resolution gas IRMS components
静电检测器
半径 220 mm 的扇形静电场分析器 (ESA) 可在离子进入扇形磁场之前,对产生能量色散的离子进行重新聚焦。
入射狭缝
受计算机控制的入射狭缝可在 5 μm 至 250 μm 之间进行切换,从而能够选择低、中、高质量分辨率。
扇形磁场
温控式层压电磁体的半径为 230 mm。整个系统放大系数为 2,从而可产生 810 mm 的分散程度。在全加速电压下,质量范围高达 280,在加速电位和质量分辨能力降低的情况下,可扩展至 560。
可变多接收器
在固定轴向接收器的任一侧,配有 4 个可移动检测器平台。每个可变检测器平台均配备一个法拉第检测器,此外,还可携带一个紧凑型离散倍增电极 (CDD) 离子计数检测器。
10 kV 离子源
气密性电子碰撞离子源具有广泛的可调节电子能量以及可变泵送电导率,能够提供超高灵敏度。由于其低 "扰动 "特性,该离子源保留了离子中的结块和同位素分布。
RPQ SEM
轴向检测器通道是一个带有法拉第杯和高灵敏度离子计数检测器 (SEM)的双模式检测器。四极杆能量过滤器 (RPQ) 位于 SEM 前方,可降低丰度灵敏度,从而能够测量微小离子束。
化学和物理作用均会在样本的同位素指纹图谱中留下痕迹。氮、碳、硫、氧和氢在其同位素比中均保存了与这些作用相关的信息。我们的气体 IRMS 外围设备产品种类全面,可帮助您在食品和饮料检测、法医学、考古学、生态学和地球科学领域获取独特的样本信息,并获得结论性见解。
EA-IRMS:获得更高色谱峰 
借助 Thermo Scientific EA IsoLink IRMS 系统,实验室拥有了易于使用的自动化元素与同位素分析解决方案。基于专用氦气节省技术和集成温度梯度气相色谱实现快速且经济的分析,适用于以下多种领域样本的来源和真实性测定:生态学、生物学、考古学、地球科学、食品完整性和法医学。
 查看 EA IsoLink 示意图
了解更多
强大的 GC-IRMS 分离功能
Thermo Scientific GC IsoLink II IRMS 系统创建了一种无缝解决方案,结合了 GC 的分离功能和 IRMS 的卓越检测能力。GC IsoLink II IRMS 系统除了为科学工作者提供有关化合物来源、代谢、合成和成岩途径的大量信息外,还可以与 GC/GC-MS 技术相结合以揭示未知化合物。
 查看 GC IsoLink 示意图
了解更多
大量液体样本中特定化合物的 LC-IRMS 分析
Thermo Scientific LC IsoLink IRMS 系统有助于分析呈液体状的有机样本。通过将 HPLC 系统与 IRMS 连接,可对以下多种领域的 13C/12C 同位素比分析进行可重复且准确的在线测定:代谢、食品和饮料检测、药物开发、兴奋剂控制和生物地球化学。
 查看 LC IsoLink 示意图
了解更多
GasBench Plus 系统:灵活性、灵敏度、动态范围
Thermo Scientific GasBench Plus 系统适用于各种分析应用,从天然同位素变化到饮料的真伪和新陈代谢检测。自动化范围识别和自动稀释功能并结合了双粘性流入口系统,可实现精确、灵敏和宽动态范围检测,并可快速输送复杂气体混合物中的纯分析物。
 查看 GasBench 示意图
了解更多
Kiel IV 碳酸盐装置
与同位素比质谱仪联用时,Thermo Scientific Kiel IV 碳酸盐装置可分析碳酸盐样本,用于涉及生物碳酸盐的古气候重建,例如有孔虫、双壳类动物、腕足类动物、耳石和珊瑚。其他适用的研究领域包括分析来自岩心的单个生物或微生物化石的生长区域。
了解更多
ConFlo IV 通用型连续流接口
Thermo Scientific ConFlo IV 通用型连续流接口能够将样本制备装置连接至 IRMS,显著地增加了可由稳定 IRMS 执行的实验范围。
了解更多
EA-IRMS:获得更高色谱峰 
借助 Thermo Scientific EA IsoLink IRMS 系统,实验室拥有了易于使用的自动化元素与同位素分析解决方案。基于专用氦气节省技术和集成温度梯度气相色谱实现快速且经济的分析,适用于以下多种领域样本的来源和真实性测定:生态学、生物学、考古学、地球科学、食品完整性和法医学。
 查看 EA IsoLink 示意图
了解更多
强大的 GC-IRMS 分离功能
Thermo Scientific GC IsoLink II IRMS 系统创建了一种无缝解决方案,结合了 GC 的分离功能和 IRMS 的卓越检测能力。GC IsoLink II IRMS 系统除了为科学工作者提供有关化合物来源、代谢、合成和成岩途径的大量信息外,还可以与 GC/GC-MS 技术相结合以揭示未知化合物。
 查看 GC IsoLink 示意图
了解更多
大量液体样本中特定化合物的 LC-IRMS 分析
Thermo Scientific LC IsoLink IRMS 系统有助于分析呈液体状的有机样本。通过将 HPLC 系统与 IRMS 连接,可对以下多种领域的 13C/12C 同位素比分析进行可重复且准确的在线测定:代谢、食品和饮料检测、药物开发、兴奋剂控制和生物地球化学。
 查看 LC IsoLink 示意图
了解更多
GasBench Plus 系统:灵活性、灵敏度、动态范围
Thermo Scientific GasBench Plus 系统适用于各种分析应用,从天然同位素变化到饮料的真伪和新陈代谢检测。自动化范围识别和自动稀释功能并结合了双粘性流入口系统,可实现精确、灵敏和宽动态范围检测,并可快速输送复杂气体混合物中的纯分析物。
 查看 GasBench 示意图
了解更多
Kiel IV 碳酸盐装置
与同位素比质谱仪联用时,Thermo Scientific Kiel IV 碳酸盐装置可分析碳酸盐样本,用于涉及生物碳酸盐的古气候重建,例如有孔虫、双壳类动物、腕足类动物、耳石和珊瑚。其他适用的研究领域包括分析来自岩心的单个生物或微生物化石的生长区域。
了解更多
ConFlo IV 通用型连续流接口
Thermo Scientific ConFlo IV 通用型连续流接口能够将样本制备装置连接至 IRMS,显著地增加了可由稳定 IRMS 执行的实验范围。
了解更多
Qtegra ISDS
用于气体 IRMS 的 Qtegra ISDS 软件
通过创新型 Qtegra Intelligent Scientific Data Solution (ISDS) 平台软件,可极大限度减少培训,实现自动化工作流程,简化操作并提高效率。 Qtegra ISDS 软件旨在简化工作流程符合性、可扩展性、符合性和数据管理,为一致准确的分析提供必要的工具。
了解有关 Qtegra ISDS 软件的更多信息 ›
用于气体 IRMS 的 Qtegra ISDS 软件网络讲座: 彻底改变您的气体 IRMS 分析 ›
同位素指纹图谱
科学研究
专题视频
同位素猎手
Become an Isotope hunter
通过同位素指纹图谱在线学习系列,成为同位素猎手
在此在线学习系列中,您将了解同位素指纹图谱的相关信息以及有关以下内容的更多信息:
  • 什么是同位素指纹图谱?
  • 如何检测同位素指纹图谱?
  • 同位素指纹图谱的应用范围有哪些?
  • 同位素指纹在食品完整性、环境取证、刑事取证、兴奋剂控制等方面的应用示例有哪些?
成为同位素猎手 ›
* 必填字段
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes