植物蛋白胨
符合不含动物源性成分 (ADCF) 替代品的限制:来自培养基专家值得信赖的植物蛋白胨
需要肉类蛋白胨产品的替代物?了解 VeggietonesTM:我们不含动物源性成分 (ADC) 和转基因生物 (GMO) 的高营养蛋白胨系列。
自20世纪80年代中期出现牛海绵状脑病 (BSE) 以来,人们越来越关注肉源和动物源性产品在制药行业的使用。随后对其他物种中传染性海绵状脑病 (TSE) 的担忧加速了对不含动物组织材料的需求。
尽管从尚不清楚是否存在 BSE 的国家/地区采购动物材料有严格的政策要求,并且会对所有原料进行严格的监管和认证,但 Thermo Fisher Scientific 已经认识到制药和生物制药行业对一系列无肉源产品的需求。
因此,我们开发了各种植物蛋白胨(使用植物源材料作为传统蛋白胨的替代物),为细菌和真菌的生长提供了一些列高营养通用培养基。以豌豆粉作为蛋白质来源,使用真菌酶制造蛋白胨。
特别是,推出了成分明确的可冷过滤豌豆植物蛋白胨,作为辐照干粉培养基或即用型培养基,置于生物工艺容器中,用于无菌工艺控制(培养基模拟灌装),受到了欢迎,并广泛应用于整个行业。
这些产品的生产过程中未使用动物源性原料。
我们的所有原料都已经过认证,不含转基因材料。
植物蛋白胨产品
Thermo Scientific™ Oxoid™ 非转基因大豆蛋白胨是一种营养丰富的通用蛋白胨,用于细菌和真菌生长。
Thermo Scientific™ Oxoid™ 植物蛋白胨肉汤是一种高营养的通用蛋白胨。
Thermo Scientific™ Oxoid™ 一号植物蛋白胨是一种高营养、不含肉类的通用蛋白胨,用于细菌和真菌的生长。
Thermo Scientific™ Oxoid™ 植物蛋白胨磷酸盐肉汤是胰蛋白胨磷酸盐肉汤的无肉替代品。
Thermo Scientific™ Oxoid™ 冷过滤植物蛋白胨肉汤是一种经伽马射线辐照灭菌、可冷过滤的不含动物成分替代产品,可用于微生物培养基模拟灌装试验。
相关产品
使用即用型 Thermo Scientific™ 在 BPC 中可冷过滤的植物蛋白胨肉汤(生物工艺容器中可替代胰蛋白胨大豆肉汤 (TSB) 的一种植物培养基),可以大幅减少培养基灌装试验的准备时间并大幅提高生产率。只需将 BPC 连接至现有的工作流程,即可最大程度发挥过程模拟功能并最大程度减少二次污染。
相关资源