中药 
农残及有毒有害物质
2020 版《中国药典》编制大纲强调以中医临床为导向构建中药质量控制技术体系,制定中药标准。
安全性方面:有效控制外源性污染物对中药安全性造成的影响,全面制定中药材、饮片重金属及有害元素、农药残留的限量标准;全面制定易霉变中药材、饮片真菌毒素限量标准。有效控制内源性有毒成分对中药安全性产生的影响,重点解决符合中药特点的肝肾毒性预测及评价方法。
赛默飞可以提供完整的中药分析解决方案,涵盖了从提升中药安全性、有效性分析到中药临床组学分析等应用领域,为保证中药质量,阐明作用机理,和明确临床价值贡献自己的一份力量。
农药残留
新增33 种禁用农药列表
公示稿中禁用农药推荐LCMSMS 方法检测的有30 种化合物,推荐应用GCMSMS 方法检测的有22 种(34 种化合物,含内标TPP),其中11 种化合物可同时用两种方法检测,最低定量限0.01 mg/kg。
GC-MS/MS 方法
一针进样检测99 种农残
LC-MS/MS 方法
中药中30 种农药残留及其代谢物提取离子流色谱图:10.0 ng/mL
2341 农药残留量测定法耗材推荐
真菌毒素
2020 版药典草案9305 通则中真菌毒素检测品种扩大至60 余种。2351 通则也按照真菌毒素种类增添了多种真菌毒素测定法。
2015 版《中国药典》要求对药材,饮片和制剂中黄曲霉毒素B1(AFB1)B2(AFB2),G1(AFG1)、G2(AFG2)建立高灵敏度分析检测方法,其中黄曲霉毒素B2,G2 最低浓度点0.04 ng/mL, 黄曲霉毒素B1,G1 最低浓度点是0.12 ng/mL。赛默飞 TSQ Altis 三重四极杆质谱检测灵敏度高,检测限均小于1 ppt。
AFB1,AFB2,AFG1,AFG2 化合物的色谱图(LOQ,进样体积5 μL )
2351 真菌毒素测定法耗材配置推荐
重金属
2020 药典三次征求意见稿针对重金属在不同价态表现出不同的药理和毒性作用的特点,逐渐修订完善了汞和砷元素形态及其价态测定法,可以说,经过修订和完善,我国2020 年版药典重金属及有害元素检测可达到国际先进的水平。征求稿中四部通则2322 采用高效液相色谱- 电感耦合等离子质谱法测定供试品中汞、砷元素形态及价态。
砷汞价态分析—— ICPMS
安宫牛黄丸是我国传统药物中最负盛名的急症用药, 是中医治疗高热症的“ 瘟病三宝”之一。安宫牛黄丸具有清热解毒、镇惊开窍的功效。主治瘟病高热、神昏, 中风、口眼歪斜、筋脉牵引、痰痫壅盛。
砷形态
汞形态
  • 赛默飞联用方案针对药典要求的As、Hg 形态分析给出了很好的分离效果( 基线分离)
  • 分开时间短提高检测效率
中药配方颗粒
有效性方面:强化中药标准的专属性和整体性,不断创新和完善中药分析检验方法。推广指纹和特征图谱、多成分含量测定等整体控制中药成分的检测技术;加强以替代对照品为对照的多成分定量分析技术研究,包括以内标或自身内标、对照提取物为对照的多成分含量测定等。
附子黄芩配伍分析
Thermo Scientific Q Exactive 系列
用Q Exactive 高分辨质谱对附子单煎组、黄芪单煎组、附子黄芪合煎组、附子黄芪混合的化学成分进行系统分析,以期为黄芪对附子的解毒机理提供物质基础。
利用Compound Discoverer 软件,结合标准中药数据库,共鉴定179 种可能的成分,主要为氨基酸、生物碱、黄芪皂苷、黄酮类。附子黄芪合煎组中可见乌头碱、新乌头碱等双酯型乌头碱含量降低,表明合煎组的减毒机制。
色谱柱选择
在中药分析过程中,搭配使用高、低碳载量C18,耐纯水C18,和核壳型C18,可以缩短方法开发时间,并获得更加可靠的分析方法。赛默飞特别为中药客户搭配了不同种类的耗材方法包:
农残及有毒有害物质
2020 版《中国药典》编制大纲强调以中医临床为导向构建中药质量控制技术体系,制定中药标准。
安全性方面:有效控制外源性污染物对中药安全性造成的影响,全面制定中药材、饮片重金属及有害元素、农药残留的限量标准;全面制定易霉变中药材、饮片真菌毒素限量标准。有效控制内源性有毒成分对中药安全性产生的影响,重点解决符合中药特点的肝肾毒性预测及评价方法。
赛默飞可以提供完整的中药分析解决方案,涵盖了从提升中药安全性、有效性分析到中药临床组学分析等应用领域,为保证中药质量,阐明作用机理,和明确临床价值贡献自己的一份力量。
农药残留
新增33 种禁用农药列表
公示稿中禁用农药推荐LCMSMS 方法检测的有30 种化合物,推荐应用GCMSMS 方法检测的有22 种(34 种化合物,含内标TPP),其中11 种化合物可同时用两种方法检测,最低定量限0.01 mg/kg。
GC-MS/MS 方法
一针进样检测99 种农残
LC-MS/MS 方法
中药中30 种农药残留及其代谢物提取离子流色谱图:10.0 ng/mL
2341 农药残留量测定法耗材推荐
真菌毒素
2020 版药典草案9305 通则中真菌毒素检测品种扩大至60 余种。2351 通则也按照真菌毒素种类增添了多种真菌毒素测定法。
2015 版《中国药典》要求对药材,饮片和制剂中黄曲霉毒素B1(AFB1)B2(AFB2),G1(AFG1)、G2(AFG2)建立高灵敏度分析检测方法,其中黄曲霉毒素B2,G2 最低浓度点0.04 ng/mL, 黄曲霉毒素B1,G1 最低浓度点是0.12 ng/mL。赛默飞 TSQ Altis 三重四极杆质谱检测灵敏度高,检测限均小于1 ppt。
AFB1,AFB2,AFG1,AFG2 化合物的色谱图(LOQ,进样体积5 μL )
2351 真菌毒素测定法耗材配置推荐
重金属
2020 药典三次征求意见稿针对重金属在不同价态表现出不同的药理和毒性作用的特点,逐渐修订完善了汞和砷元素形态及其价态测定法,可以说,经过修订和完善,我国2020 年版药典重金属及有害元素检测可达到国际先进的水平。征求稿中四部通则2322 采用高效液相色谱- 电感耦合等离子质谱法测定供试品中汞、砷元素形态及价态。
砷汞价态分析—— ICPMS
安宫牛黄丸是我国传统药物中最负盛名的急症用药, 是中医治疗高热症的“ 瘟病三宝”之一。安宫牛黄丸具有清热解毒、镇惊开窍的功效。主治瘟病高热、神昏, 中风、口眼歪斜、筋脉牵引、痰痫壅盛。
砷形态
汞形态
  • 赛默飞联用方案针对药典要求的As、Hg 形态分析给出了很好的分离效果( 基线分离)
  • 分开时间短提高检测效率
中药配方颗粒
有效性方面:强化中药标准的专属性和整体性,不断创新和完善中药分析检验方法。推广指纹和特征图谱、多成分含量测定等整体控制中药成分的检测技术;加强以替代对照品为对照的多成分定量分析技术研究,包括以内标或自身内标、对照提取物为对照的多成分含量测定等。
附子黄芩配伍分析
Thermo Scientific Q Exactive 系列
用Q Exactive 高分辨质谱对附子单煎组、黄芪单煎组、附子黄芪合煎组、附子黄芪混合的化学成分进行系统分析,以期为黄芪对附子的解毒机理提供物质基础。
利用Compound Discoverer 软件,结合标准中药数据库,共鉴定179 种可能的成分,主要为氨基酸、生物碱、黄芪皂苷、黄酮类。附子黄芪合煎组中可见乌头碱、新乌头碱等双酯型乌头碱含量降低,表明合煎组的减毒机制。
色谱柱选择
在中药分析过程中,搭配使用高、低碳载量C18,耐纯水C18,和核壳型C18,可以缩短方法开发时间,并获得更加可靠的分析方法。赛默飞特别为中药客户搭配了不同种类的耗材方法包:
CMD SchemaApp code