Search Thermo Fisher Scientific
Fura-2钙离子探针是一种用于测定细胞内钙浓度的高灵敏度的比率型指示剂染料。自1985年推出起,已有数千篇论文描述了fura-2钙离子荧光探针在多种细胞中的应用。这些由 Roger Tsien 及其合作者开发的重要 Ca 2+ 指示剂已为更深入了解钙在细胞调节中的作用做出了重大贡献。使用 fura-2钙离子荧光探针进行比率测定的能力是该探针的一个重要特性。
在低浓度指示剂下,通过 fura-2 在 340/380 nm 处的激发比可准确测定细胞内 Ca2+ 浓度(图1)。通过比率测定,可明显减少染料加载不均匀、染料泄漏和光漂白的影响,同时可以避免在不同厚度细胞中与 Ca2+ 浓度测定的相关问题。 通常可在1小时内进行 fura-2 荧光的测定,且不会因泄漏或漂白而导致荧光显著损失。 此外,fura-2 的足够亮度可在细胞内染料浓度下进行测定,不会导致显著的 Ca2+ 缓冲或 Ca2+瞬变衰减。
图1: 含 0–39.8 µM 游离 Ca2+ 溶液中 fura-2 的荧光激发光谱(F1200)。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。