Search Thermo Fisher Scientific
G 蛋白偶联受体 (GPCR) 超家族包含约 600-1,000 个成员,是已知最大的一类经证实具有治疗价值的分子靶标。赛默飞世尔科技经验丰富的GPCR 生物学家团队已开发了经过充分验证的新型 GPCR 细胞系产品系列,可支持您的发现计划。
产品组合包含两个不同的检测平台,每个平台都使用 FRET 作为检测读数:Tango GPCR 细胞系和 GeneBLAzer GPCR 细胞系。每个 GPCR 细胞系平台都有两种细胞状态:分裂停滞的非分裂细胞和正常分裂细胞。点击下方的细胞系产品表和右侧的功能链接,了解我们如何帮助加速您的药物发现工作。
检测性能数据 | 分裂细胞 | 分裂停滞细胞 | 供应情况 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家族 | 受体 | Geneblazer 技术 | Tango 技术 | 货号 | 货号 | SelectScreen 服务 | 确认读数 |
乙酰胆碱(毒蕈碱) | M1 | K1710 | Ca²+(Fluo-4) | ||||
乙酰胆碱(毒蕈碱) | M1 | K1735 | K1365 | ✓ | Ca²+(Fluo-4)、磷酸化 ERK2 | ||
乙酰胆碱(毒蕈碱) | M1 | K1861 | Ca²+(Fluo-4)、磷酸化 ERK2 | ||||
乙酰胆碱(毒蕈碱) | CHRM2 (M2) | K1564 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
乙酰胆碱(毒蕈碱) | M3 | K1716 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
乙酰胆碱(毒蕈碱) | M4 | K1741 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
乙酰胆碱(毒蕈碱) | M4 | K1818 | ✓ | 磷酸化 ERK2 | |||
乙酰胆碱(毒蕈碱) | M5 | K1728 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
腺苷 | ADORA1 | K1445 | K1601 | ✓ | |||
腺苷 | ADORA2A | K1530 | K1345 | cAMP | |||
腺苷 | ADORA2B | K1780 | |||||
腺苷 | ADORA3 | K1837 | |||||
肾上腺素能受体 | ADRA1A | K1470 | K1577 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
肾上腺素能受体 | ADRA1B | K1471 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
肾上腺素能受体 | ADRA2A | K1743 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
肾上腺素能受体 | ADRA2A | K1604 | K1607 | ✓ | |||
肾上腺素能受体 | ADRB1 | K1553 | ✓ | cAMP | |||
肾上腺素能受体 | ADRB2 | K1472 | cAMP、ERK2 | ||||
肾上腺素能受体 | ADRB3 | K1745 | K1473 | ✓ | cAMP | ||
血管紧张素 | AGTR1 | K1443 | ✓ | Ca²+(Fluo-4)、磷酸化 ERK2 | |||
类血管紧张素 | AGTRL1 | K1754 | K1762 | ✓ | |||
缓激肽 | BDKRB1 | K1734 | K1363 | ✓ | Ca²+(Fluo-4)、 磷酸化 ERK2 | ||
缓激肽 | BDKRB2 | K1790 | ✓ | ||||
降钙素 | CALCR | K1480 | ✓ | cAMP | |||
降钙素 | CALCRL:RAMP1 | K1437 | ✓ | cAMP | |||
降钙素 | CALCRL:RAMP2 | K1438 | cAMP | ||||
降钙素 | CALCRL:RAMP3 | K1439 | ✓ | cAMP | |||
钙敏感 | CASR | K1833 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
大麻素 | CNR1 | K1513 | ✓ | ||||
大麻素 | CNR2 | K1512 | K1567 | ✓ | |||
趋化因子 | CXCR1 | K1807 | ✓ | ||||
趋化因子 | CXCR2 | K1521 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
趋化因子 | CXCR3 | K1829 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
趋化因子 | CXCR4 | K1779 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
趋化因子 | CXCR6 | K1563 | ✓ | ||||
趋化因子 | CXCR7 | K1832 | ✓ | ||||
趋化因子 | CCR1 | K1787 | K1793 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
趋化因子 | CCR2 | K1809 | ✓ | ||||
趋化因子 | CCR3 | K1815 | ✓ | ||||
趋化因子 | CCR4 | K1799 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
趋化因子 | CCR5 | K1788 | ✓ | 磷酸化 ERK2、Ca²+(Fluo-4) | |||
趋化因子 | CCR6 | K1761 | K1765 | ✓ | |||
趋化因子 | CCR7 | K1531 | ✓ | 磷酸化 ERK2、 Ca²+(Fluo-4) | |||
趋化因子 | CMKLR1 | K1527 | ✓ | ||||
胆囊收缩素 | CCKAR | K1548 | K1623 | ✓ | Ca²+(Fluo-4)、磷酸化 ERK2 | ||
胆囊收缩素 | CCKBR | K1742 | K1379 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
补体成分 | C5AR1 | K1746 | K1554 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
促肾上腺皮质激素释放因子 | CRHR1 | K1736 | K1367 | ✓ | cAMP | ||
促肾上腺皮质激素释放因子 | CRHR2 | K1733 | ✓ | cAMP | |||
多巴胺 | D1 | K1485 | cAMP | ||||
多巴胺 | D2 | K1708 | ✓ | Ca²+(Fluo-4)、 磷酸化 ERK2 | |||
多巴胺 | D5 | K1784 | Ca²+(Fluo-4) | ||||
内皮分化基因 | EDG1 | K1520 | ✓ | ||||
内皮分化基因 | EDG2 | K1519 | ✓ | ||||
内皮分化基因 | EDG3 | K1713 | K1319 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
内皮分化基因 | EDG3 | K1848 | Ca²+(Fluo-4) | ||||
内皮分化基因 | EDG4 | K1442 | ✓ | ||||
内皮分化基因 | EDG6 | K1622B | K1757 | ✓ | |||
内皮分化基因 | EDG7 | | K1511 | K1315 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |
内皮分化基因 | EDG7 | | K1849 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
内皮分化基因 | EDG8 | K1518 | ✓ | ||||
内皮素 | EDNRA | K1726 | K1347 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
内皮素 | EDNRA | K1444 | ✓ | ||||
内皮素 | EDNRB | K1727 | K1349 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
甲酰肽样 | FPRL-1 | K1532 | K1357 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
甘丙肽 | GALR1 | K1616 | ✓ | ||||
甘丙肽 | GALR2 | K1811 | ✓ | ||||
胃泌素释放肽 | GRPR | K1561 | K1637 | ✓ | |||
胃饥饿素 | GHSR | K1819 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
抑胃多肽 | GIPR | K1864 | ✓ | ||||
胰高血糖素 | GCGR | K1855 | ✓ | cAMP | |||
胰高血糖素 | GLP1R | K1783 | ✓ | cAMP | |||
胰高血糖素 | GLP2R | K1543 | ✓ | cAMP | |||
促性腺激素释放激素 | GnRHR | K1854 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
组胺 | H1 | K1703 | K1299 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
组胺 | H2 | K1707 | K1307 | ✓ | cAMP | ||
组胺 | H3 | K1466 | K1509 | ✓ | |||
组胺 | H4 | K1465 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
KiSS1 | GPR54 | K1720 | K1333 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
Leukotriene | LTB4R | K1748 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
黑色素浓缩激素 | MCHR1 (GPR24) | K1730 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
黑色素浓缩激素 | MCHR2 (GPR145) | K1852 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
黑色素浓缩激素 | MCHR2 (GPR145) | K1836 | ✓ | Ca²+(Fluo-4)、 磷酸化 ERK2 | |||
黑皮质素 | MC1R | K1724 | ✓ | cAMP | |||
黑皮质素 | MC2R | K1483 | K1597 | ✓ | |||
黑皮质素 | MC3R | K1744 | ✓ | cAMP | |||
黑皮质素 | MC5R | K1740 | ✓ | cAMP | |||
褪黑素 | MTNR1A | K1669 | ✓ | ||||
褪黑素 | MTNR1B | K1753 | ✓ | ||||
胃动素 | MLNR | K1862 | |||||
神经肽 B/W | GPR8 | K1478 | ✓ | ||||
神经肽 S | NPSR1a | K1447 | K1493 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
神经肽 S | NPSR1b | K1481B | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
神经调节肽 U | NMUR1 | K1719 | ✓ | ||||
神经降压素 | NTSR1 | K1781 | K1773 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
神经肽 Y | NPY1R | K1803 | ✓ | ||||
神经肽 Y | NPY2R | K1479 | ✓ | ||||
神经肽 Y | NPY5R | K1782 | |||||
烟酸 | GPR109A | K1791 | ✓ | ||||
阿片类 | OPRD1 | K1778 | ✓ | ||||
阿片类 | OPRM1 | K1523 | K1599 | ✓ | |||
阿片类 | OPRK1 | K1533 | ✓ | Ca²+(Fluo-4)、磷酸化 ERK2 | |||
阿片类 | OPRK1 | K1576 | ✓ | 磷酸化 ERK2 | |||
阿片类 | OPRL1 | K1714 | ✓ | 磷酸化 ERK2 | |||
阿片类 | OPRL1 | K1786 | ✓ | Ca²+(Fluo-4)、 磷酸化 ERK2 | |||
食欲素 | HCRTR1 | K1446 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
食欲素 | HCRTR2 | K1737 | K1369 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
血小板活化因子 | PTAFR | K1789 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
前动力蛋白 | PROKR2 | K1856 | |||||
催乳素释放肽 | GPR10 | K1732 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
类前列腺素 | PTGDR | K1739 | K1373 | ✓ | cAMP | ||
类前列腺素 | CRTH2 (GPR44) | K1859 | ✓ | ||||
类前列腺素 | PTGER1 | K1851 | ✓ | ||||
类前列腺素 | PTGER2 | K1723 | ✓ | cAMP | |||
类前列腺素 | PTGIR | K1850 | ✓ | ||||
类前列腺素 | TBXA2R | K1549 | ✓ | Ca²+(Fluo-4)、磷酸化 ERK2 | |||
蛋白酶激活 | F2RL1 | K1830 | ✓ | ||||
P2Y(嘌呤能/ 嘧啶能) | P2RY2 | K1722 | K1337 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
P2Y(嘌呤能) | P2RY4 | K1863 | Ca²+(Fluo-4) | ||||
P2Y(嘌呤能) | P2RY6 | K1717 | K1327 | ✓ | |||
P2Y(嘌呤能) | P2RY11 | K1729 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | |||
P2Y(嘌呤能) | P2RY14 | K1858 | |||||
松弛素 | RLN3R1 | K1569 | ✓ | ||||
分泌素 | SCTR | K1805 | ✓ | ||||
血清素 | HTR1A (5HT1A) | K1857 | ✓ | 磷酸化 ERK2 | |||
血清素 | HTR2B | K1847 | ✓ | ||||
血清素 | HTR1D | K1524 | |||||
血清素 | HTR2A | K1562 | K1613 | ✓ | Ca²+(Fluo-4) | ||
血清素 | HTR2C | K1877 | Ca²+(Fluo-4) | ||||
血清素 | HTR2C | Ca²+(Fluo-4) | |||||
血清素 | HTR7 | K1704 | ✓ | ||||
生长抑素 | SSTR1 | K1570 | ✓ | ||||
生长抑素 | SSTR2 | K1582 | ✓ | ||||
生长抑素 | SSTR5 | K1575 | K1573 | ✓ | |||
速激肽 | TACR1 | K1801 | ✓ | ||||
速激肽 | TACR2 | K1844 | ✓ | Ca²+(Fluo-4)、磷酸化 ERK2 | |||
速激肽 | TACR3 | K1603 | ✓ | ||||
抗利尿激素和催产素 | AVPR1a | K1715 | K1323 | ✓ | Ca²+(Fluo-4)、磷酸化 ERK2 | ||
抗利尿激素和催产素 | AVPR2 | K1718 | K1329 | ✓ | cAMP | ||
抗利尿激素和催产素 | OXTR | K1835 | ✓ | ||||
VIP & PACAP | VPAC1 | K1705 | ✓ | cAMP | |||
VIP & PACAP | VPAC2 | K1706 | ✓ | cAMP | |||
VIP & PACAP | ADCYAP1R1 (PAC1) | K1525 | K1619 | ✓ | cAMP | ||
孤儿 | GPR1 | K1839 | cAMP | ||||
孤儿 | GPR21 | K1840 | |||||
孤儿 | GPR23 | K1841 | |||||
孤儿 | GPR35 | K1872 | ✓ | ||||
孤儿 | GPR39 | K1842 | |||||
孤儿 | GPR119 | K1486 | K163B1 | ✓ | |||
孤儿 | GPR119 | K1777 | K1770 | ||||
孤儿 | GPR120(短链) | K1845 | |||||
孤儿 | GPR132 (G2A) | K1749 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。