showcase.par.46918.image.0.0.1
  • 对外排型转运体进行简单、有针对性的评估
  • 具有高信噪比
  • 适用于多种属和转运体
查看订购信息
ATP-结合盒 (ABC) 转运体囊泡是易于使用的高效试剂,可用于评估早期的候选药物和底物的相互作用可能性。 这些“inside-out(内转运至外侧)”的囊泡由过度表达特定 ABC 转运体的转基因 Sf9 细胞制备而成,为高水平转运体活性提供低本底,如果化合物是特定外排型转运体的底物或抑制剂,则会检测到清晰的信号。 ABC 转运体囊泡具有内面向外的结构,由 ABC 转运膜制备,用于囊泡转运测定。 虽然 ABC 转运体通常介导细胞底物外排,但在这些内面向外的囊泡上表达的转运体会将底物导入到囊泡中。 因此,可以通过确定掺入囊泡的底物数量来定量评估化合物的转运活性。 
GenoMembrane 产品采用技术先进的方法制备,这些方法使用从过度表达 ABC 转运体的昆虫细胞系统(杆状病毒转染的 Sf9 细胞)纯化而来的质膜。 与竞争产品相比,我们的囊泡具有出色的活性。
注释:一瓶囊泡产品可以进行 50 次囊泡转运测定。
ATP-结合盒 (ABC) 转运体囊泡是易于使用的高效试剂,可用于评估早期的候选药物和底物的相互作用可能性。 这些“inside-out(内转运至外侧)”的囊泡由过度表达特定 ABC 转运体的转基因 Sf9 细胞制备而成,为高水平转运体活性提供低本底,如果化合物是特定外排型转运体的底物或抑制剂,则会检测到清晰的信号。 ABC 转运体囊泡具有内面向外的结构,由 ABC 转运膜制备,用于囊泡转运测定。 虽然 ABC 转运体通常介导细胞底物外排,但在这些内面向外的囊泡上表达的转运体会将底物导入到囊泡中。 因此,可以通过确定掺入囊泡的底物数量来定量评估化合物的转运活性。 
GenoMembrane 产品采用技术先进的方法制备,这些方法使用从过度表达 ABC 转运体的昆虫细胞系统(杆状病毒转染的 Sf9 细胞)纯化而来的质膜。 与竞争产品相比,我们的囊泡具有出色的活性。
注释:一瓶囊泡产品可以进行 50 次囊泡转运测定。