Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher为您提供一系列基于靶标的ADME/Tox检测,助您在高通量条件下确定先导化合物的代谢和安全特征。
P450检测 您可使用荧光底物和重组酶评估您的化合物对P450活性的可能影响。 | 转运载体产品 GenoMembrane转运囊泡和转运验证的肝细胞可帮助您预测化合物对于转运酶活性的影响 | |||
hERG生物化学方法检测 使用我们的Predictor hERG荧光偏振检测试剂盒,无需放射性物质即可检测hERG通路结合,适合高通量筛选应用
| 核受体ADME检测 我们的LanthaScreen核受体竞争性结合检测包含进行化合物亲和力测试所需的所有试剂 | |||
G蛋白偶联受体ADME细胞水平检测 您可使用我们经验证的细胞水平的GPCR toxicity panel进行选择性筛选,避免脱靶效应 | 毒理学产品 可用于确定生物化学和细胞毒性指标的检测 | |||
基于PCR的药物发现检测 您可使用我们的实时PCR方法分析药物发现相关基因 |