Search Thermo Fisher Scientific
GenoMembrane TRANSiPORT 人 SLC 转运体细胞 HEK293 细胞,可瞬时过表达溶质载体 (SLC) 转运体蛋白。溶质载体是膜转运体的两大类超家族的其中之一,可通过控制溶质向细胞内和细胞外的转运来影响药代动力学和药物暴露。膜转运体存在于肝细胞、近端肾小管细胞、肠细胞和脑细胞中。
ATP-结合盒 (ABC) 转运体囊泡是易于使用的高效试剂,可用于早期评估候选药物的底物和药物相互作用可能性。这些“内面向外”的囊泡由过度表达特定 ABC 转运体的转基因 Sf9 细胞制备而成,为高水平转运体活性提供低本底,如果化合物是特定外排型转运体的底物或抑制剂,则会发出清晰的信号。ABC 转运体囊泡具有由内面向外的结构,由 ABC 转运膜制备,用于囊泡转运测定。虽然 ABC 转运体通常介导细胞底物外排,但在这些内面向外的囊泡上表达的转运体会将底物导入到囊泡中。因此,可以通过确定掺入囊泡的底物数量来定量评估化合物的转运活性。
GenoMembrane 产品采用技术先进的方法制备,这些方法使用从过度表达 ABC 转运体的昆虫细胞系统(杆状病毒转染的 Sf9 细胞)纯化而来的质膜。与竞争产品相比,我们的囊泡具有出色的活性。
注释:一瓶囊泡产品可以进行 50 次囊泡转运测定。我们已获许可在全球范围内(除日本)出售 GenoMembrane 产品。
原代肝细胞是用于在体外评估代谢、药物相互作用、肝毒性和转运体的有效工具。Thermo Fisher Scientific 的肝细胞分离产品经过大量的适当技术训练,可维持最佳细胞健康状况。因此,Gibco 肝细胞存活率高,具有与体内类似的酶表达水平,如果是可铺板细胞的形式,则具有极高的融合度,有助于极化和促进细胞间接触。
GenoMembrane TRANSiPORT 人 SLC 转运体细胞 HEK293 细胞,可瞬时过表达溶质载体 (SLC) 转运体蛋白。溶质载体是膜转运体的两大类超家族的其中之一,可通过控制溶质向细胞内和细胞外的转运来影响药代动力学和药物暴露。膜转运体存在于肝细胞、近端肾小管细胞、肠细胞和脑细胞中。
ATP-结合盒 (ABC) 转运体囊泡是易于使用的高效试剂,可用于早期评估候选药物的底物和药物相互作用可能性。这些“内面向外”的囊泡由过度表达特定 ABC 转运体的转基因 Sf9 细胞制备而成,为高水平转运体活性提供低本底,如果化合物是特定外排型转运体的底物或抑制剂,则会发出清晰的信号。ABC 转运体囊泡具有由内面向外的结构,由 ABC 转运膜制备,用于囊泡转运测定。虽然 ABC 转运体通常介导细胞底物外排,但在这些内面向外的囊泡上表达的转运体会将底物导入到囊泡中。因此,可以通过确定掺入囊泡的底物数量来定量评估化合物的转运活性。
GenoMembrane 产品采用技术先进的方法制备,这些方法使用从过度表达 ABC 转运体的昆虫细胞系统(杆状病毒转染的 Sf9 细胞)纯化而来的质膜。与竞争产品相比,我们的囊泡具有出色的活性。
注释:一瓶囊泡产品可以进行 50 次囊泡转运测定。我们已获许可在全球范围内(除日本)出售 GenoMembrane 产品。
原代肝细胞是用于在体外评估代谢、药物相互作用、肝毒性和转运体的有效工具。Thermo Fisher Scientific 的肝细胞分离产品经过大量的适当技术训练,可维持最佳细胞健康状况。因此,Gibco 肝细胞存活率高,具有与体内类似的酶表达水平,如果是可铺板细胞的形式,则具有极高的融合度,有助于极化和促进细胞间接触。
查找与您的药物发现实验相关的提示、疑难解答帮助以及资源。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。