Search Thermo Fisher Scientific
mRNA 生产所需材料
|
当生产mRNA 疗法或疫苗工艺开发及 cGMP 商业化生产所需用到的mRNA时,需要对许多关键原料进行仔细选择。关键原材料的主要考虑因素包括:
|
|
| ||||
|
|
|
简化和加速您的 mRNA 治疗性或疫苗的生产,借助 Thermo Scientific TheraPure 产品组合无缝指导它们从临床前开发到商业化。这类产品线包括限制性内切酶,体外转录酶,核苷酸,修饰的核苷酸和 mRNA 加帽系统。
这些适合于用途,精心制造的解决方案可满足您的质量和可扩展性需求,同时支持您的工艺要求和监管标准。
In addition to offering a secure and dependable supply chain, we are committed to staying ahead of innovative solutions in every step of the mRNA manufacturing process. Isothermal amplification techniques for IVT DNA template amplification are cell-free processes that have been gaining attraction due to high efficiencies as alternatives to technologies such as PCR or plasmid DNA amplification. This trending technology uses polymerase with strand displacement activity to produce and amplify DNA at a constant temperature.
Rolling circle amplification (RCA) solution
Introducing the complete system to produce DNA templates for IVT that uses the RCA method of isothermal amplification. Different from traditional plasmid DNA template production, the RCA method encompasses a less complex, quicker-to-perform process that is cell-free. The new method reduces the risks of contamination and further enables the potential for new types of RNA therapeutics.
mRNA 生产涉及模板线性化,体外 转录,DNA 模板去除和转录后修饰。以下是通常用于 mRNA 生产的许多原料的总结。
mRNA基础成分 | 体外转录 | mRNA修饰 |
核苷酸 修饰核苷酸 | 限制性内切酶 | 加帽系统 |
Thermo Fisher Scientific 为 mRNA 生产提供两种级别的核苷酸和酶:TheraPure 和 TheraPure Plus。TheraPure 级原料推荐用于工艺优化和早期开发(概念验证、研究和临床前研究)。在过渡到临床和商业 cGMP 生产时,建议使用 TheraPure Plus 级原料,该原料在生产时有更严格以及多重过程控制并可提供相关文件来支持申报时监管部门的要求。
产品特性 | 标准 | TheraPure | TheraPure GMP |
---|---|---|---|
可提供大规模 (克到千克) 生产量 | 否 | 是 | 是 |
非动物源性 (AOF) 生产工艺和材料 | 有限(指定产品) | 是 | 是 |
不含动物源性和 β - 内酰胺的生产设备和设施 | 否 | 否 | 是 |
生产和文件&遵循 ICH Q GMP 指南 | 否 | 否 | 是 |
经过验证的生产过程和分析方法 | 否 | 否 | 是 |
产品特定稳定性 | 否 | 否(仅限产品系列) | 是 |
非动物源性和不含 B- 内酰胺的生产设备和设施 | 否 | 否 | 是 |
三聚氰胺声明 | 否 | 否 | 是 |
亚硝胺声明 | 否 | 否 | 是 |
是否进行杂质分析 | 否 | 否 | 是 |
法规支持文档 | 否 | 有限(仅限 TSE/BSE、COO、COA) | 是 |
建议用途 | 仅供研究使用 | 概念证明、研究和临床前开发 | 临床和商业生产 |
TheraPure 产品线还可进行配方定制以满足您的工艺开发和生产需求。其中许多产品一直在全球范围内持续生产,并已成功应用于多种 mRNA 疗法和疫苗。
*TheraPure GMP 是指用于进一步生产的原材料、辅助材料或起始材料的质量水平。TheraPure GMP 产品在具有经 ISO 9001 认证的质量管理体系的工厂中生产,这些工厂按照相关现行药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则运营,如 ICH Q7 或等效指南文档或标准中概述。
产品的使用可能有所不同。有关特定的使用说明,请参阅产品文献。