聚合物挤出
共混用于将聚合物基体与不同的添加剂混合,以实现特定的材料性能。从最初产品开发期间的少量样品制备到大规模生产过程,挤出技术可用于确定聚合物和塑料的最终形式。
可靠的挤出和混合工具有助于确保最终产品(如管道、薄膜、涂层等)具有所需的物理性质。我们的微量混合器和双螺杆挤出机非常适合聚合物领域的研究与开发;每款产品都具有紧凑的尺寸、直观的设计和适合各种应用的附件。
联系我们
航空航天和医疗器械应用中的增材制造
航空航天和医疗器械应用中的增材制造
此关于 3D 打印的网络讲座解释了其如何在航空、汽车和医疗器械等应用中发挥竞争力。
主讲人:Marilys Blanchy,RESCOLL 研发项目经理
时长:58分钟
观看网络讲座
双螺杆挤出的改进、混合、共混和复合
通过双螺杆挤出优化、混合、搅拌和共混
不仅仅是将物料捏合:新的螺杆元件可增强分散混合。
主讲人:Dr. João M. Maia,凯斯西储大学教授
时长:64分钟
观看网络讲座
环境友好的超级合金原料
环境友好的超级合金原料
这场由2部分组成的网络讲座研究了可生物降解和生物来源配方的开发,用于采用精细 Inconel 粉末的 MIM 工艺的创新应用。
主讲人:Thierry Barrière,弗朗什-孔泰大学教授
观看网络讲座 - PEG 降解      57分钟
观看网络讲座 - 金属注射成型     33分钟
密炼测试——一种聚合物加工通用工具
混合器测试——一种聚合物加工通用工具
了解如何在聚合物加工中使用扭矩流变仪进行混合器测试,包括常规监测和小批量处理。
主讲人:Dr.Bernd Jakob,赛默飞世尔科技
时长:25分钟
观看网络讲座
双螺杆混合:材料科学中的聚合物加工
双螺杆共混:材料科学中的聚合物加工
了解从小规模到大批量生产如何利用混合确保功能性聚合物满足汽车行业的制造要求。
主讲人:Jay Roberts(赛默飞世尔科技)和 Berthold Arlitt (AVL)
时长:45分钟
观看网络讲座
Process 11 Extruder
该小型混合器提供了一个可进行 20 g/h 到 2.5 kg/h 小规模混合的工作流程。配合注塑机使用,可通过混合材料轻松生产出不同的样本,以进行测试来表征材料。
HAAKE MiniJet Pro Injection Molding System
可用的材料更少?使用 HAAKE MiniJet Pro 系统,可消除对材料量有限的担忧,并可生产出各种几何形状的样品。可通过低至 2 mL - 12.5 mL 的材料量有效制备样本,从而降低成本。
HAAKE MiniLab 3 Micro Compounder
HAAKE MiniLab 3 微量混合器旨在提供高粘性熔体的精确可控反应性挤出,所用样品量仅为 5 g 或 7 cm3,是混合昂贵或小规模材料(例如生物聚合物)的理想之选。同时,可记录流变学特性以记录结构的变化。
想了解更多信息?
选择加入通信
联系我们
与他人讨论聚合物分析解决方案:联系我们 ›