聚合物流变学分析
聚合物可用于各种应用,如外壳、包装和复合材料。对于这些应用,聚合物在高温下以熔融状态进行加工。
由于其化学结构和高分子量,聚合物表现出复杂的流动和变形行为——同时显示粘性和弹性。因此,了解聚合物材料的粘弹性对于优化配方和生产工艺至关重要。
我们的 HAAKE 流变仪产品组合因其在 QC、产品开发和研究环境中的准确性和易用性而广受认可。这些仪器旨在可靠地测量不同状态下聚合物的机械性能,使您能够深入了改进配方和混合物以及调整工艺以确保获得所需产品特性所需的信息。
联系我们
干燥聚合物分散体和漆膜
干燥聚合物分散体和漆膜的流变学测试
了解全新的简单流变学测试方法,研究聚合物分散体系和漆膜的可使用时间。
演讲者: Klaus Oldoerp,赛默飞世尔科技
时长:30分钟
观看网络讲座
TPU 的流变动力学研究
使用 Rheo-FTIR 进行 TPU(热塑性聚氨酯)的流变动力学研究
流变学-FTIR 联合分析显示了 TPU 开发过程中成分和加工之间的相互作用。
主讲人:Dr. João M. Maia,凯斯西储大学教授
时长:40分钟
观看网络讲座
流变学分析与 FTIR 和显微镜相结合——在聚合物研究中的优势和应用
流变学分析与 FTIR 和显微镜相结合——在聚合物研究中的优势和应用
将流变学特性变化与微观结构(显微镜)和分子结构 (FTIR) 信息进行关联,以增强聚合物分析。
主讲人:Dr. Jan Philip Plog,赛默飞世尔科技
时长:45分钟
观看网络讲座
混合器测试——一种聚合物加工通用工具
混合器测试——一种聚合物加工通用工具
了解如何在聚合物加工中使用扭矩流变仪进行混合器测试,包括常规监测和小批量处理。
主讲人:Dr.Bernd Jakob,赛默飞世尔科技
时长:25分钟
观看网络讲座
用 RheoRaman 系统监测聚合物的转变
用 RheoRaman 系统监测聚合物的转变
将流变学与拉曼光谱技术相结合,深入了解材料特性,特别是了解发生流变学变化时分子水平会发生什么变化。
主讲人:David Drapcho,赛默飞世尔科技
时长:43分钟
观看网络讲座
流变仪与拉曼光谱分析结合用于材料科学的优势
流变仪与拉曼光谱分析结合用于材料科学的优势
了解将流变仪与拉曼光谱法相结合的优势,包括两种技术的基础知识以及聚合物添加剂和聚乙烯结晶的应用。
主讲人:Jahn Hans-Joachim 和 Massimiliano Rocchia
时长:37分钟
观看网络讲座
HAAKE MARS Rotational Rheometer
使用灵活且成熟的 Thermo Scientific HAAKE MARS 流变仪分析不同状态下聚合物的机械性能。这款旋转流变仪平台可满足高级 QC 和应用研发实验室对全面聚合物分析的需求。
Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)
为了对聚合物材料进行更全面的流变学表征,可以使用 HAAKE MARS 40/60 流变仪执行 DMTA。可使用得到的数据来识别特征相变,如熔化、结晶及玻璃化转变,还能够确定最终产品性能和关键特性,如刚度、脆性、阻尼或耐冲击性。
Extensional Rheology
拉伸流动发生在许多技术工艺中,例如喷涂、填充,或者聚合物熔体、吹膜、发泡挤出或纤维纺纱相关的工艺。使用 Sentmanat 拉伸流变仪 (SER) 工具和 HAAKE MARS 40/60 流变仪能够对聚合物薄膜进行拉伸测试,从而优化最终产品的性能。
HAAKE PolyLab OS Modular Torque Rheometer
这种灵活的测量混合器和挤出机系统在创新聚合物产品的开发过程中提供全面的材料表征。模块化扭矩流变仪可连接至可互换的混合器、单螺杆挤出机或锥形和平行双螺杆挤出机。
专题网络讲座:应用聚合物流变学
聚合物流变学是关于聚合物材料在不同状态下粘弹性的研究。本网络讲座将概述用于固态和熔融聚合物研究的常用流变学技术。本讲座将讨论从这些测试中得出的制造和应用相关信息,并将介绍用于聚合物研究的流变仪配置。
观看网络讲座
应用聚合物流变学
想了解更多信息?
选择加入电子邮件通信
联系我们
与他人讨论聚合物分析解决方案:联系我们 ›