快速、准确、灵敏、特异的定量 DNA、RNA、蛋白质和内毒素检测
Invitrogen Qubit 荧光计能快速而准确地解答科研工作者经常遇到的问题:“是否为有足够的 DNA(或 RNA 或蛋白质)以进行检测?”这些核酸或者蛋白的定量对于下一代测序 (NGS)、PCR、转染、Western Blot、免疫检测等下游应用来说非常重要。
Qubit 荧光计可检出与靶分子特异性结合的荧光染料。优化后的 Qubit 检测试剂支持区分 dsDNA 和 ssDNA ,可区分完整和降解的 RNA,即使样本量较少或存在污染物也能检测。DNA、RNA 定量及 RNA 完整性和质量以及蛋白质定量的样本数据表明,在 Qubit 荧光计上运行的 Qubit 检测时生成的数据准确、精准、灵敏且选择性高。简单、直观的界面和内置计算器简化了流程。可在几秒钟内显示结果,并可将结果导出到计算机或下游设备。
Qubit 仪器功能
灵敏且特异
Qubit 荧光计可快速定量 dsDNA、ssDNA、RNA 或蛋白质,即使样品量少也能胜任。
两种紧凑机型供选择
Qubit 4 型号(右)可一次快速、准确地定量一个样本中的 DNA、RNA 或蛋白质,而 Qubit Flex (左)可同时定量多至8个样本,从而实现了更高的通量。
优化的 Qubit 检测试剂
Qubit 检测试剂为在 Qubit 荧光计上运行而设计,使用可与 DNA、RNA 或蛋白质特异性结合的荧光染料进行定量。同时支持 RNA 完整性和质量评估测定以及内毒素检测测定
交互式 3D 虚拟演示
使用我们的交互式演示了解 Qubit 4 或 Qubit Flex 荧光计的特点和功能。
SmartStart 交互演示
每台 Qubit Flex 荧光计都提供可自定义进度的在线教程以及参考文献,从而可帮助您快速掌握和使用 Qubit Flex。
符合 21 CFR 第11部分要求的支持软件
Qubit Flex 荧光计具有可选的附加软件,用于支持对 FDA 21 CFR 第11部分法规的合规性。