Search Thermo Fisher Scientific
这两款 Qubit 仪器都是准确、灵敏、快速且易用的荧光计,通过使用 Qubit 检测中的靶向特异性荧光染料来定量分析 DNA、RNA 或蛋白质。选择符合您实验室中典型使用的型号。Qubit 4 荧光计设计旨在用于低通量处理,而 Qubit Flex 荧光计设计旨在用于中等通量处理,每次可定量多至8个样本,同时还可以灵活地处理其他增量。Qubit Flex 荧光计还支持可选的 SAE 软件(用于支持 21 CFR 第11部分合规性)。
两款 Qubit 型号的工作方式相同,并具有相同的功能:
不同型号的主要区别在于 Qubit 4 荧光计每次可定量一个样本,而 Qubit Flex 荧光计可同时使用 Qubit Flex 检测八联管定量多至8个样本。定量8个以上样本时,只需插入更多联管即可。
提示:对于高通量的定量分析,请考虑使用具有荧光功能的酶标仪。 Thermo Scientific Varioskan ALF 和 Varioskan LUX 多功能酶标仪,可与 Quant-iT 检测试剂盒 搭配,与 Qubit 荧光计和测定试剂盒一样,可对相同的分析物进行量化分析。 有关产品比较信息,请参阅我们的 RNA/DNA Quantification(RNA/DNA 定量页面)。
| |
产品摘要 | |
高度准确、易用的单一 DNA、RNA 或蛋白质样本的定量分析 | 高度准确、易用的 DNA、RNA 或蛋白质样本的定量分析,一次可分析多达八个样本 |
特点 | Qubit 4 荧光计 | Qubit Flex 荧光计 |
---|---|---|
样品通量 | 3秒可处理1个样本 | 3秒可处理1-8个样本 |
人性化用户界面 | 5.7英寸彩色触摸屏 | 8英寸彩色触摸屏 |
内置计算器 | 试剂计算器 | 试剂计算器 摩尔浓度计算器 归一化计算器 |
系统检查 | Qubit 4 系统验证测定试剂盒 | Qubit Flex 系统验证测定试剂盒 |
“荧光计”模式 | 是 | 是 |
可编程开放式格式 | 是,MyQubit | 否 |
仪器占地面积 | 13.6 x 25 x 5.5 cm 5.4 x 10 x 2.2 in. | 18.6 x 28.2 x 10.3 cm 7.3 x 11.1 x 4.1 in. |
样本数据储存 | 1,000份样本 | 10,000份样本 |
数据导出 |
|
|
光源 | 蓝色 LED(峰值 ~470 nm) 红色 LED(峰值 ~635 nm) | 蓝色 LED(峰值 ~460-480 nm) 红色 LED(峰值 ~620-640 nm) |
激发滤光片 | 蓝色 LED (430-495 nm) 红色 LED (600-645 nm) | 蓝色 LED (456-484 nm) 红色 LED (612-644 nm) |
发射滤光片 | 绿色 (510-580 nm) 红色 (665-720 nm) | 绿色 (513-563 nm) 远红外 (671-693 nm) |
软件支持 21 CFR 第11部分要求的合规性 | 不可用 | 可选的附加 SAE 软件 |
Invitrogen Qubit 4 荧光计可准确、快速地测量单个样本中的 DNA、RNA 或蛋白质浓度。它也可用于评估 RNA 的完整性和质量。简单易用的触摸屏菜单,让您可轻松选择和运行所需的检测,并在数秒内显示结果。
Invitrogen Qubit Flex 荧光计可同时准确快速地测量多达8个样本中的 DNA、RNA 或蛋白质浓度。与单样本微体积荧光计相比,Qubit Flex 系统可同时检测多个样本,可节省多达一半的结果获得时间。 为支持 21 CFR 第 11 部分合规性,您可为 Qubit Flex 荧光计选择附加的 SAE 软件。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.