Search Thermo Fisher Scientific
本部分中的手册、宣传册、应用说明、下载资料、演示、视频以及其他资源将帮助您充分了解 Qubit 荧光计。
在此下载 Qubit 4 和 Qubit Flex 荧光计的最新固件。
使用 Qubit Flex SAE 固件解决方案以支持 Qubit Flex 荧光计的 21 CFR Part 11 合规组件前,需要安装、激活以下组件并使其能够相互通信。
Qubit Flex SAE 软件解决方案(支持 21 CFR 第 11 部分合规要求)包括:
有关这些组件的更多信息,请参阅 Qubit Flex SAE 软件解决方案(支持 21 CFR 第 11 部分合规)。
若要下载 SAE 管理员控制台软件和 Qubit Flex 应用程序配置文件,请单击下面的相应下载按钮。SAE 管理员控制台软件也提供使用说明。
重要说明:SAE 管理员控制台软件只能由机构内负责安全、审核和电子签名流程的人员下载。Qubit Flex 应用配置文件也只能由使用 SAE 管理员控制台软件的人员下载。
若要获取支持 Qubit Flex 仪器开启 SAE 模式的许可证密钥文件,您必须购买 Qubit Flex SAE 许可证。 有关更多信息,请访问产品页面或联系您的赛默飞世尔科技销售代表。
有关许可证密钥文件的下载说明,请参阅 Qubit Flex 荧光计 SAE 管理员控制台用户指南。
SAE 管理员控制台软件通过在 Qubit Flex 仪器上启用 SAE 模式来实现对 21 CFR 第 11 部分的合规要求支持。
有关在 Qubit Flex 仪器上启用 SAE 模式的进一步说明,请参阅 Qubit Flex 荧光计 SAE 管理员控制台用户指南 。
我们经制造商培训并取得认证的现场服务工程师(FSE)会为 Qubit Flex 荧光计提供安装确认(IQ)和操作确认(OQ)服务。该服务将确保 Qubit Flex 的正确安装及其运行符合制造商的技术规格要求。
除了仪器 IQ/OQ 外,此次现场服务期间也提供 Qubit Flex SAE 软件的额外 IQ/OQ 服务。SAE IQ/OQ 将确保正确安装 SAE 软件并且可以连接到仪器。此外,它将包括验证 SAE 软件功能是否正常的测试。SAE IQ/OQ 只能与仪器 IQ/OQ 一起完成。
以下是有关 Qubit 荧光计和 Qubit 荧光定量检测的常见问题和答案。如果您还有其他问题或者需要更多信息,我们邀请您联系技术支持 。
NanoDrop 仪器使用紫外吸光度测定 DNA 和 RNA 浓度。基于吸光度的测量在区分同于 260 nm 下有吸收的 DNA、RNA 和游离核苷酸时具有一定的局限性。
Qubit 检测基于荧光。它仅用于定量目标分析物。此外,基于荧光的核酸定量提供了优于基于吸光度仪器的更灵敏动态范围。
当与 Qubit 检测配合使用时,Qubit 荧光计可以准确地测定样品的低浓度,而 NanoDrop 分光光度计可检测是否存在常见污染物。
紫外吸光法测量所有在 260 nm 下有吸收的物质,包括 DNA、RNA、蛋白质、游离核苷酸和过量的盐。Qubit 荧光定量则只会测量您感兴趣的目标分子,所以读数通常都要比 A260 读数低。
Qubit 4 荧光计有一个坚固的大彩色触摸屏,可以实现无缝的工作流程浏览,并可将数据保存至 USB 驱动器、通过 USB 数据线连接直接保存至计算机或通过 Wi-Fi 连接保存至 Thermo Fisher Connect 云平台,从而实现高效的数据管理。此外,这款设备支持个性化,可以只显示常用的检测项目,也可添加新检测(包括用户使用 MyQubit 检测设计工具创建的自定义检测),更可用您选定的语言显示,包括英语、法语、西班牙语、意大利语、德语、简体中文及日语。最后,Qubit 4 荧光计有专用的验证系统检测,可用于检测仪器性能。
不可以,您只能在运行样品的试管区域中进行校准。您可能需要升级 Qubit Flex 荧光计固件 到 1.5.0 或更新版本才能启用此选项。
每次检测时,您都可以选择运行新的校准或使用之前校准中的数值。第一次使用仪器时,每次都要进行新的校准。当您熟悉检测、仪器、移液精度和实验室内的显著温度波动后,您可使用上次校准后保存的校准数据来确定您的舒适度。我们建议您每次制备新工作溶液时运行新的校准曲线。
稀释后的标准品可以最多使用3个小时,但需要未样品使用相同的工作溶液。
为遵守网络安全法律标准,Qubit 4 和 Qubit Flex 荧光计的最新固件要求用户登录才能访问某些菜单选项,例如 Instrument Settings(仪器设置)、Software Update(软件更新)和 System Verification(系统验证)。未登录用户配置文件时,这些菜单选项将显示为非活动状态。
我们曾观察到 20-30% 的差异。对于不同形式的质粒 DNA 来说,我们建议使用更能紧密代表样品中质粒 DNA 成分的标准品。
Qubit 蛋白质检测可以容忍极少量的洗涤剂。您可以查看 Qubit 蛋白质检测试剂盒产品手册 第 6 页上的表 2“Qubit 蛋白质检测试剂可容忍的污染物”来获取具体数值。Qubit 蛋白 BR 检测可容忍最多含有 5% 洗涤剂的样品。
Qubit 4 和 Qubit Flex 系统验证检测试剂盒提供了一种快速、易用且基于试剂的方法,用于测试 Qubit 荧光计的内部组分。 怀疑仪器有问题时,您可进行系统验证。 无需定期进行验证。
Qubit 4 和 Qubit Flex 荧光计中有两个 LED 光源。它们应当可以正常工作 5 年。
Qubit 4 仪器使用薄壁透明的 0.5 mL PCR 试管 。Qubit Flex 荧光计使用 Qubit Flex 检测连管, 其中包含8个荧光极低的 200 μL 薄壁聚丙烯管。
您仅需使用 USB 驱动器,即可在数分钟之内轻松将为 Qubit 3.0 和 4 荧光计创建新检测所需的参数借助 MyQubit 功能传输至仪器,同时不会影响现有的检测。您的新检测可以是现有荧光检测的优化版本,也可以是全新的检测。
若要为 Qubit 2.0 荧光计创建自定义 MyQubit 检测,请参阅适用于之前 Qubit 型号的资源。
收集数据。使用您的检测试剂制备样品,并在 Qubit 仪器上的“荧光计”模式下读取。在“荧光计”模式下,您可手动选择激发光源:蓝色或红色 LED,同时在绿色和远红外发射通道中读取原始荧光值。这些数值可用于生成数据,以便您开发自己的新检测。
定义常数。我们建议所有新开发 MyQubit 检测的用户在计算机上使用 MyQubit EZ 指南 Excel 电子表格处理您的“荧光计”模式数据并为您的检测生成参数。该指南允许您输入收集自已知浓度样本的“荧光计”模式读数,然后计算可用于定义新检测校准用标准曲线形状的常数。
您只需输入在 Qubit 荧光计的“荧光计”模式下测得的荧光值以及分析物的对应浓度即可。在电子表格内输入重复数据后,即可调整 N 和 K 参数以优化曲线拟合算法。您的目标是调整 N 和 K 以获得尽可能最低的质量评分,如示例中所示。
您可使用 MyQubit 检测设计工具来创建 MyQubit .qbt 文件以定义您的新检测。然后您可上传 .qbt 文件以在您的 Qubit 3.0 或 4 荧光计上运行。
在 MyQubit 检测设计工具中,您可以根据 MyQubit EZ Guide 电子表格的计算结果输入您的自定义检测的参数值。选择数值时,字段可能会显示或消失。将光标悬停在帮助图标上可查看填写工具中字段的帮助。
上传新的检测 .qbt 文件时,您可从 USB 驱动器或使用 USB 传输线直接从外部计算机导入您的仪器。您的 Qubit 荧光计将引导您完成新检测的上传。新检测可在不影响现有检测的前提下永久上传。
1. 将您想要安装的 MyQubit 检测 (.qbt) 文件传输至 USB 驱动器的根(顶级)目录中。
请勿将 .qbt 文件下载至 USB 驱动器中的文件夹。
2. 将包含新检测文件的 U 盘插入 Qubit 荧光计的 USB 端口。
3. 转至 Settings(设置)屏幕,然后轻触 Import new assay(导入新检测)。仪器将检索 USB 驱动器中的检测文件,并在导入新检测屏幕上显示其名称。
4. 轻触以选择您要导入的检测。(再次轻触检测可取消选择。)您可以选择一个或多个要导入的检测。
5. 轻触 Next(下一步)。导入新检测屏幕显示正在导入的第一个检测的名称,并列出您可以保存它们的目标文件夹。每个文件夹最多可容纳 9 个检测。
6. 选择新检测的目标文件夹,然后轻触 Save(保存)。您将在验证屏幕(第 8 步)上看到您的选择。
或者,轻触 New folder(新建文件夹)以创建新的目标文件夹(第 7 步)。
7. 在新建文件夹屏幕上,轻触新建文件夹文本字段。在弹出的键盘上,键入一个最多 11 个字符的文件夹名称。名称可以包括空格,但开头或结尾除外。
轻触 Enter(输入),然后轻触 Done(完成)以返回导入新检测屏幕。新文件夹将出现在文件夹列表中。
选择新的目标文件夹,然后轻触保存。您将在验证屏幕上看到您的选择。
8. 在验证屏幕上,轻触完成以完成导入。如果只导入一个检测,将返回到主屏幕。
如果要导入多个检测,将返回到导入新检测屏幕,其中可选择要导入的下一个检测的目标文件夹。
您可通过 USB 数据线将 MyQubit 检测 (.qbt) 文件直接从计算机传输至您的 Qubit 3.0 或 4 荧光计。
备注:整个过程中,USB 数据线必须始终连接至 Qubit 荧光计和计算机。
上传后,您的新 MyQubit 检测即可使用。有关仪器功能和检测工作流程的详细说明,请参阅 Qubit 4 产品手册 。
Qubit 荧光定量的教育资源包括核酸和蛋白质定量及分析的在线材料。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.