Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Qubit 4 荧光计可准确、快速地测量单个样本中的 DNA、RNA 或蛋白质浓度。它也可用于评估 RNA 的完整性和质量。简单易用的触摸屏菜单,让您可轻松选择和运行所需的检测,并在数秒内显示结果。
Qubit 4 荧光计与 Qubit Flex 型号均具备下方的共同特点 :准确、特异、灵敏、简单、快速;最低可检测 1 µL 的样本,即使是在高度稀释后亦是如此;提供内置试剂计算器,可助您方便制备工作溶液;兼容多种 Qubit 检测 及应用;以及可在“荧光计”模式下测量原始荧光。
此外,在 Qubit 4 的“荧光计”模式下收集的数据可用于通过 MyQubit 检测设计工具来设计您自己的检测。这一工具可让您在数分钟内为 Qubit 荧光计创建的新检测。您只需将检测参数输入到在线工具,然后用 USB 驱动器保存并上传 .qbt 文件至 Qubit 荧光计。
预配置 MyQubit 检测可定量胆固醇、半乳糖、葡萄糖、谷氨酸、过氧化氢或蔗糖。您可下载这些 .qbt 文件到计算机,然后用 USB 驱动器上传至 Qubit 4 荧光计即可。以下是您可自行创建的 MyQubit 检测的类型。
用户友好的 Qubit 4 荧光计采用快速、简单的检测程序提供实验结果。大尺寸的彩色触摸屏可让您轻松直观地浏览各种选项。计算与设置由仪器自动完成。
Qubit 4 荧光计可保存多至 1,000 个样本的数据,而且您可通过 WiFi 将数据传输至 Thermo Fisher Connect 云账户,或者通过 USB 驱动器或数据线将数据传输至计算机。此外,Qubit 4 的内置试剂计算器可助您确定制备样本和标准品所需的染料和缓冲液量。
试剂计算器和结果图。输入所需的样本和标准品量后,内置试剂计算器将确定所需的染料和缓冲液量。结果可在显示标准曲线的图上查看。
属性 |
描述 |
物理特性 |
|
仪器类型 |
台式荧光计 |
仪器尺寸 |
13.6 x 25 x 5.5 cm 5.4 x 10 x 2.2 in. |
重量 |
743 g;2.1 lb |
功率 |
100-240 VAC,1.0 A/1.2 A |
频率 |
50/60 Hz |
输入电源 |
12 VDC,2.5 A |
安装位置 |
仅供室内使用 |
工作温度 |
10-40° C |
工作湿度 |
20-80%(无冷凝) |
人性化用户界面 |
5.7 英寸彩色触摸屏 |
技术规格 |
|
动态范围 |
5个数量级 |
处理时间 |
<5 秒/样本 |
光源 |
蓝色 LED(峰值 ~470 nm) 红色 LED(峰值 ~635 nm) |
激发滤光片 |
蓝色 LED (430-495 nm) 红色 LED (600–645 nm) |
发射滤光片 |
绿色 (510-580 nm) 红色 (665-720 nm) |
检测器 |
光电二极管:测量能力 300-1,000 nm |
校准类型 |
2或3点标准品 |
样品池 |
容纳一个 Qubit 检测管 |
管类型 |
Qubit 检测管 |
预热时间 |
<35 秒 |
样本数据储存 |
1,000份样本 |
硬件 |
|
显示器 |
5.7 英寸电容式高分辨率彩色触摸显示屏 |
数据端口 |
USB 线端口(mini-B 型) USB 驱动器端口(A 型) |
网络功能 |
使用 USB 数据线将数据直接传输至计算机,或者使用随附的 Wi-Fi 适配器无线传输 |
电源 |
AC 适配器,配备国家特定的专用电源线 |
USB 驱动器 |
4 GB |
Qubit 4 荧光计 | Qubit 4 荧光计 | Qubit 4 荧光计 | Qubit 4 荧光计 | Qubit 4 荧光计 |
1个国际电源适配器 | 1个国际电源适配器 | 1个国际电源适配器 | 1个国际电源适配器 | 1个国际电源适配器 |
细纤维擦屏布 | 细纤维擦屏布 | 细纤维擦屏布 | 细纤维擦屏布 | 细纤维擦屏布 |
USB 驱动器 | USB 驱动器 | USB 驱动器 | USB 驱动器 | USB 驱动器 |
WiFi 加密狗 | WiFi 加密狗 | WiFi 加密狗 | WiFi 加密狗 | WiFi 加密狗 |
| Qubit 检测管(500管) | Qubit 检测管(500管) | Qubit 检测管(500管) |
|
| Qubit dsDNA HS(高灵敏度)检测试剂盒(100次检测) | Qubit dsDNA HS(高灵敏度)检测试剂盒(500次检测) |
|
|
| Qubit dsDNA BR(宽范围)检测试剂盒(100次检测) |
|
|
|
| Qubit RNA IQ(完整性和质量)检测试剂盒(75次检测) |
| Qubit RNA IQ(完整性和质量)检测试剂盒(275次检测) |
|
| Qubit RNA HS(高灵敏度)检测试剂盒(100次检测) |
|
|
|
| Qubit RNA BR(宽范围)检测试剂盒(100次检测) |
|
|
|
| Qubit 蛋白质 BR 检测试剂盒(100次检测) |
|
| Qubit 蛋白质 BR 检测试剂盒(100次检测) |
| Qubit 4 系统验证检测试剂盒(50次检测) |
|
|
|
有关 Qubit 4 荧光计的检测信息,请参见 Assays(检测) 选项卡。
仅供研究使用。不可用于诊断程序。