目前在北美、欧洲、中东、非洲和大中华地区有售。其他地区即将推出。
我们的最新型多功能酶标仪是一款用途广泛的通用型仪器,适用于大多数常见的光吸收、浊度、荧光和发光微孔板测定。光度测定方面的光学设计基于氙闪光灯和光栅,可在不超过 1000 nm 的波长范围内从紫外光到可见光任意选择波长。波长范围广泛,支持多种常见测定,包括核酸和蛋白质定量、细菌生长曲线、ELISA 和细胞健康
Varioskan ALF 使用滤光片进行荧光和发光测量,拥有最佳特异性和灵敏度。本系统预装三组激发和发射滤光片,适用于许多常见的荧光测定,例如 Thermo Scientific Quant-iT DNA 定量、PrestoBlue 和 AlamarBlue 细胞活力测定。此外,还额外提供五个滤光片空位,用于定制的荧光和发光测量。滤光片插槽可从仪器侧面轻松拿取,无需额外工具即可更换滤光片。 Varioskan ALF 独特光学设计也适用于荧光共振能量转移 (Fluorescence Resonance Energy Transfer, FRET) 和生物发光共振能量转移 (Bioluminescence Resonance Energy Transfer, BRET) 检测。
自动动态范围选择功能可根据孔内信号强度,为荧光或发光测定选择理想的读数范围,无需手动调整测量参数。最大限度拓宽了检测的浓度范围。无论测量哪种检测,都能使结果保持一致。
特点
除了快速、灵活且简单易用之外, Varioskan ALF 多功能酶标仪还具有以下特点:
  • 动力学和终点法适用于各种应用。
  • 具有光吸收光谱扫描功能。
  • 针对光吸收和浊度测量进行了优化的独立测量模式。
  • 配有自诊断系统,确保仪器运行正常。
  • 兼容带盖或不带盖的 6 至 384 孔板。
  • 兼容μDrop和μDrop Duo板,适用于DNA、RNA和蛋白的超微量分析
  • 标配振荡和孵育功能
  • 使用 SkanIt 软件操作
    • 多台计算机上无限安装,无使用年费。
    • 包括丰富且不断更新的云端即用型程序库。
    • 可提供两个版本,Research Edition版本适用于生命科学领域,而Drug Discovery Edition版本符合21 CFR第11部分的合规要求。
    • 可选择多种用户界面语言。
    • 自动化兼容,可提供高通量检测。
  • Thermo Scientific™验证板提供仪器光学性能的全面可追溯验证。SkanIt 软件内的现成程序可提供各种类型的预实验结果,包含测量参数。