Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific GENESYS 分光光度计专为必须使用坚固耐用、易于使用的仪器的现实世界实验室和教室而设计,可为您提供一系列常规分析和专业测量解决方案。简单易用,灵活多变,提供多种可满足您不同检测需求的选择。
点击,调用您的方法,然后使用机载软件应用程序进行实时显示、定量分析、扫描、动力学和固定波长测量
扫描
定量
固定
通过可选软件扩展您的 GENESYS 分光光度计能力
从课堂教学到常规测量再到下一种突破性材料的发现,GENESYS 分光光度计旨在满足当今现代实验室的需求。
为用户开发,为结果设计
您需要紫外光和可见光光谱覆盖多大的范围?我们的仪器可以覆盖整个范围或仅覆盖可见光部分。单击下面的紫外-可见光和可见光标签,查看我们的仪器比较。
适合对稳定架构、易用性和软件能力存在要求的教学实验室、研究实验室和工业 QC。 | 适合需要更高通量或温度控制的高级教学实验室、研发、研究和生命科学应用。 | 适合需要更高通量或温度控制的高级教学实验室、研发、研究和生命科学应用。 | 适合需要参考样品池位置的双光束测量的实验室。 | ||
单击仪器标题了解更多信息和规格。 | GENESYS 50 | GENESYS 150 | BioMate 160 | GENESYS 180 | |
---|---|---|---|---|---|
特点: | |||||
光谱范围 | 紫外-可见光 | 紫外-可见光 | 紫外-可见光 | 紫外-可见光 | |
光学元件 | 双光束 | 双光束 | 双光束 | 双光束 | |
显示器 | 7英寸触摸屏 | 可倾斜7英寸触摸屏 | 可倾斜7英寸触摸屏 | 可倾斜7英寸触摸屏 | |
支持检测试管 | ✓ | ||||
可拆卸且清洗的单样品池样品架/内衬 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
兼容4联池和8联池换样器* | 仅限单样品池 | ✓ | ✓ | ✓ | |
兼容吸入进样器、Peltier、光纤探头 |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
吸光度、透光度、浓度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
扫描 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
定量、固定、实时显示、OD600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
动力学 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
兼容 Thermo Scientific VISIONlite 软件 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Wi-Fi USB 适配器可供选择 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
可拆卸打印机可供选择 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
生命科学方法—核酸 A260、蛋白质 A280 和 A205;蛋白质比色测定 |
|
| ✓ | ||
样品室 |
| 兼容(选配):
| 兼容(选配):
|
| |
保修期 | 2年** | 2年** | 2年** | 2年** |
** 仪器注册后提供三年质保
适合对稳定架构、易用性和软件能力存在要求的教学实验室、研究实验室和工业 QC。 | 适合对稳定架构、易用性和软件能力存在要求的教学实验室、研究实验室和工业 QC。 | 适合需要更高通量或温度控制的高级教学实验室、研发和研究应用。 | |||
单击仪器标题了解更多信息和规格。 | GENESYS 30 | GENESYS 40 | GENESYS 140 | ||
---|---|---|---|---|---|
特点: | |||||
光谱范围 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | ||
光学元件 | 单光束 | 双光束 | 双光束 | ||
显示器 | 5英寸彩色屏 | 7英寸触摸屏 | 可倾斜7英寸触摸屏 | ||
支持检测试管 | ✓ | ✓ | |||
可拆卸且清洗的样品室 | ✓ | ✓ | |||
兼容4联池和8联池换样器* | 仅限单样品池 | 仅限单样品池 | ✓ | ||
兼容吸入进样器、Peltier、光纤探头 |
| ✓ | |||
A-T-C | ✓ | ✓ | ✓ | ||
扫描 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
定量、固定、实时显示、OD600 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
动力学 | ✓ | ✓ | |||
兼容 Thermo Scientific VISIONlite 软件 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wi-Fi USB 适配器可供选择 |
| ✓ | ✓ | ||
可拆卸打印机可供选择 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
生命科学方法—核酸 A260、蛋白质 A280 和 A205;蛋白质比色测定 |
| ||||
样品室 |
|
| 兼容(选配):
| ||
保修期 | 2年** | 2年** | 2年** |
** 仪器注册后提供三年质保
| GENESYS 50 | GENESYS 150 | BioMate 160 | GENESYS 180 | ||
光学设计 | 双光束 | 双光束 | ||||
光谱带宽 | 2 nm | |||||
光源(标准使用寿命) | 闪烁氙灯(寿命通常 >5 年,质保 3 年) | |||||
检测器 | 双硅光电二极管 | |||||
波长 | 检测范围 | 190–1100 nm | ||||
准确度 | ±0.5 nm | |||||
重复性 | <±0.2 nm | |||||
扫描速度 | 慢、中和快(最高 1600 nm/min) | |||||
数据分辨率 | 0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm | 0.1 nm、0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm | ||||
光度测定 | 检测范围 | -2A 至 +3.5A | ||||
显示器 | -3A 至 +5A | |||||
准确度 | 在 0.5 A ±0.002 A 时 在 1.0A ±0.004A 时 在 2.0A ±0.008A 时 | |||||
重复性1 | 在 1A ±0.001A 时 | |||||
噪声2 | 在 260 和 500 nm 下 0A 时,≤0.00020A 在 260 和 500 nm 下 1A 时,≤0.00030A 在 260 和 500 nm 下 2A 时,≤0.00040A | |||||
漂移3 | <0.0005A/小时 | |||||
杂散光 | < 1.0%T @ 198 nm (KCl),<0.05%T @ 220 nm (NaI),<0.03%T @ 340 nm (NaNO2) | |||||
基线平坦度 | ±0.002A | |||||
显示器 | 7英寸彩色触摸屏,固定,高清 800 × 1280 像素 | 7英寸彩色触摸屏,可倾斜,高清 800 × 1280 像素 | ||||
键盘 | 触摸屏 | |||||
样品室 | • 可从顶部、前方或侧面使用 • 可容纳最大至 100mm 光程的样品池 • 适用于最大直径为 25 mm、高 150 mm 试管的可用附件 • 可拆卸、可清洗的样品室底座,磁力放置和固定 | 兼容(选配): • 8联池 • 4联池(长光程样品池) • Peltier 恒温样品池架 (20–60 °C) • 吸入进样器配件 • 光纤探头耦合器 | • 8联池(标配) 同时兼容(选配): • 4联池(长光程样品池) • Peltier 恒温样品池架 (20–60 °C) • 吸入进样器配件 • 光纤探头耦合器 | |||
Printer(打印机) | 可使用可拆卸打印机 | |||||
连接性 | • 单路 USB-A 支持闪存设备,供存储方法和数据 • 双路 USB-A 支持与运行选配远程控制软件的 Windows 计算机、键盘、鼠标进行连接 • 通过以太网或 Wi-Fi 将数据导出到网络或 PC • 通过 USB、以太网或 Wi-Fi 进行打印 | |||||
语言 | 英语(即将提供:西班牙语、德语、法语、意大利语、葡萄牙语、俄语、中文、日语、韩语、泰语) | |||||
电源要求 | 外部交流/直流转换器。自动选择的电压和频率 (Hz),100–240 伏,50–60 Hz。 | |||||
尺寸(宽 × 深 × 高) | 35.5 × 38.5 × 19.5 cm | |||||
承重 | 7.5 kg (16.5 lbs) | |||||
保修期 | 购买6个月内在赛默飞世尔科技注册仪器后,可享2年标准质保加1年延期质保 |
| GENESYS 30 | GENESYS 40 | GENESYS 140 | |
光学设计 | 单光束 | 双光束 | ||
光谱带宽 | 5 nm | 5 nm | ||
光源(标准使用寿命) | 钨卤素灯(>1000 小时寿命) | 钨卤素灯(>1000 小时寿命) | ||
检测器 | 硅光电二极管 | 双硅光电二极管 | ||
波长 | 检测范围 | 325 nm-1100 nm | ||
准确度 | ±2 nm | ±0.5 nm | ||
重复性 | <±1 nm | <±0.2 nm | ||
扫描速度 | 自动—最多 1200 nm/min | 自动—最多 1800 nm/min | ||
数据分辨率 | 1 nm | 0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm | ||
光度测定 | 检测范围 | -3A 至 +3A | -3A 至 +3.5A | |
显示器 | –3A 至 +3A, | -3A 至 +5A | ||
准确度 | ±0.002A (0–0.3A) ABS 读数的 0.5% (0.301A – 2.5A) | 在 0.5 A ±0.002 A 时 在 1.0A ±0.004A 时 在 2.0A ±0.008A 时 | ||
重复性1 | ±0.002 A | 在 1A ±0.001A 时 | ||
噪声2 | 0A 时 ≤0.001A 1A 时 ≤0.001A 2A 时 ≤0.002A | 在 260 和 500 nm 下 0A 时,≤0.00020A 在 260 和 500 nm 下 1A 时,≤0.00030A 在 260 和 500 nm 下 2A 时,≤0.00040A | ||
漂移3 | <0.002A/小时 | <0.0010A/小时 | ||
杂散光 | 在 340 nm 和 400 nm 下 <0.1%T | 在 340 nm 和 400 nm 下 <0.05%T | ||
基线平坦度 | <0.003A | ±0.005A | ||
显示器 | 对角线 5 in.,32位彩色显示屏,800 × 480 像素 | 7英寸彩色触摸屏,固定,高清 800 × 1280 像素 | 7英寸彩色触摸屏,可倾斜,高清 800 × 1280 像素 | |
键盘 | 含数字键盘的触觉橡胶23键 | 触摸屏 | ||
|
| 兼容(选配):
| ||
Printer(打印机) | 可使用可拆卸打印机 | |||
|
|
| ||
语言 | 英语(即将提供:西班牙语、德语、法语、意大利语、葡萄牙语、俄语、中文、日语、韩语、泰语) | |||
电源要求 | 外部交流/直流转换器。自动选择的电压和频率 (Hz),100–240 伏,50–60 Hz。 | |||
尺寸(宽 × 深 × 高) | 35.5 × 38.5 × 19.5 cm | |||
承重 | 7.5 kg (16.5 lbs) | |||
保修期 | 购买6个月内在赛默飞世尔科技注册仪器后,可享2年标准质保加1年延期质保 |
描述 | 部件号 |
GENESYS 30 可见分光光度计 | |
GENESYS 40 可见分光光度计 | |
GENESYS 50 紫外-可见分光光度计 | |
GENESYS 140 可见分光光度计 | |
GENESYS 150 紫外-可见分光光度计 | |
GENESYS 180 紫外-可见分光光度计 | |
BioMate 160 紫外-可见分光光度计 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.