Search Thermo Fisher Scientific
确保您的 Thermo Scientific NanoDrop 微量分光光度计可以全部功能正常运行。我们会根据客户的反馈意见,不断更新和改进 NanoDrop 软件,以提供更强大的实验室功能和效率。
您可以按照本节中的步骤下载并安装最新操作软件。安装部分描述了运行每台 NanoDrop 仪器所需的基本计算机和操作系统要求。
小贴士:如果在监管环境下使用 NanoDrop One/OneC 或 NanoDrop Eight 仪器,您还可以购买可选的合规性软件,以确保满足 FDA 21 CFR 第11部分有关电子记录保存的要求。欢迎访问 NanoDrop One/OneC 或 NanoDrop Eight 产品目录页面了解更多信息,或者直接在下方进行订购
下表列出了适用于您的仪器的最新操作软件版本。要检查仪器的当前版本,请选择 System Settings(系统设置)(适用于 NanoDrop One/OneC 或 NanoDrop Eight 仪器),或者在 PC 软件的菜单中选择 Help(帮助)> About(关于)(适用于所有其他仪器)。
NanoDrop 仪器的最新操作软件
仪器 | 软件模块 | 版本 | 发布日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
NanoDrop One/OneC | 本地控制软件 | 2.9 | 2022 年 9 月 | |
PC 控制软件 | 2.9 | 2022 年 9 月 | ||
NanoDrop Eight | 操作软件 | 1.4 | 2022 年 9 月 | |
NanoDrop Lite Plus | 操作软件 | —* | —* | |
NanoDrop 3300 | 操作软件 | 2.8.1 | 2020 年 8 月 | |
NanoDrop 2000/2000c | 操作软件 | 1.6 | 2014 年 9 月 | |
NanoDrop 8000 | 操作软件 | 2.3.3 | 2020 年 4 月 | |
NanoDrop 1000 | 操作软件 | 3.8.1 | 2011 年 6 月 |
* NanoDrop Lite Plus 仪器预装的操作软件是目前可用的最新版本。
如要下载最新版本:
文件下载到您的计算机后,请返回此页面并参阅相应部分获取安装说明。
NanoDrop Eight 分光光度计由通过 USB 数据线连接的 Windows PC 控制。操作软件与 Windows 10 Professional 和 Enterprise Build 1607 或更高版本兼容。
必须拥有计算机管理员权限才能安装此软件。在计算机上下载和安装软件时,请记得先断开仪器与计算机的连接。
通过 USB 驱动器在 NanoDrop Lite Plus 仪器上安装软件:
NanoDrop 3300 操作软件与 Windows 7 Professional(32 位和 64 位)、Windows 8.1(64 位)以及 Windows 10(64 位)兼容。
必须拥有计算机管理员权限才能安装此软件。在计算机上下载和安装软件时,请记得先断开仪器与计算机的连接。
在安装最新软件版本之前,必须卸载所有之前的 NanoDrop 3300 版本及相关软件。
NanoDrop 2000/2000c 操作软件与 Windows 7 Professional(32 位和 64 位)、Windows 8.1 Professional(64 位)以及 Windows 10 Pro(64 位)兼容。
必须拥有计算机管理员权限才能安装此软件。在计算机上下载和安装软件时,请关闭仪器并断开电源线和 USB 数据线。
NanoDrop 8000 操作软件与 Windows 7 Professional(32 位和 64 位)、Windows 8.1(64 位)以及 Windows 10(64 位)兼容。
必须拥有计算机管理员权限才能安装此软件。下载软件时,请记得断开仪器与计算机的连接。
NanoDrop 1000 操作软件与 Windows 7 Professional(32 位和 64 位)、Windows VISTA(32 位)以及 Windows XP(32 位)兼容。
必须拥有计算机管理员权限才能安装此软件。在计算机上下载软件时,请先关闭仪器并断开电源线和 USB 数据线。
如果在监管环境下使用 NanoDrop One/OneC 或 NanoDrop Eight 仪器,您还可以购买可选的合规性软件,以确保满足 FDA 21 CFR 第11部分有关电子记录保存的要求。您可以通过这些模块控制用户帐户访问权限、应用数字签名以及检查审计批次,您还可以将它们安装在中央计算机上,以便集中管理多台仪器的设置。
您可在下方订购安全套件软件(适用于 NanoDrop One/OneC 仪器)或 SciVault 软件(适用于 NanoDrop Eight 仪器),或者点击表中的链接了解更多信息。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.