Search Thermo Fisher Scientific
使用 Thermo Scientific NanoDrop 分光光度计,仅需1-2 µL样品即可快速对 DNA、RNA 和蛋白质进行定量分析。我们的开创性样品保留技术已发展成涵盖全光谱范围,为您带来更多关于您样品的信息,使您可以节省故障排除的时间,加速研究。
只需移取一滴 DNA、RNA 或蛋白质样品到基座上并下拉检测臂即可。不需要使用比色皿或毛细管,结果将在几秒钟内显示。多年以来,NanoDrop 分光光度计已成为许多实验室中值得信赖和不可或缺的仪器,已有超过55,000篇的科学文献引用了此仪器。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.