TruScan RM Handheld Raman Analyzer
TruScan RM 手持式拉曼分析仪
药品和生物技术制造商必须确保从入厂原材料到成品的整个过程中材料的质量。Thermo Scientific TruScan RM 手持式拉曼分析仪可透过密封包装在数秒内按需提供实时可靠的材料特性验证。使用选配的 Thermo Scientific TruTools 嵌入式化学计量学软件包,用户可以为复杂材料分析构建先进的、专属的定性和定量方法。
  • 重量小于 2 磅 (0.9kg)
  • 耐用型设计;耐化学腐蚀和耐摔 
  • 针对 21 CFR 第 11 部分及 cGMP 的合规性,仪器配备生物识别登录、复杂密码选项和完整的审计跟踪功能
  • 透过塑料袋、玻璃容器、泡罩包装和透明胶盖的非接触式分析 
  • 可通过 PDF 批处理报告,适应生产环境的直观工作流程,并且可使用条形码扫描仪轻松输入数据
  • 方便的批量管理功能可实现仪器与鉴定方法的克隆
  • 适用于筛选假药和劣质药品
  • 提供资质文件 (IQ/OQ/PQ) 和标准操作规程
准确的材料特性验证需要采用彻底的方法校验。Thermo Scientific Virtual TruScan RM (VTR) 应用程序采用基于云计算的 TruScan RM 算法,可使用虚拟样品来校验方法,从而无需使用实体样品和手持仪器支持方法校验。
了解更多
  • 重量小于 2 磅 (0.9kg)
  • 耐用型设计;耐化学腐蚀和耐摔 
  • 针对 21 CFR 第 11 部分及 cGMP 的合规性,仪器配备生物识别登录、复杂密码选项和完整的审计跟踪功能
  • 透过塑料袋、玻璃容器、泡罩包装和透明胶盖的非接触式分析 
  • 可通过 PDF 批处理报告,适应生产环境的直观工作流程,并且可使用条形码扫描仪轻松输入数据
  • 方便的批量管理功能可实现仪器与鉴定方法的克隆
  • 适用于筛选假药和劣质药品
  • 提供资质文件 (IQ/OQ/PQ) 和标准操作规程
准确的材料特性验证需要采用彻底的方法校验。Thermo Scientific Virtual TruScan RM (VTR) 应用程序采用基于云计算的 TruScan RM 算法,可使用虚拟样品来校验方法,从而无需使用实体样品和手持仪器支持方法校验。