从 1000 多种 ELISA 试剂盒中进行检索
细胞因子透视图
测量生物样品中的分泌性循环蛋白
细胞因子是分泌性蛋白,在所有免疫和炎症应答的诱导期和效应期均发挥作用,包括细胞增殖、细胞间通讯和细胞死亡。趋化因子是一种小细胞因子,可将其他细胞吸引和募集至局部区域以发挥其生物学效应。生长因子包括细胞因子和蛋白质激素,它们刺激应答细胞的增殖、分化和成熟。细胞因子不仅与免疫状况和炎症应答有关,还与癌症和神经退行性疾病有关。通过准确定量血浆、血清和组织培养样品等生物样品中细胞因子,研究人员能够充分理解生理条件下疾病背后的机制。
SARS-CoV-2病毒的插图
新的SARS-CoV-2血清学检测
快速检测血清中针对SARS-CoV-2冠状病毒的抗体(免疫球蛋白、IgG 和 IgM)。
了解更多
Invitrogen 细胞因子 ELISA 试剂盒特点
Invitrogen ELISA 试剂盒旨在满足行业标准规范,包括标准校准、精密度、灵敏度、特异性、回收率、批间一致性和平行性。每种蛋白质均针对生理相关敏感性进行研究,并在可用成熟模型中进行测试。这些试剂盒在具有严格质量控制的 ISO 工厂中制造,有助于确保出色的检测结果和重现性。
  • 超过 700 个靶点
  • 针对灵敏度、准确度和一致性进行了优化
  • 在 2.5 至 4 小时内完成方案(因试剂盒而异)
  • 针对典型样品类型(如血清、血浆、上清液、裂解物)进行验证
  • 可提供即用型包被 ELISA 试剂盒和需要自己包被的未包被 ELISA 试剂盒
细胞因子 ELISA 试剂盒使用方法视频
了解如何使用 Invitrogen 包被 ELISA 试剂盒检测 IL-6
本视频展示了如何使用 Invitrogen 预包被 ELISA 试剂盒检测 IL-6。
了解如何使用 Invitrogen 包被 ELISA 试剂盒检测 IL-10
本视频展示了如何使用 Invitrogen 预包被 ELISA 试剂盒检测 IL-10。
文章和技术指南
ELISA 相关产品
其他免疫检测和资源