Search Thermo Fisher Scientific
兔单克隆抗体是一种重要的研究工具。它可用于多种应用,包括免疫荧光、免疫组织化学、流式细胞术、蛋白免疫印迹和 ELISA。相较于小鼠和大鼠等其他动物模型,兔可对更广泛的抗原产生应答,因此,兔是优良的单克隆抗体生产宿主。此外,兔的体型较大,具有更大的脾脏,可产生更多抗体。
兔单克隆抗体与传统小鼠单克隆抗体功能相似,但前者的特异性和灵敏度更优。兔子被免疫后所产生的脾细胞与杂交瘤细胞融合,从而获得稳定表达抗体的细胞系。这些抗体均源自单个细胞克隆,然后在各种应用中验证其性能。性能最好的单克隆细胞被用于抗体生产。
因为兔的天然抗体库比小鼠更加多样化,而且脾脏更大,所以其抗体对抗原表现出的亲和力更高。因此,兔单克隆抗体往往具有更出色的灵敏度。兔单克隆抗体的多样化优势是,它能识别更多其他宿主系统可能无法识别的抗原决定簇。
要获得更高的特异性、灵敏度和卓越性能,请选择 Invitrogen的 重组兔单克隆抗体。重组兔单克隆抗体与杂交瘤细胞中产生的兔单克隆抗体相似。然而,由于重组兔抗体源自克隆的 DNA 序列,因此不易出现细胞系漂移或批次间差异。