superclonal超级重组二抗
没错,这是一类专为消除二抗检测时的交叉反应和本底背景的超级重组抗体!
赛默飞Superclonal超级重组二抗代表了重组抗体技术的突破,可在多种应用中准确且灵敏的检测小鼠、兔和山羊种属一抗,其采用专门的筛选和生产过程,得到特异性的重组山羊或兔的二抗混合物,可与单克隆抗体表位准确结合,且同时具有多克隆抗体的多表位覆盖性(如H+L)和高灵敏度。每一种Superclonal超级重组二抗经过专门的制备和优化,有助于取得绝佳的ELISA、Western blot和细胞成像结果。
订购信息
“Superclonal超级重组抗体结果出乎意料的好。最令人印象深刻的是,Superclonal二抗未出现任何背景或噪音。染色非常清晰,分辨率非常高。我可以确信,信号肯定来自于特定的靶标,而非抗体背景。”
—Nathan Schurman,糖尿病研究技术员
Superclonal超级重组二抗有助实现精确、准确的检测
Superclonal™重组二抗
Invitrogen Superclonal超级重组二抗可提供准确、精确的结果。使用抗-α 微管蛋白一抗标记U-87 Mg(人成神经细胞瘤)细胞内源性微管蛋白,随后采用 山羊抗小鼠 IgG (H+L) Superclonal 二抗、Alexa Fluor 488 结合抗体(绿色)进行检测。同时,采用山羊抗兔 IgG (H+L) Superclonal 二抗,Alexa Fluor 555 结合物(红色)标记 DISC1。用 DAPI(蓝色)标记细胞核(蓝色)。
Superclonal超级重组二抗特点:
  • 专为消除一抗检测中的交叉反应性而研发
  • 可实现最准确且灵敏的检测
  • 可识别靶标IgG分子的重链和轻链表位 (H+L)
  • 经过专门的筛选和优化,可用于细胞成像、ELISA和Western blot
  • 可提供4种种属类型:山羊抗小鼠 (GAM)、山羊抗兔 (GAR)、兔抗小鼠 (RAM)、兔抗山羊 (RAG)
  • 可选择多种标记形式:生物素、辣根过氧化物酶 (HRP) 和Alexa Fluor™染料标记及无标记等。
批次间一致性
批次间一致性优秀的Superclonal超级重组二抗
展现批次间性能一致性的代表性图像,源自山羊抗兔 IgG (H+L) Superclonal 二抗,Alexa Fluor 488 偶联物在免疫细胞化学技术中的应用。未显示评估背景的一抗对照。采用兔抗-HIF-1 α 一抗标记(绿色),山羊抗兔 IgG (H+L) Superclonal 二抗,Alexa Fluor 488 结合物 (0.4 µg/mL, 1:2500) 检测U20S 人骨肉瘤细胞的内源性 HIF-1 α。细胞核(蓝色)采用 Invitrogen™ SlowFade™ Gold 抗淬灭封固剂和 DAPI (1:50) 进行染色。F-肌动蛋白(红色)用 lexa Fluor 594 鬼笔环肽 (1:200) 染色。
技术比较
Superclonal 超级重组二抗与传统二抗对比
 多克隆抗体 (pAb)Superclonal™ 超级重组二抗单克隆抗体 (mAb)
制备方法对来自免疫动物血清的抗体进行亲和纯化(阳性和/或阴性筛选法)制备并表征众多单独的 AOF 重组抗体,然后精心筛选、选择和富集特定抗体从免疫动物宿主分离并筛选生产所需抗体的细胞,然后进行培养以生成单抗体克隆
成分此大量不明确抗体集合是由宿主血清经亲和纯化筛选生成,缺少此筛选过程则会有不可知的特异性表位和结合亲和特性精确表征的特异性 AOF 重组抗体集合,具有已知表位互补集簇和亲和结合特性经过良好表征的单克隆抗体,具有一种特异性表位和亲和结合特性。
表位覆盖和信号放大
极佳
对靶标 IgG(如,重链和轻链,H+L)广泛表位覆盖,保证了对靶标一抗具有高灵敏度和信号放大作用
极佳
通过选择和富集,可产生具有互补性和特异性的理想表位覆盖(如,H+L)和结合质量,使其在关键应用中的性能最大化
较差
与单一表位结合,可选择出无脱靶结合(即,背景或交叉反应)的克隆
特异性和批次间一致性
较差
  • 对来源血清的亲和纯化(如,预吸附)只能产生有限的特异性(背景和交叉反应是多克隆抗体共有的缺陷)
  • 动物差异和纯化过程可导致某些未知的批次差异
极佳
  • 被选定然后混合而成的克隆集合可消除检测应用中的脱靶结合(即,交叉反应)
  • 重组技术有助于确保每一批次均包含相同的克隆
良好
  • 可选择出无脱靶结合的克隆
  • 单克隆细胞系的增殖可导致克隆漂移;无法明确抗体的序列
可选的宿主和靶向物种
  • 山羊抗小鼠 (GAM)
  • 山羊抗兔 (GAR)
  • 兔抗小鼠 (RAM)
  • 兔抗山羊 (RAG)
  • 其他物种
  • 山羊抗小鼠 (GAM)
  • 山羊抗兔 (GAR)
  • 兔抗小鼠 (RAM)
  • 兔抗山羊 (RAG)
传统单克隆抗体生产使用小鼠或大鼠作为宿主。单克隆很少作为二抗使用。
Superclonal超级重组二抗可消除交叉反应,背景极低
使用抗核干因子一抗标记HeLa细胞核,随后使用相应的Alexa Fluor™ 488二抗(绿色)检测:(A) 高度交叉吸附的山羊抗小鼠IgG (H+L) 二抗,或 (B) 山羊抗小鼠IgG (H+L) SuperClonal超级重组二抗。细胞核采用DAPI(蓝色)染色,肌动蛋白微丝使用Alexa Fluor 594 Phalloidin(红色)标记。发现使用Superclonal超级重组二抗检测,细胞质染色显著减少,说明其特异性更强。
Superclonal超级重组二抗可消除交叉反应,背景极低
使用抗核干因子一抗标记HeLa细胞核,随后使用相应的Alexa Fluor™ 488二抗(绿色)检测:(A) 高度交叉吸附的山羊抗小鼠IgG (H+L) 二抗,或 (B) 山羊抗小鼠IgG (H+L) SuperClonal超级重组二抗。细胞核采用DAPI(蓝色)染色,肌动蛋白微丝使用Alexa Fluor 594 Phalloidin(红色)标记。发现使用Superclonal超级重组二抗检测,细胞质染色显著减少,说明其特异性更强。