Search Thermo Fisher Scientific
本公司与 ProBioGen AG 合作开发的 Gibco Freedom 试剂盒包含整个克隆和表达过程中所需的全部组分,助您在较短的时间内完成开发(从感兴趣基因到克隆 <6 个月):
*按建议方式使用 Freedom ExpiCHO-S 试剂盒时。结果可能因工艺条件而异。
购买 Freedom 试剂盒可享 Gibco 现场应用科学家 (FAS) 团队(生物制药工艺以及 Gibco 产品与服务使用和应用领域的专家)的支持。FAS 团队在细胞培养、工艺表征、规模扩大、分析、产品开发、工艺优化以及技术转移方面拥有丰富经验。在整个细胞系开发工作流程中,他们可以为您提供指导和逐步支持。
免交特许权使用费? | 是 |
免交年度维护费? | 是 |
随意使用任何合同制造商? | 是 |
随意将宿主细胞系用于多个项目?* | 是 |
随意修改宿主细胞系? | 是 |
随意修改购买的载体? | 是 |
随意进行工艺优化? | 是 |
在需要时随意请求支持? | 是 |
随意与使用领域内的其他人合作?* | 是 |
*可能适用某些销售和分销限制 |
有许可问题?请联系 outlicensing@thermofisher.com,了解许可条款。
功能 | Freedom ExpiCHO-S 试剂盒 | Freedom CHO-DG44 试剂盒 | Freedom CHO-S 试剂盒 |
货号 | A46847 | A1373701 | A136960 |
亲本细胞系 | cGMP ExpiCHO-S 细胞 | cGMP CHO-DG44 细胞 | cGMP CHO-S 细胞 |
培养基 | ExpiCHO 表达培养基和 ExpiCHO 稳定生产培养基 | CD DG44 和 CD OptiCHO | CD FortiCHO |
生长速率 | <24小时 | >30小时 | <24小时 |
载体 | Freedom pCHOm 3.1 和 Freedom pCHOp 3.2 | pcDNA 3.3-TOPO 和 pOptiVEC-TOPO | Freedom pCHO 1.0 |
主要应用 | mAb 和重组蛋白 | mAb 和重组蛋白 | mAb (IgG)
|
扩增 (使用甲氨蝶呤) | 是 | 是 | 否 |
时间线 - 转染 | ~24 至 ~36 周 | ~36 周 | ~24 周 |
完整手册 | 是 | 是 | 是 |
支持 | 是 | 是 | 是 |
商业许可 | 是 | 是 | 是 |
|
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
For research use or further manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.