Gibco Dynamis 培养基产品系列
具有强大的性能的基础培养基
Gibco Dynamis 培养基可提供更高滴度、更快速的工艺开发和无缝过度到扩大生产的能力。
下载产品选择指南,帮助您找到最适合特定细胞系的培养基和补料。
  • 在 CHO 细胞培养的应用中,与其他竞争产品相比,其滴度提高了 74%,第 14 天到第 21 天的滴度增幅最高,为 30%
  • 当加入葡萄糖时能够维持比竞争对手的培养基更高的细胞密度和细胞活力
  • 支持 HEK293 细胞的旺盛生长,可用于腺病毒的生产
  • 高级颗粒技术 (AGT) 的干粉配方能够实现简单的、可放大的重建工艺-只需加水即可完成
HEK293 在 Dynamis 培养基中的生长性能
 Growth performance of HEK293 in Dynamis Medium
将 HEK293 细胞以 0.3 x 106 细胞/mL 的浓度播种在添加 4 mM L-谷氨酰胺的 Dynamis 培养基中,并在三个 60 mL 的摇瓶中进行培养 (125 rpm,37°C,8% CO2)。在所有摇瓶中,分别在第 0 天、第 1 天、第 2 天、第 3 天、第 4 天和第 7 天测量活细胞密度 (VCD)。第 7 天,葡萄糖在培养过程中耗尽。建议在培养开始时监测葡萄糖水平并添加补料(如 2 g/L 葡萄糖)或在第 4 天添加。结果显示,Dynamis 培养基中 HEK293 细胞的高密度生长性能一致
Dynamis 培养基和 ActiCHO P 培养基在流加培养的第 14 天具有等效的滴度增长,而 Dynamis 培养基在第 18 天具有额外的滴度增长
在 Dynamis 培养基和 EfficientFeed C+ 补料以及其他市售的培养基和补料中,培养了一株产 IgG 的 CHO-DG44 体外细胞系,培养周期长达 18 天。 第 18 天的滴度值以最佳竞争培养基的滴度值为标准,均一化为 100%。 
AchtiCHO 培养基不能将细胞活力维持到第 18 天的时间节点。Balance CD CHO 培养基与 Dynamis 培养基在滴度增长上接近,但 CD CHO 培养基需要 3 倍的补料用量。
HEK293 在 Dynamis 培养基中的生长性能
 Growth performance of HEK293 in Dynamis Medium
将 HEK293 细胞以 0.3 x 106 细胞/mL 的浓度播种在添加 4 mM L-谷氨酰胺的 Dynamis 培养基中,并在三个 60 mL 的摇瓶中进行培养 (125 rpm,37°C,8% CO2)。在所有摇瓶中,分别在第 0 天、第 1 天、第 2 天、第 3 天、第 4 天和第 7 天测量活细胞密度 (VCD)。第 7 天,葡萄糖在培养过程中耗尽。建议在培养开始时监测葡萄糖水平并添加补料(如 2 g/L 葡萄糖)或在第 4 天添加。结果显示,Dynamis 培养基中 HEK293 细胞的高密度生长性能一致
Dynamis 培养基和 ActiCHO P 培养基在流加培养的第 14 天具有等效的滴度增长,而 Dynamis 培养基在第 18 天具有额外的滴度增长
在 Dynamis 培养基和 EfficientFeed C+ 补料以及其他市售的培养基和补料中,培养了一株产 IgG 的 CHO-DG44 体外细胞系,培养周期长达 18 天。 第 18 天的滴度值以最佳竞争培养基的滴度值为标准,均一化为 100%。 
AchtiCHO 培养基不能将细胞活力维持到第 18 天的时间节点。Balance CD CHO 培养基与 Dynamis 培养基在滴度增长上接近,但 CD CHO 培养基需要 3 倍的补料用量。
为了快速放大,我们尝试将 Dynamis 培养基制备成 AGT 干粉培养基剂型。AGT 剂型具有重建简单、非动物源性 (AOF)、化学组分明确的特性,有助于简化监管过程。
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
除非另有说明,否则所有商标均为 Thermo Fisher Scientific 及其子公司所有。BalanCD 是  Irvine Scientific Sales Co.的商标。Cellvento 是 Merck KGAA 的商标。EX-CELL 是 SAFC Biosciences,  Inc 的商标。HyCell 和 ActiCHO 是 GE Healthcare Biosciences AB 的商标。PowerCHO 是 Lonza 的商标。CHOZN 是  Sigma-Aldrich Co. 的商标。
 注意:用于生产、加工或再包装。