Decorative image of monoclonal antibody
什么是混合模式层析分析?
混合模式层析分析是一种多功能分离技术,它利用多种分离模式在分离生物分子复杂混合物过程中实现更高的选择性和特异性。它将离子交换和疏水相互作用原理相结合来实现复杂混合物的高效分离和纯化。
联系我们  立即订购
与单纯依赖单一相互作用机制的传统层析法不同,混合模式层析分析采用了同时含有疏水和带电官能团的独特固定相。这可实现与靶分子更大范围的相互作用,从而增强选择性并提高分离度。通过利用这种组合式方法,混合模式层析分析为科学家在分离和纯化各种化合物方面提供了强大的工具,使其成为生物技术领域药物开发和蛋白质纯化方面的宝贵工具。
POROS 辛酸盐混合模式阳离子交换层析填料
Thermo Scientific POROS 辛酸盐混合模式阳离子层析填料专为在流穿模式下治疗性抗体下游精纯步骤中去除中等至高浓度聚集体而设计。作为混合模式的弱阳离子交换填料,POROS Caprylate 还可以有效去除其它杂质,如宿主细胞蛋白和各种高分子量物质。
特点和优势
特点:
  • 选择性捕获聚集体和疏水性高分子量杂质
  • 流穿设计,有助于节省缓冲液和材料成本
  • 出色的可放大性和高生产力
  • 工作范围宽广
  • 非动物源性
主要优势
  • 可处理高浓度聚集体
  • 可通过一次精纯步骤将 10% 的聚集降至 < 1-2%
  • 以较少的工艺步骤实现 >80-90% 的 mAb 单体回收率
  • 与结合后洗脱操作相比,流穿模式可提高生产率并可降低 2-5倍的商品成本
应用
适用于纯化所有生物制剂的平台
Bioprocessing workflow image showing a typical downstream purification process for antibodies and proteins.
图 1.抗体和蛋白质典型下游纯化过程的示例
填料设计
POROS 和辛酸形成混合模式的疏水性弱阳离子交换填料
这种独特的填料基础由交联的聚(苯乙烯-二乙烯基苯)组成,具有优越的孔结构,可提供快速传质并促进生产率提升。颗粒表面包覆专有的亲水聚合物,通过辛酸进一步衍生。
Graphic illustrating hydrophobic weak cation exchange resin
图2:50微米微珠图形
填料性能
订购信息
相关产品
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
Pharmaceutical Grade Reagent. For Manufacturing and Laboratory Use Only.