一次性混合器
我们提供两种主要的混合平台,以满足合适的制备培养基、缓冲液及其他工艺液体的要求。这两款混合平台采用了一次性技术的所有优势,专为培养基、缓冲液、中间产品、终产品、过程液体和悬浮培养物的液体/液体及粉末/液体混合而设计。我们的混合系统基于两种不同却高效的混合系统 - 底部驱动的脉冲混合系统,和基于传统不锈钢混合原理的自顶向下驱动混合系统。
索取信息 下载产品手册
具备特色的一次性混合产品
Thermo Scientific 混合平台的优势
选择我们的混合平台,您可以受益良多:
  • 三个主要的薄膜平台——Aegis5 -14、CX5-14 和 ASI 26/77,每个都集成在我们所有的混合平台中
  • 混合器容积从 30 L 到 5000 L 或任何大小之间不等
  • 选择最适合您的应用需求的混合器(例如,缓冲液准备、高粘度混合等)
  • 选择标准配置或高度定制的硬件系统和生物处理容器 (BPC)
  • 一个混合系统,将需要根据您的设施考虑,因为其涉及到系统的移动性、形状和天花板高度
经Cytovance验证的一次性技术
赛默飞世尔科技现已成为建立生产和开发能力方面的一个关键合作伙伴,从而助力 Cytovance得以扩展产品系列并由此更好地服务客户。
一次性集成
我们的 S.U.M. 将传统的混合设计与一次性技术的所有优点结合起来,用于各种上下游应用,包括从培养基和缓冲液的制备到病毒灭活以及细胞重悬。我们的一次性混合产品包含特别设计:
资源
一次性混合器资源