Learn about the different fluorescent labels, how they can be applied, and how they can be used to give you information about cell structure and function.
您可在此了解使用荧光蛋白(FPs)进行细胞成像的各个方面,及在实验中如何选择和分配FPs。
健康的线粒体在其周围磷脂双分子层膜的两边具有电位差(跨膜电位),当这种电位差存在时,有些荧光染料就会积累在线粒体内部。
肌动蛋白(Actin)是细胞中目前发现的含量最丰富的蛋白质之一,通过使用一种天然蛋白鬼笔环肽的荧光标记物可以轻松地对肌动蛋白微丝进行标记。
细胞核标记通常依赖于一些可以结合核酸的染料,当然也取决于您是否需要对DNA和RNA进行区分,以及您所标记的细胞是活细胞还是已固定细胞,不同的需求可以选择不同的染料。
免疫荧光——您可在此了解直接与间接检测方法的比较,以及如何选择合适的一抗和二抗
本页面所有照片及图像均受版权保护,若需引用请标明源自“Molecular Probes”。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。