Search Thermo Fisher Scientific
MagniSort 磁珠细胞分选技术 |
Invitrogen MagniSort 产品与技术是基于无柱式磁珠分选的方法,用于正选或负选目的细胞。与有柱式的分选方法相比,Magnisort磁珠细胞分选更简单、更快速且明显省钱!在各种实验中,比如体外刺激 T 细胞或从PBMC中得到巨噬细胞,Magnisort磁珠细胞分选可以获得高得率的细胞,相比于密度梯度离心方法有更高的得率。
MagniSort 磁珠细胞分选方法:分离阳性细胞,或分离阴性细胞;操作简单。
在样本中,非目的、不需要的细胞首先与生物素化抗体(含在试剂盒中)所结合,然后将链霉亲和素包被的磁珠(含在试剂盒中)添加到样本中。当样本放在磁铁上,非目的、不需要的细胞留在管内,而目标细胞未受影响,仍在溶液中。
MagniSort 磁铁适用于12 x 75 mm的流式管和下方的试剂盒。
这些试剂盒中有生物素化抗体和链霉亲和素包被的磁珠,可以分选出目标的细胞亚群。然后未结合的细胞可以倒掉,这样可以获得仅有目标细胞亚群的样本。
MagniSort 磁铁适用于12 x 75 mm的流式管和下方的试剂盒。
MagniSort 链霉亲和素正选磁珠 可以与您自己的生物素化抗体一起使用,用于正选(期望细胞与磁珠结合)或负选/去除(不需要的细胞与磁珠结合)。对于使用多个抗体(而不是单一抗体)进行负选/去除,请选择Magnisort 链霉亲和素负选磁珠。
MagniSort 磁铁适用于12 x 75 mm的流式管和上面的正选磁珠和负选磁珠。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。