Dynabeads FlowComp Human CD3 Kit product photo
直接从人全血、血沉棕黄层或小鼠 / 人单核细胞中分离阳性细胞
流式细胞仪和荧光激活细胞分选 (FACS) 在很大程度上依赖于用户使用完整的细胞。流式研究人员必须在去除细胞碎片和不需要的细胞的同时保持目标细胞的完整性。Dynabeads FlowComp 阳性细胞分离试剂盒可直接阳性分离目标细胞,然后释放细胞并去除磁珠。无需进行样品制备 (例如,密度梯度离心或红细胞裂解),这有助于避免细胞受到铁、葡聚糖或裂解缓冲液中其他潜在有害化学物质的污染和孵育。
只需三步即可获得流式细胞: 
  1. 向样品中加入 FlowComp 抗体,与目标 T 细胞结合
  2. 加入磁珠用以捕获目标 T 细胞
  3. T 细胞从磁珠中释放出来,可直接用于流式或任何其他下游应用
探索流式细胞术试剂
探索流式细胞术抗体
Human icon 
Dynabeads FlowComp 人细胞标志物 CD3,CD4,CD8 和 CD14 阳性分离试剂盒
 Dynabeads 磁珠与 T 细胞标志物结合,可直接阳性分离出特定的 T 细胞群体。FlowComp可提供针对四种不同人 T 细胞标志物的阳性分离试剂盒。
  • CD3:以细胞毒性 T 细胞 (CD8+ 初始 T 细胞) 和辅助性 T 细胞 (CD4+ 初始 T 细胞)为靶标
  • CD4:以辅助性 T 细胞 (Th),调节性 T (Treg) 细胞和自然杀伤 T (NKT) 细胞为靶标
  • CD8:以细胞毒性 T 细胞 (CTL)为靶标
  • CD14:以初始 CD4+ T 细胞为靶标
使用 Dynabeads FlowComp 试剂盒分离的细胞可保持其功能特性,并可直接用于流式细胞仪和任何下游细胞检测。
查看从人全血中分离细胞的 FlowComp 方案
订购用于人 T 细胞标志物的 Dynabeads FlowComp 试剂盒
Mouse icon 
用于小鼠细胞标志物 CD4,CD8,CD4/CD25 和 pan T 细胞的 Dynabeads FlowComp 阳性分离试剂盒
Dynabeads 磁珠与 T 细胞标志物结合,可为您的小鼠研究阳性分离出您感兴趣的特定 T 细胞群。FlowComp 可提供针对四种不同小鼠T 细胞标志物的阳性分离试剂盒。
  • CD4:以初始 CD4+ T 细胞为靶标
  • CD8:以细胞毒性 T 细胞 (CD8+ 初始 T 细胞)为靶标
  • CD4+CD25:以调节性 CD4+ T 细胞为靶标
  • Pan T 细胞:以所有 T 细胞为靶标
使用 Dynabeads FlowComp 试剂盒分离的细胞明显比使用柱法分离的细胞更纯净、更有活力(图 1)。这些细胞保持其功能特性,适合直接用于流式细胞仪和任何下游细胞检测。
Dynabeads FlowComp 自建分离试剂盒
将 Dynabeads 磁珠与您选择的抗体结合,可分离出任何类型的细胞。Dynabeads FlowComp Flexi 试剂盒具有广泛的物种反应性。起始样品与自建试剂盒兼容:
  • 全血
  • 外周血单核细胞 / 单核细胞 (PBMC/MNC)
  • 淋巴结,脾脏或其他组织的单细胞悬浮液
订购 Dynabeads FlowComp Flexi 试剂盒
Dynabeads FlowComp 试剂盒订购信息
Human icon 
与 FlowComp Dynabeads 人 CD4 阳性分离试剂盒兼容的抗体
Mouse icon 
与 FlowComp Dynabeads 小鼠 CD4 阳性分离试剂盒兼容的抗体
Human icon 
与 FlowComp Dynabeads 人 CD8 阳性分离试剂盒兼容的抗体
如需了解除 Thermo Fisher 以外其他供应商的测试克隆 信息,请联系技术支持。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
Hero banner dark gradient overlay
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments