Search Thermo Fisher Scientific
细胞运动和定位研究需要专门的细胞示踪(细胞追踪)荧光探针,首先必须要对活细胞无毒性,同时还要有多种荧光染料颜色可供选择,以便匹配仪器的激光器和滤光片,并能与抗体或其他细胞分析探针共染。您可选择用于短时程细胞追踪或长时程细胞追踪的被动扩散染料,或能追踪5天甚至更久的荧光融合蛋白标记法。赛默飞Invitrogen细胞示踪荧光探针是在复杂环境中追踪细胞的重要工具,广泛应用于细胞迁移、创伤愈合及干细胞分化研究。这些探针稳定无毒、可在细胞内稳定保留,并发出明亮荧光。多种颜色选择,方便与其他荧光探针共同使用。
检测细胞运动和定位的最简单方法就是使用具有膜通透性的探针染料进入细胞并在加载后转变为膜非通透性物质。理想的细胞追踪染料需要可存留于分裂多代后的子细胞中,但不会通过接触转移到相邻细胞中。Invitrogen CellTracker 示踪染料就具有这样理想的特性——在工作浓度下保持稳定且无细胞毒性,可稳定存留在细胞中,且在生理 pH 条件下可发出明亮的荧光。CellTracker 示踪荧光染料还具有多种发射光谱,可轻松与抗体标记结合使用。
细胞运动和定位的长时程追踪需要示踪荧光染料对光淬灭具有更强的抵抗性,并且能够在细胞中存留更多代。Invitrogen Qtracker 标记荧光探针可为长时程(可达6-10 代)细胞追踪提供强烈且稳定的荧光信号。可选8 种不同荧光颜色,且可耐光漂白/抗光淬灭,在细胞内发出强烈的点状荧光信号,并且仅适用单一种激光激发就能产生不同的发射光信号,特别容易于与抗体标记染色一起多色分析使用。Qtracker 探针具有广泛的发射光谱,也很容易与抗体标记染色一起使用。
瞬时转导细胞可在细胞内的不同的特定位置表达荧光融合蛋白,在生长缓慢的细胞群中可表达至少 5 天或长达 2 周。标记后的细胞非常容易进行追踪检测,但并不是细胞群中的所有的细胞都能表达荧光蛋白。Invitrogen CellLight 荧光蛋白可以在多种细胞类型中表达,包括各种细胞系、原代细胞、干细胞和神经元等等。
识别细胞边界是高内涵筛选 (HCS) 分析中自动图像采集和分析的关键步骤。图像分割需要将目标对象(如细胞)与背景分离或与分析无关的其他特征区分开。从而能够对细胞环境中的形态变化和目标事件进行定量,如不同细胞器之间的生物标记物迁移。我们可提供一系列 Invitrogen HCS CellMasks 荧光染料可用于各种波长下的全细胞边界划分,并且能够与其他细胞结构和细胞功能探针一起使用。
短时程追踪需要快速标记加载,通常需要在细胞内留存 3-6 代或 72 小时。
CellTracker 示踪染料 | |
---|---|
使用方法 | 需要15 分钟至 1 小时细胞标记加载 |
读值 | 内化后的探针染料可在整个细胞内发出明亮的荧光信号 |
检测范围 | 可追踪细胞至3-6 代或 72 小时 |
兼容性 | 固定之后,可结合抗体标记轻松进行多重分析 |
信噪比 | |
光稳定性 | |
荧光显微镜检测 | 是 |
HCS检测 | 是 |
参考文献 | 已发表文献 |
CellTracker 染料 | 常用检测通道 | Ex/Em (nm) | 规格 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|
CellTracker Blue CMAC (7-amino-4-Chloromethylcoumarin) | CMAC | DAPI | 353/466 | 5 mg | C2110 |
CellTracker Blue CMF2HC (4-chloromethyl-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin) | Blue CMF2HC | DAPI | 371/464 | 5 mg | C12881 |
CellTracker Violet BMQC (2,3,6,7-tetrahydro-9- bromomethyl-1H,5H-quinolizino( 9,1-gh)coumarin) | Violet BMQC | DAPI | 415/516 | 5 x 0.1 mg | C10094 |
CellTracker Green CMFDA (5-氯甲基荧光素二乙酸酯) | Green CMFDA | FITC | 492/517 | A66434 (50 μg) A66461 (5 x 50 μg) C7025 (20 x 50 μg) | |
CellTracker Orange CMRA | Orange CMRA | TRITC | 548/576 | 20 x 50 µg | C34551 |
CellTracker CM-DiI | CM-DiI | TRITC | 553/570 | A66432 (50 μg) A66459 (5 x 50 μg) C7000 (20 x 50 μg) | |
CellTracker Red CMTPX | CMTPX | 罗丹明Rhodamine | 577/602 | A66435 (50 μg) A66462 (5 x 50 μg) C34552 (20 x 50 μg) | |
CellTracker Deep Red | Deep Red | Cy5 | 630/650 | A66433 (50 μg) A66460 (5 x 50 μg) C34565 (20 x 50 μg) |
长时程追踪需要更久的光稳定性,通常需要保留 6-10 代;染料标记加载时间在实验方案中不是特别的重要。
Qtracker 525 细胞标记试剂盒 | |
---|---|
使用方法 | 采用靶向多肽进行 1 小时细胞标记加载 |
读值 | 内化后的探针染料在细胞内可发出明亮的点状荧光信号 |
检测范围 | 可追踪细胞长达 6-10 代或 5-14 小时 |
灵活性 | 可对活细胞或固定后的细胞成像 |
兼容性 | 可结合抗体标记轻松进行多重分析 |
信噪比 | |
光稳定性 | |
激光激发 | 最好使用 UV到488 nm波长的激光激发(也可采用低于发射波长的任一种波长) |
荧光显微镜检测 | 是 |
HCS检测 | 是 |
可体内示踪 | 是 |
参考文献 | 已发表文献 |
常用检测通道
|
最大发射波长 (nm)
|
规格
| 货号 | |
---|---|---|---|---|
Qtracker 525 Cell Labeling Kit | GFP 或 FITC | 525 | 1 个试剂盒 | Q25041MP |
Qtracker 565 Cell Labeling Kit | 565 | 1 个试剂盒 | Q25031MP | |
Qtracker 585 Cell Labeling Kit | TRITC-A | 585 | 1 个试剂盒 | Q25011MP |
Qtracker 605 Cell Labeling Kit | 605 | 1 个试剂盒 | Q25001MP | |
Qtracker 625 Cell Labeling Kit | Texas Red | 625 | 1 个试剂盒 | A10198 |
Qtracker 655 Cell Labeling Kit | 655 | 1 个试剂盒 | Q25021MP | |
Qtracker 705 Cell Labeling Kit | Cy5 | 705 | 1 个试剂盒 | Q25061MP |
Qtracker 800 Cell Labeling Kit | Cy7 | 800 | 1 个试剂盒 | Q25071MP |
HCS CellMask Red | HCS CellMask Deep Red | ||||
---|---|---|---|---|---|
读取 |
染色标记细胞核和细胞质以区分完整单个细胞
| ||||
常用检测通道 | DAPI |
FITC
|
RFP
|
Texas Red
| Cy5 |
Ex/Em (nm) |
346⁄442
|
493/516
|
556/572
|
588⁄612
|
650⁄665
|
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||||
光稳定性 | |||||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
否
|
否
|
否
|
否
|
否
|
固定细胞 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
HCS
|
HCS
|
HCS
|
HCS
|
HCS
|
实验方案 | 高内涵分析 | ||||
产品规格 |
250 µg/10 板
|
250 µg/10 板
|
250 µg/10 板
|
250 µg/10 板
|
250 µg/10 板
|
货号 |
短时程追踪需要快速标记加载,通常需要在细胞内留存 3-6 代或 72 小时。
CellTracker 示踪染料 | |
---|---|
使用方法 | 需要15 分钟至 1 小时细胞标记加载 |
读值 | 内化后的探针染料可在整个细胞内发出明亮的荧光信号 |
检测范围 | 可追踪细胞至3-6 代或 72 小时 |
兼容性 | 固定之后,可结合抗体标记轻松进行多重分析 |
信噪比 | |
光稳定性 | |
荧光显微镜检测 | 是 |
HCS检测 | 是 |
参考文献 | 已发表文献 |
CellTracker 染料 | 常用检测通道 | Ex/Em (nm) | 规格 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|
CellTracker Blue CMAC (7-amino-4-Chloromethylcoumarin) | CMAC | DAPI | 353/466 | 5 mg | C2110 |
CellTracker Blue CMF2HC (4-chloromethyl-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin) | Blue CMF2HC | DAPI | 371/464 | 5 mg | C12881 |
CellTracker Violet BMQC (2,3,6,7-tetrahydro-9- bromomethyl-1H,5H-quinolizino( 9,1-gh)coumarin) | Violet BMQC | DAPI | 415/516 | 5 x 0.1 mg | C10094 |
CellTracker Green CMFDA (5-氯甲基荧光素二乙酸酯) | Green CMFDA | FITC | 492/517 | A66434 (50 μg) A66461 (5 x 50 μg) C7025 (20 x 50 μg) | |
CellTracker Orange CMRA | Orange CMRA | TRITC | 548/576 | 20 x 50 µg | C34551 |
CellTracker CM-DiI | CM-DiI | TRITC | 553/570 | A66432 (50 μg) A66459 (5 x 50 μg) C7000 (20 x 50 μg) | |
CellTracker Red CMTPX | CMTPX | 罗丹明Rhodamine | 577/602 | A66435 (50 μg) A66462 (5 x 50 μg) C34552 (20 x 50 μg) | |
CellTracker Deep Red | Deep Red | Cy5 | 630/650 | A66433 (50 μg) A66460 (5 x 50 μg) C34565 (20 x 50 μg) |
长时程追踪需要更久的光稳定性,通常需要保留 6-10 代;染料标记加载时间在实验方案中不是特别的重要。
Qtracker 525 细胞标记试剂盒 | |
---|---|
使用方法 | 采用靶向多肽进行 1 小时细胞标记加载 |
读值 | 内化后的探针染料在细胞内可发出明亮的点状荧光信号 |
检测范围 | 可追踪细胞长达 6-10 代或 5-14 小时 |
灵活性 | 可对活细胞或固定后的细胞成像 |
兼容性 | 可结合抗体标记轻松进行多重分析 |
信噪比 | |
光稳定性 | |
激光激发 | 最好使用 UV到488 nm波长的激光激发(也可采用低于发射波长的任一种波长) |
荧光显微镜检测 | 是 |
HCS检测 | 是 |
可体内示踪 | 是 |
参考文献 | 已发表文献 |
常用检测通道
|
最大发射波长 (nm)
|
规格
| 货号 | |
---|---|---|---|---|
Qtracker 525 Cell Labeling Kit | GFP 或 FITC | 525 | 1 个试剂盒 | Q25041MP |
Qtracker 565 Cell Labeling Kit | 565 | 1 个试剂盒 | Q25031MP | |
Qtracker 585 Cell Labeling Kit | TRITC-A | 585 | 1 个试剂盒 | Q25011MP |
Qtracker 605 Cell Labeling Kit | 605 | 1 个试剂盒 | Q25001MP | |
Qtracker 625 Cell Labeling Kit | Texas Red | 625 | 1 个试剂盒 | A10198 |
Qtracker 655 Cell Labeling Kit | 655 | 1 个试剂盒 | Q25021MP | |
Qtracker 705 Cell Labeling Kit | Cy5 | 705 | 1 个试剂盒 | Q25061MP |
Qtracker 800 Cell Labeling Kit | Cy7 | 800 | 1 个试剂盒 | Q25071MP |
HCS CellMask Red | HCS CellMask Deep Red | ||||
---|---|---|---|---|---|
读取 |
染色标记细胞核和细胞质以区分完整单个细胞
| ||||
常用检测通道 | DAPI |
FITC
|
RFP
|
Texas Red
| Cy5 |
Ex/Em (nm) |
346⁄442
|
493/516
|
556/572
|
588⁄612
|
650⁄665
|
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||||
光稳定性 | |||||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
否
|
否
|
否
|
否
|
否
|
固定细胞 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
HCS
|
HCS
|
HCS
|
HCS
|
HCS
|
实验方案 | 高内涵分析 | ||||
产品规格 |
250 µg/10 板
|
250 µg/10 板
|
250 µg/10 板
|
250 µg/10 板
|
250 µg/10 板
|
货号 |