Invitrogen EVOS M7000 Imaging System
功能强大、灵活快速的自动化成像系统
是一种全自动化成像分析系统,具有高分辨率的 CMOS 摄像头(单色和彩色),可极大提升分辨率和灵敏度。EVOS M7000 3D数字共聚焦细胞成像分析系统凭借先进的性能,使严苛要求的细胞成像应用变得简单快速,如活细胞分析、图像拼接和 Z-Stack层扫功能,为您的实验室工作带来超高性能的快速自动化成像平台。可以轻松实现全快速自动聚焦,图像采集和数据批量处理。EVOS M7000 可与S Onstage2.0 活细胞培养箱充分兼容,轻松实现活细胞成像分析,图像拼接和 z 轴层扫等功能
免费试用,价格咨询
观看视频,了解关于 Invitrogen EVOS M7000 细胞成像系统的更多内容
了解 EVOS M7000 细胞成像系统的更多特点
  • 快速—96孔板三色荧光通道整版扫描,只需不到5分钟
  • 灵活—提供20多种用户可更换的LED光立方、1.25X至100X的各种物镜和多种容器适配器,可根据实验自定义系统
  • 活细胞Time lapse—含氧或缺氧状态下精确的温度、湿度和气体控制,利用载物台式培养箱,可在生理学条件下实现各种生物学应用研究
  • 高性能双相机—所有系统均配备两个相机:一个专用于荧光成像和定量的高灵敏度单色相机,以及一个用于彩色明场成像的高分辨率彩色相机
  • 区域视图—可在低倍镜单视野和高倍镜扫描模式之间快速、无缝切换,轻松定义并采集目的区域
  • 自动化—节省时间 (如自动聚焦、快速机械载物台和自动化常规操作,可缩短实验时间),实现高通量、高数据质量和更佳的实验可重复性
  • 数据分析—可通过Invitrogen Celleste图像分析软件扩展定量成像和统计分析功能,该软件是一个可选配的高级软件包,提供强大的图像分割和分类工具,可用于较复杂的细胞形态分析
  • 速度-在短短几分钟内即可完成荧光通道的整板扫描
  • 灵活性-用户可自定义更换激发光源(超30种LED 光立方可选),双相机配置(单色和彩色),多物镜组选择(1.25x 到 100x) ,以及可兼容各式培养器皿的不同规格适配器
  • Time lapse时间延迟成像,活细胞成像分析-搭载Onstage Incubator,轻松实现含氧或缺氧状态下精确的温度、湿度和气体的精确控制,在生理学条件下实现各种生物学应用研究
  • 专业级高性能双相机配置-所有系统均配备两个相机:一个用于荧光成像和定量的高灵敏度单色相机,以及一个用于彩色明场成像的高分辨率彩色相机
  • 区域视图-可在低倍镜单视野和高倍镜扫描模式之间快速、无缝切换,轻松定义并采集目的区域图像
  • 高度自动化和智能化-极大地节约了实验时间(例如全自动聚焦,全电动快速移动载物台)有助于减少实验的时间,仅需设定好实验程序即可一键实现高通量,高质量数据的获取,以得到更高的实验数据重复性
  • 数据分析-可通过 Invitrogen Celleste图像分析软件扩展成像定量分析和其他统计分析功能,该软件是一个可选配的高级软件包,可提供强大的图像分析功能,可用于复杂的细胞形态分析和更高阶的3D分析功能。
EVOS M7000 细胞成像系统的优势特征:
使用 EOVS M7000 细胞成像系统采集的图像
图2EdU标记结合Movat五色联染,显示DAB可与之共染。染色显示大鼠肠隐窝基部附近局部存在大量的增殖细胞,远端逐渐消失。增殖细胞(褐色)信号在Movat五色套染下可见,这五色套染包括弹性蛋白(黑色)和细胞核(紫灰色)的VVG(Verhoeff-Van Gieson)染色、胶原蛋白(黄色)的乙醇番红花染色、标记杯状细胞的粘蛋白的阿尔新蓝染色(蓝色)以及肌细胞和红细胞(红色)的藏花猩红-酸性品红染色。
系统和硬件技术参数
光学系统:无限距光学系统;经RMS计算为45mm等焦距物镜
成像方式:荧光、明场、彩色明场和相差
光源:五孔位可安装 4个荧光-光立方和1个明场光源。带有集成硬膜滤光片组的光立方可维持约5 万小时寿命的超长工作时长。超过30种不同光源的光立方可供选择。
成像方法:单色、多色、区域扫描(图像剪辑或大图无缝拼接)、延时拍摄、Z 轴叠层扫描、连续视频采集
物镜转轮:5孔位物镜转轮
物镜(选配):多种型号的高质量长工作距离物镜和盖玻片校正物镜可供选择
聚光器:60mm 长工作距离聚光器,含1个光圈和3个相差环的4位转轮
载物台:电动 X/Y 轴扫描载物台。行程范围:120mm x 80 mm,亚微米分辨率,可容纳不同规格的容器适配器,并锁定支架以在长时间扫描过程中将样品固定以防止脱焦。
聚焦装置:自动聚焦装置,亚微米级分辨率
LCD 显示屏: 23英寸高分辨率触摸屏彩色显示器(也可通过鼠标控制);1920x1080 高像素分辨率。
相机:
  • 高灵敏度的 3.2 MP (2048x1536)单色 CMOS 传感器,像素分辨率为 3.45 µm
  • 高灵敏度的 3.2 MP(2048x1536)彩色 CMOS 传感器,像素分辨率为 3.45 µm
计算机:标配外置式 Dell 电脑, Intel Core i7-8700 处理器,32GB DDR4 内存,512GB 固态硬盘 和 4GB独立显卡, Windows10®运行操作系统,触摸屏显示器
采集的图像:16位RAW单色:TIFF, PNG
8位 TIFF, PNG, JPG
视频和延时拍摄:AVI、WMV
输出端口:计算机:1个USB 3.1 Gen2 C型接口 ;5个USB 3.1 Gen1 A型 接口;4个USB 2.0 A型 接口; 1个串口,2个DP1.2 端口 ;1个RJ45网络插口;2个 PS/2接口;1个UAJ端口;1个线路输出
能否联网:通过以太网电缆连接实现 Windows/SMB 网络连接
电源:24V AC 适配器,配备特定国家专用电源线
尺寸(长x宽x高)18x14x13 英寸
457x330x356 毫米
重量:16/35(千克/磅) 16千克(35磅)
使用 EOVS M7000 细胞成像系统采集的图像
图2EdU标记结合Movat五色联染,显示DAB可与之共染。染色显示大鼠肠隐窝基部附近局部存在大量的增殖细胞,远端逐渐消失。增殖细胞(褐色)信号在Movat五色套染下可见,这五色套染包括弹性蛋白(黑色)和细胞核(紫灰色)的VVG(Verhoeff-Van Gieson)染色、胶原蛋白(黄色)的乙醇番红花染色、标记杯状细胞的粘蛋白的阿尔新蓝染色(蓝色)以及肌细胞和红细胞(红色)的藏花猩红-酸性品红染色。
系统和硬件技术参数
光学系统:无限距光学系统;经RMS计算为45mm等焦距物镜
成像方式:荧光、明场、彩色明场和相差
光源:五孔位可安装 4个荧光-光立方和1个明场光源。带有集成硬膜滤光片组的光立方可维持约5 万小时寿命的超长工作时长。超过30种不同光源的光立方可供选择。
成像方法:单色、多色、区域扫描(图像剪辑或大图无缝拼接)、延时拍摄、Z 轴叠层扫描、连续视频采集
物镜转轮:5孔位物镜转轮
物镜(选配):多种型号的高质量长工作距离物镜和盖玻片校正物镜可供选择
聚光器:60mm 长工作距离聚光器,含1个光圈和3个相差环的4位转轮
载物台:电动 X/Y 轴扫描载物台。行程范围:120mm x 80 mm,亚微米分辨率,可容纳不同规格的容器适配器,并锁定支架以在长时间扫描过程中将样品固定以防止脱焦。
聚焦装置:自动聚焦装置,亚微米级分辨率
LCD 显示屏: 23英寸高分辨率触摸屏彩色显示器(也可通过鼠标控制);1920x1080 高像素分辨率。
相机:
  • 高灵敏度的 3.2 MP (2048x1536)单色 CMOS 传感器,像素分辨率为 3.45 µm
  • 高灵敏度的 3.2 MP(2048x1536)彩色 CMOS 传感器,像素分辨率为 3.45 µm
计算机:标配外置式 Dell 电脑, Intel Core i7-8700 处理器,32GB DDR4 内存,512GB 固态硬盘 和 4GB独立显卡, Windows10®运行操作系统,触摸屏显示器
采集的图像:16位RAW单色:TIFF, PNG
8位 TIFF, PNG, JPG
视频和延时拍摄:AVI、WMV
输出端口:计算机:1个USB 3.1 Gen2 C型接口 ;5个USB 3.1 Gen1 A型 接口;4个USB 2.0 A型 接口; 1个串口,2个DP1.2 端口 ;1个RJ45网络插口;2个 PS/2接口;1个UAJ端口;1个线路输出
能否联网:通过以太网电缆连接实现 Windows/SMB 网络连接
电源:24V AC 适配器,配备特定国家专用电源线
尺寸(长x宽x高)18x14x13 英寸
457x330x356 毫米
重量:16/35(千克/磅) 16千克(35磅)
使用EOVS M7000细胞成像系统采集的图像
Live Cell Imaging Solution using 40x objective
图 1.将表达线粒体RFP的HeLa细胞接种在6孔Falcon板上。然后用NucBlue Live染色细胞,并使用40x物镜(AMEP4983)对活细胞进行成像。
Image taken with the EVOS M7000 Imaging System
图 2.EdU标记结合Movat五色套染,显示DAB可与之共染。染色显示大鼠肠隐窝基部附近局部存在大量的增殖细胞,远端逐渐消失。增殖细胞(褐色)信号在Movat五色套染下可见,这五色套染包括弹性蛋白(黑色)和细胞核(紫灰色)的VVG(Verhoeff-Van Gieson)染色、胶原蛋白(黄色)的乙醇番红花染色、标记杯状细胞的粘蛋白的阿尔新蓝染色(蓝色)以及肌细胞和红细胞(红色)的藏花猩红-酸性品红染色。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。