evos-fl-auto-cell-img-sys-showcase-v2
EVOS FL Auto Cell Imaging System
Invitrogen EVOS FL Auto成像系统将EVOS系列的简单易用和自动化成像完美结合,只需手指轻点触摸屏操作系统,即可实现活细胞成像、区域扫描、大图拼接和延时成像。我们提供各种配置满足不同的应用需求。
最新信息!EVOS 台式培养室
EVOS台式培养室专为EVOS FL Auto 成像系统设计,是能够精确控制温度、湿度和三种气体的恒温恒湿箱,可在生理和非生理(缺氧)条件下对活细胞进行延时成像。
了解EVOS 台式培养室更多信息
最新!应用指南:
使用 EVOS 台式培养室设置缺氧条件 马上下载
学习活细胞成像的基础知识 下载免费电子书
image-pod.par.14364.image.238.75.1
使用我们的EVOSLight Cubes选择指南寻找光立方和试剂的最完美组合。
image-pod.par.69082.image.238.75.1
可请求我们训练有素的代表进行实验室现场演示,获取完整的操作经验。
已经是EVOS FL Auto用户? 获得软件更新和通知 立即注册FL Auto
选择EVOS® FL Auto的理由
功能强大
EVOS® FL Auto全自动细胞成像系统带有能自动移动的载物台,各种不同滤光片及目镜的组合,自动聚焦及曝光处理功能,因此能代替您完成复杂的操作。 只要简单设置好你所需要的参数,其余的让EVOS® FL Auto来完成吧。 适用于区域扫描、自动化细胞成像、图像拼接及延时成像等。
品质非凡
与所有的EVOS®成像系统一样,EVOS® FL Auto装配有高质量的照相机和光学元件,确保您获得所需要的可供发表的高品质图像。
灵活
配有独立的彩色及单色相机,可安装4个光立方及5个目镜,EVOS® FL Auto配置几乎能满足任何细胞成像应用,这使得EVOS® FL Auto 成向系统成为实验室及研究所最佳的成像设备。
界面直观
与所有的EVOS®系统一样,EVOS® FL全自动系统的用户界面设计旨在让用户简单易用,无论使用者是否具备细胞成像实验的经验,经过简单培训之后都可创建和采集精美的图像。
经济实惠
EVOS® FL Auto为研究者提供了完全自动化的细胞成像系统体验,而花费成本却只是传统自动显微镜的一部分。 使用专利的EVOS® LED 光立方(>50,000 小时寿命),也大大降低了EVOS® FL Auto的运行成本。 让更换烧坏的弧光灯成为过去吧。
EVOS® FL Auto细胞成像系统技术参数
产品属性 EVOS® FL Auto系统详细信息
照明系统强度可调的LED光立方(每个光立方使用寿命大于50000小时)
对比方法落射荧光与透射光(明场及相差)
镜头转轮5位
聚光器工作距离60 mm
平台自动X-Y扫描载物台;备有可更换的容器支架适配器
LCD显示屏22” 高清彩色触摸屏
照相机
双照相机(单色和彩色照相机):
  • 单色 高灵敏度interline CCD
  • 彩色: 高灵敏度CMOS;1/2” 2,048 x 1,536,3.1百万像素
采集的图像
单色照相机:
16 bit 单色TIFF或PNG图像(12 bit 动态范围);24 bit 彩色TIFF或PNG图像;JPEG,BMP图像(1,280 x 960 像素)
视频: WMV格式文件
彩色相机:
16位彩色TIFF或PNG(12 bit 动态范围);24 bit 彩色TIFF或PNG;
JPEG、BMP(1,360 x 1,024像素)
输出端口多个USB接口,1个带有DVI适配器的视频输出接口(支持直接输出至USB和网络储存器)
电源供应AC适配器
尺寸高度: 高:322 mm (12.7 in)
宽:472 mm (18.6 in)
长:343 mm (13.5 in)
重量20.0 公斤(44.1磅)
选择EVOS® FL Auto的理由
功能强大
EVOS® FL Auto全自动细胞成像系统带有能自动移动的载物台,各种不同滤光片及目镜的组合,自动聚焦及曝光处理功能,因此能代替您完成复杂的操作。 只要简单设置好你所需要的参数,其余的让EVOS® FL Auto来完成吧。 适用于区域扫描、自动化细胞成像、图像拼接及延时成像等。
品质非凡
与所有的EVOS®成像系统一样,EVOS® FL Auto装配有高质量的照相机和光学元件,确保您获得所需要的可供发表的高品质图像。
灵活
配有独立的彩色及单色相机,可安装4个光立方及5个目镜,EVOS® FL Auto配置几乎能满足任何细胞成像应用,这使得EVOS® FL Auto 成向系统成为实验室及研究所最佳的成像设备。
界面直观
与所有的EVOS®系统一样,EVOS® FL全自动系统的用户界面设计旨在让用户简单易用,无论使用者是否具备细胞成像实验的经验,经过简单培训之后都可创建和采集精美的图像。
经济实惠
EVOS® FL Auto为研究者提供了完全自动化的细胞成像系统体验,而花费成本却只是传统自动显微镜的一部分。 使用专利的EVOS® LED 光立方(>50,000 小时寿命),也大大降低了EVOS® FL Auto的运行成本。 让更换烧坏的弧光灯成为过去吧。
EVOS® FL Auto细胞成像系统技术参数
产品属性 EVOS® FL Auto系统详细信息
照明系统强度可调的LED光立方(每个光立方使用寿命大于50000小时)
对比方法落射荧光与透射光(明场及相差)
镜头转轮5位
聚光器工作距离60 mm
平台自动X-Y扫描载物台;备有可更换的容器支架适配器
LCD显示屏22” 高清彩色触摸屏
照相机
双照相机(单色和彩色照相机):
  • 单色 高灵敏度interline CCD
  • 彩色: 高灵敏度CMOS;1/2” 2,048 x 1,536,3.1百万像素
采集的图像
单色照相机:
16 bit 单色TIFF或PNG图像(12 bit 动态范围);24 bit 彩色TIFF或PNG图像;JPEG,BMP图像(1,280 x 960 像素)
视频: WMV格式文件
彩色相机:
16位彩色TIFF或PNG(12 bit 动态范围);24 bit 彩色TIFF或PNG;
JPEG、BMP(1,360 x 1,024像素)
输出端口多个USB接口,1个带有DVI适配器的视频输出接口(支持直接输出至USB和网络储存器)
电源供应AC适配器
尺寸高度: 高:322 mm (12.7 in)
宽:472 mm (18.6 in)
长:343 mm (13.5 in)
重量20.0 公斤(44.1磅)
EVOS FL Auto Resources