Search Thermo Fisher Scientific
EVOS XL细胞成像系统是透射光显微镜的一个理想典范。 结合具有特有功能性设计的精密部件,EVOS XL细胞成像系统可以适用于如HE染色和免疫组化等比色分析实验。
看看用EVOS XL细胞成像系统拍摄的精美图像吧。
已经是EVOS XL用户? 注册以获取软件更新和通知。 立即注册EVOS XL?
产品属性 | EVOS® XL的详细信息 |
---|---|
照明系统 | 光强度可调的LED光立方(每个光立方拥有大于5万小时的使用寿命) |
对比方法 | 透射光(明场和相差) |
镜头转轮 | 5位,前置控制 |
聚光器 | 含3个位置,附带明场及相差光圈 |
聚光器工作距离 | 53 mm |
平台 | 机械“滑动”载物台,具有X-Y精确定位控制, 配有可更换的容器支架适配器 |
LCD显示屏 | 15’’高分辨率(1,024 x 768像素)彩色显示器,倾斜度可调 |
照相机 | 彩色 1/2” 2,048 x 1,536, 3.1 百万像素 |
采集的图像 | 彩色照相机: 24 bit 彩色TIFF或 PNG图像; JPEG,BMP图像(2,048 x 1,536像素 |
输出端口 | 3 个USB接口,1个DVI接口(支持直接输入至USB或网络储存器) |
电源供应 | AC电源适配器;输入100–240 V,50–60 Hz;输出 12 V DC/4.15 A |
尺寸 | 高度: 高:578 mm (22.8 in) 470 mm (18.5 in) |
重量 | 14.2 公斤(31.4磅) |
产品属性 | EVOS® XL的详细信息 |
---|---|
照明系统 | 光强度可调的LED光立方(每个光立方拥有大于5万小时的使用寿命) |
对比方法 | 透射光(明场和相差) |
镜头转轮 | 5位,前置控制 |
聚光器 | 含3个位置,附带明场及相差光圈 |
聚光器工作距离 | 53 mm |
平台 | 机械“滑动”载物台,具有X-Y精确定位控制, 配有可更换的容器支架适配器 |
LCD显示屏 | 15’’高分辨率(1,024 x 768像素)彩色显示器,倾斜度可调 |
照相机 | 彩色 1/2” 2,048 x 1,536, 3.1 百万像素 |
采集的图像 | 彩色照相机: 24 bit 彩色TIFF或 PNG图像; JPEG,BMP图像(2,048 x 1,536像素 |
输出端口 | 3 个USB接口,1个DVI接口(支持直接输入至USB或网络储存器) |
电源供应 | AC电源适配器;输入100–240 V,50–60 Hz;输出 12 V DC/4.15 A |
尺寸 | 高度: 高:578 mm (22.8 in) 470 mm (18.5 in) |
重量 | 14.2 公斤(31.4磅) |
EVOS XL资源 | |
EVOS XL Software Update EVOS XL用户手册 EVOS XL快速入门指南 | EVOS配件 |