Search Thermo Fisher Scientific
所有高内涵筛选平台均可以提供高速图像采集、强大的图像处理算法和出色的实时分析等功能。该平台可兼容 30 多种已经验证的应用和选项模块,包括活细胞成像与深度分析以及单细胞分析等功能。浏览以下分类和规格,随后链接到您选择的型号了解更多信息。
|
||
CellInsight CX7 LED Pro | CellInsight CX5 | |
推荐用于 |
||
厚样本的高通量分析筛选以及 3D 类器官和细胞球研究。 |
生物学研究的多维度检测分析,包括延时成像和活细胞成像分析的研究。 |
需较佳检测灵敏度光学元件的研究人员。 |
相机 | ||
sCMOS | sCMOS | CCD |
光源 | ||
7个检测通道 |
7个检测通道 |
5个检测通道 |
宽场 |
||
7色激光器激发 |
7色 LED 光源激发 |
LED 光源激发 |
明场 |
||
4个专用 LED + 白光光源,支持更高对比度成像(总计 5 色) |
4个专用 LED + 白光光源,支持更高对比度成像(总计 5 色) |
白色 |
共聚焦 |
||
Nipkow 磁性转盘(含40 µm & 70 µm 针孔 ) |
Nipkow 磁性转盘(含40 µm & 70 µm 针孔) |
不适用 |
物镜 |
||
Olympus X-line 物镜,放大2倍 - 60倍 |
||
聚焦 |
||
激光器和软件 |
激光器和软件 |
软件 |
适用的微孔板类型 |
||
6-1,536 孔 |
||
机载实时分析软件 |
||
HCS Studio 5.0 细胞分析软件,配备细胞全景绘制的生物应用程序 |
HCS Studio 4.0 细胞分析软件 | |
EurekaScan Finder 分析模块 |
||
是 |
是 |
否 |
Z-stack 图像采集 | ||
是 | 是 |
是 |
Amira 软件兼容性 | ||
是 | 是 | 是 |
显微镜载玻片 | ||
是 | 是 | 是 |
活细胞成像和延时成像分析 | ||
可选配带采集和分析的动力学线程调度的载物台式活细胞培养箱。提供用于低氧条件的 CO2 和 N2。 | ||
数据库 | ||
Store Express 图像和数据库管理软件包括:可扩展的 SQL/Oracle 数据库选项 |
仅供研究使用。不可用于诊断程序。