Attune NxT自动进样器
高效、灵活、创新
现在,您可以根据对通量和实验其他相关需求来选择最适的自动进样器。CytKick自动进样器和 CytKick Max自动进样器型号基于 Attune NxT自动进样器的可靠性能而设计,可提供与Attune NxT流式细胞仪无缝集成的无人值守自动化上样工作,从而提高了生产率并为高通量流式检测需求提供了更多选择。Attune NxT自动进样器将给您带来全新体验:
  • 广泛的兼容性-可与各种不同格式微孔板兼容,包括 96-孔板、384-孔板和深孔板(≦ mL)以及1.5/2.0 mL 管架 – ≦24个管(CytKick Max自动进样器)
  • 智能探头-智能探头设计可最大程度地减少堵塞和残留(0.5%)以防止损坏仪器
  • 自动清洗——设备关闭前进行自动清洗程序
  • 一致的数据-旨在提供最小的板内数据偏差
  • 混合方法-根据孔的几何形状和采集量进行抽吸和搅拌,通过抽吸而不是摇动的方式混合样品,可确保样品的均质性并保持细胞活力。了解为什么通过抽吸混合样品更好
  • 一键式转换—无需拆卸,无需额外的质量控制,无需重启即可在微孔板与样本管之间进行转换
  • 样品冷却—为 96 孔 U 型底板和微量离心管架提供被动冷却
要求演示  询问价格
提供高通量的Attune NxT自动进样器选项
Attune NxT自动进样器
Attune NxT自动进样器
  • 基本型号选项
  • 通量—<使用高通量型号对于96 孔板只需42分钟
  • 采样—非常小的死体积30 µL,针对流速12.5–200 µL/min,50 µL 针对50–1,000 µL/min
  • 兼容性—96深孔板,96孔标准深度板,384深孔板,384孔标准深度板
CytKick自动进样器
CytKick自动进样器
  • 标准型号选项
  • 通量—<使用高通量型号对于96孔板只需42分钟
  • 采样—非常小的死体积30 µL,针对流速12.5–200 µL/min,50 µL 针对500 µL/min,1,000 µL/min
  • 兼容性—96深孔板,96孔标准深度板,384深孔板,384孔标准深度板
CytKick Max自动进样器
CytKick Max自动进样器
  • 最佳型号选项
  • 高通量型号—96 孔板只需22分钟(加速型号,使用一次清洗,一次混合和 20 µL 样品的全面分析)
  • 样品冷却—为 96 孔U型底板和微量离心管架提供被动冷却
  • 最大兼容性—96深孔板,96孔标准深度板,384深孔板,384孔标准深度板,1.5 mL和2 mL微量离心管架(每个架子多达 24 个管),96孔箔纸覆盖,384孔箔纸覆盖,而且可定制以兼容更多板类型
技术参数
 Attune NxT自动进样器CytKick自动进样器CytKick Max自动进样器
规格Attune NxT自动进样器CytKick自动进样器CytKick Max自动进样器
高通量模式采集时间<96 孔板只需42分钟,使用高通量模式(使用一次清洗,一次混合和 40 µL 样品的全面分析)<42 96 孔板只需数分钟,使用高通量模式(使用一次清洗,一次混合和 20 µL 样品的全面分析)22 96 孔板只需数分钟(提速型号,使用一次清洗,一次混合和 20 µL 样品的全面分析)
残留<板式装载机格式的 0.5%(标准模式,2 个洗涤周期); 多次冲洗功能,超低残留
  • <0.5% 残留,适用于 100 µL、200 µL、500 µL 和 1000 µL 标准模式,一次混合,一次清洗)
  • <1.0% 残留,适用于 12.5 μL 和 25 μL,一次混合,一次清洗
  • <0.5% 残留,适用于 100 µL、200 µL、500 µL 和 1000 µL 标准模式,一次混合,一次清洗)
  • <1.0% 残留,适用于 12.5 μL 和 25 μL 标准模式
  • 500 μL 和 1000 μL—提速模式,一次混合,一次清洗
样品混合优化混匀方式,以保持细胞活力;根据样本分析体积优化混匀循环优化混匀方式,以保持细胞活力;根据样本分析体积优化混匀循环优化混匀方式,以保持细胞活力;根据样本分析体积优化混匀循环;脆弱细胞的温和混合模式
混合方法通过抽吸样品将每个孔混合(不摇动)通过抽吸和分配样品将每个孔混合(不摇动)每个孔通过抽吸和搅拌混合,具体取决于孔的几何形状和采集量
清洗周期清洗周期的用户定义数(高达 10 个清洗周期)清洗周期的用户定义数(高达 10 个清洗周期)清洗周期的用户定义数(高达 10 个清洗周期)
最小死体积(单次抽取)30 μL,适用于 12.5–200 μL/min,50 μL,适用于 1,000 μL/min30 μL,适用于 12.5–200 μL/min,50 μL,适用于 500 μL/min, 1,000 μL/min30 μL,适用于 12.5–200 μL/min,50 μL,适用于 500 μL/min, 1,000 μL/min
样品窗口采用防护涂层窗口,在避光采集的过程中也能观察实验进度采用防护涂层窗口,在避光采集的过程中也能观察实验进度采用防护涂层窗口,在避光采集的过程中也能观察实验进度
自动校准常规,30天间隔,系统启动功能常规,30天间隔,系统启动功能常规,30天间隔,系统启动功能
板和管兼容性一键点击实现样本管到微孔板转换,反之亦然;管板转换期间,无需拆卸、无需额外的质控、无需重启仪器一键点击实现样本管到微孔板转换,反之亦然;管板转换期间,无需拆卸、无需额外的质控、无需重启仪器一键点击实现样本管到微孔板转换,反之亦然;管板转换期间,无需拆卸、无需额外的质控、无需重启仪器
可兼容板类型
  • 96 深孔板(平,圆形(U)和锥形(V)底)
  • 96孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 384 深孔板(平,U 和 V 底)
  • 384孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 96 深孔板(平,圆形(U)和锥形(V)底)
  • 96孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 384 深孔板(平,U 和 V 底)
  • 384孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 96 深孔板(平,圆形(U)和锥形(V)底)
  • 96孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 384 深孔板(平,U 和 V 底)
  • 384 孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 1.5 mL 和 2 mL 微量离心管架(每个架子可容纳 24 个管子)
  • 箔纸覆盖的 96 孔板(R),箔纸覆盖的 384 孔板(U,V 底)
  • 可定制以兼容其他板类型
清洗周期每日和每月自动清洗方案每日和每月自动清洗方案每日和每月自动清洗方案
流体学要求
  • 液体储存:在带有液位感应的仪器内
  • 总液体体积:每个容器 800 mL;能够以标准模式,在 2 次清洗/孔内运行四个(4)96 孔板。
总液体体积:2.0 L 外部容器总液体体积:2.0 L 外部容器
扩展的流体学可用外部流体供应(EFS)—可选的外部液罐,流体容量为 10 L可用外部流体供应(EFS)—可选的外部液罐,流体容量为 10 L可用外部流体供应(EFS)—可选的外部液罐,流体容量为 10 L
尺寸(宽度 x 深度 x 高度)~29 × 29 × 40 cm (11 × 11 × 16 in.)~43 × 33 × 41 cm (17 ×13 ×16 in.)~43 × 33 × 41 cm (17 × 13 × 16 in.)
空间要求
  • 最小宽度:40 cm(15.7 in);当连接到 Attune NxT 流式细胞仪时,总宽度是 84 cm(33 in.)
  • 最小深度:39.5 cm (15.6 in.) 提供 33 cm(13 in.)用于流式细胞仪单元,6.5 cm (2.6 in.) 在设备后面进行通风
  • 最小净高度:74 cm (29.1 in.) 在安装上方
  • 最小宽度:43 cm(17 in);当连接到 Attune NxT 流式细胞仪时,总宽度是 99 cm(39 in.)
  • 最小深度:39.5 cm (15.6 in.) 提供 33 cm(13 in.)用于流式细胞仪单元,6.5 cm (2.6 in.) 在设备后面进行通风
  • 最小净高度:74 cm (29.1 in.) 在安装上方
  • 最小宽度:43 cm(17 in);当连接到 Attune NxT 流式细胞仪时,总宽度是 99 cm(39 in.)
  • 最小深度:39.5 cm (15.6 in.) 提供 33 cm(13 in.)用于流式细胞仪单元,6.5 cm (2.6 in.) 在设备后面进行通风
  • 最小净高度:74 cm (29.1 in.) 在安装上方
安装 Attune NxT流式细胞仪的侧翼Attune NxT流式细胞仪的侧翼Attune NxT流式细胞仪的侧翼
重量~16 kg (35 lb)
  • 带空焦点和废液瓶的 CytKick 装置 16.9 千克(37.2 lb)
  • 带焦点和废液瓶的最大容量 CytKick 装置 20.9 kg(46 lb)
  • 带空焦点和废液瓶的 CytKick Max 装置 16.9 千克(37.2 lb)
  • 带焦点和废液瓶的最大容量 CytKick Max 装置 20.9 kg(46 lb)
直接运行设置
使用Attune NxT软件设置多孔板采样运行非常简单。使用虚拟板布局视图,您可以创建补偿孔,定义仪器设置和识别样品。该软件还允许您在单个板上定义多个实验并回收未使用的样品(仅适用于以管模式收集或采集的样品)。
直观的软件易于使用,可进行快速数据分析。例如,热图视图允许在仪器采集数据时快速筛选和确认样品。
Attune NxT自动进样器热图功能
Attune NxT 自动进样器热图功能可识别整个 96 孔板参数范围内的变化。将活的和热杀死的 THP-1 细胞用碘化丙啶染色,并分配到 96 孔板中。使用 Attune Nxt 自动进样器将样品加入 Attune NxT 流式细胞仪。热图(靛蓝与活细胞相关,红色与死细胞相关)和数字叠加文字提供有关正在执行的测定的实时反馈。
适用于各种应用的可靠工具
自动化有助于最大程度地提高实验之间的可重复性,并减少测定间的差异和操作员之间的差异。通过展示穿过和通过板的低 CV,带有自动进样器的 Attune NxT流式细胞仪为96孔板和384孔板的多参数细胞筛查提供了一种可靠且高通量的方法,从而减少了样品量,从而最大限度地提高了有限细胞数的有效利用率。更高通量与更高含量流式细胞仪分析相结合,为每个细胞最多可采集16个参数,采集速度高达1 mL/min,为药物发现和系统生物学实验提供了强大的筛选平台。请参阅下面的带有自动进样器的 Attune NxT流式细胞仪启用的一些应用程序示例。
无论采用哪种采样方法,结果均一致
带有Attune NxT CytKick Max自动进样器的Attune NxT流式细胞仪自动化配置显示出一致的结果,无论样品是从试管还是从微孔板进行检测。
实验CV %
CV 之前的管1.62%
CV 之后的管2.98%
板 CV1.65%
% 差异,板对管0.84%
扩展的液流供应选项
Attune NxT流式细胞仪自动化配置可与Attune NxT外置液流装置(EFS)一起使用,具有 10 L 的流体容量以支持扩展的运行时间。EFS是 Attune NxT流式细胞仪机载液流装置的补充。
配套试剂
出色的售后服务和支持
购买仪器时,可以使用扩展的仪器售后服务计划。通过我们的服务计划,您将最大程度地延长系统正常运行时间,降低总体维修成本,获得制造商培训和认证的现场服务工程师(FSE)的快速维修,延长仪器的使用寿命,并帮助使其始终保持最佳运行状态。根据您的预算、检测频次、运行时间和管理要求等各方面,选择符合您需求的仪器保修服务。保修计划从最基本的维修模式开始,然后扩展到高级产品,包括高级支持和合规性服务。若需要个性化的服务报价,请转至仪器售后服务计划,联系我们
售后服务计划
 Attune NxT流式细胞仪,
CytKick自动进样器 &
CytKick Max自动进样器
Attune NxT自动进样器,
CytKick自动进样器 &
CytKick Max自动进样器
 AB 保证快速更换
标准的现场响应时间2 个工作日*替换品在 1 个工作日内发货
优先获得技术支持
(周一至周五,标准工作时间)
安排现场计划维修 可选服务
部件、人工和差旅费 非现场维修服务包含寄送、部件和人工服务
远程设备诊断  
优先接通远程服务工程师  
* 在某些地区可能受限。
远程监控和诊断服务
Smart Monitor(智能监测)工具是一种实时的远程仪器性能监视服务,其中包含仪器管理仪表板,远程诊断和汇总的性能数据跟踪。[请注意,Smart Monitor 服务受互联网连接限制。]
培训
我们提供虚拟和面对面的课堂教学以及您实验室中的动手学习的组合,以匹配您的日程安排,预算和学习偏好。无论您选择哪种课程风格,都可以从我们 300 位高技能的应用科学家中学习,他们可以在线,在您所在的位置或在全球 12 个培训中心之一中主持课程。
提供高通量的Attune NxT自动进样器选项
Attune NxT自动进样器
Attune NxT自动进样器
  • 基本型号选项
  • 通量—<使用高通量型号对于96 孔板只需42分钟
  • 采样—非常小的死体积30 µL,针对流速12.5–200 µL/min,50 µL 针对50–1,000 µL/min
  • 兼容性—96深孔板,96孔标准深度板,384深孔板,384孔标准深度板
CytKick自动进样器
CytKick自动进样器
  • 标准型号选项
  • 通量—<使用高通量型号对于96孔板只需42分钟
  • 采样—非常小的死体积30 µL,针对流速12.5–200 µL/min,50 µL 针对500 µL/min,1,000 µL/min
  • 兼容性—96深孔板,96孔标准深度板,384深孔板,384孔标准深度板
CytKick Max自动进样器
CytKick Max自动进样器
  • 最佳型号选项
  • 高通量型号—96 孔板只需22分钟(加速型号,使用一次清洗,一次混合和 20 µL 样品的全面分析)
  • 样品冷却—为 96 孔U型底板和微量离心管架提供被动冷却
  • 最大兼容性—96深孔板,96孔标准深度板,384深孔板,384孔标准深度板,1.5 mL和2 mL微量离心管架(每个架子多达 24 个管),96孔箔纸覆盖,384孔箔纸覆盖,而且可定制以兼容更多板类型
技术参数
 Attune NxT自动进样器CytKick自动进样器CytKick Max自动进样器
规格Attune NxT自动进样器CytKick自动进样器CytKick Max自动进样器
高通量模式采集时间<96 孔板只需42分钟,使用高通量模式(使用一次清洗,一次混合和 40 µL 样品的全面分析)<42 96 孔板只需数分钟,使用高通量模式(使用一次清洗,一次混合和 20 µL 样品的全面分析)22 96 孔板只需数分钟(提速型号,使用一次清洗,一次混合和 20 µL 样品的全面分析)
残留<板式装载机格式的 0.5%(标准模式,2 个洗涤周期); 多次冲洗功能,超低残留
  • <0.5% 残留,适用于 100 µL、200 µL、500 µL 和 1000 µL 标准模式,一次混合,一次清洗)
  • <1.0% 残留,适用于 12.5 μL 和 25 μL,一次混合,一次清洗
  • <0.5% 残留,适用于 100 µL、200 µL、500 µL 和 1000 µL 标准模式,一次混合,一次清洗)
  • <1.0% 残留,适用于 12.5 μL 和 25 μL 标准模式
  • 500 μL 和 1000 μL—提速模式,一次混合,一次清洗
样品混合优化混匀方式,以保持细胞活力;根据样本分析体积优化混匀循环优化混匀方式,以保持细胞活力;根据样本分析体积优化混匀循环优化混匀方式,以保持细胞活力;根据样本分析体积优化混匀循环;脆弱细胞的温和混合模式
混合方法通过抽吸样品将每个孔混合(不摇动)通过抽吸和分配样品将每个孔混合(不摇动)每个孔通过抽吸和搅拌混合,具体取决于孔的几何形状和采集量
清洗周期清洗周期的用户定义数(高达 10 个清洗周期)清洗周期的用户定义数(高达 10 个清洗周期)清洗周期的用户定义数(高达 10 个清洗周期)
最小死体积(单次抽取)30 μL,适用于 12.5–200 μL/min,50 μL,适用于 1,000 μL/min30 μL,适用于 12.5–200 μL/min,50 μL,适用于 500 μL/min, 1,000 μL/min30 μL,适用于 12.5–200 μL/min,50 μL,适用于 500 μL/min, 1,000 μL/min
样品窗口采用防护涂层窗口,在避光采集的过程中也能观察实验进度采用防护涂层窗口,在避光采集的过程中也能观察实验进度采用防护涂层窗口,在避光采集的过程中也能观察实验进度
自动校准常规,30天间隔,系统启动功能常规,30天间隔,系统启动功能常规,30天间隔,系统启动功能
板和管兼容性一键点击实现样本管到微孔板转换,反之亦然;管板转换期间,无需拆卸、无需额外的质控、无需重启仪器一键点击实现样本管到微孔板转换,反之亦然;管板转换期间,无需拆卸、无需额外的质控、无需重启仪器一键点击实现样本管到微孔板转换,反之亦然;管板转换期间,无需拆卸、无需额外的质控、无需重启仪器
可兼容板类型
  • 96 深孔板(平,圆形(U)和锥形(V)底)
  • 96孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 384 深孔板(平,U 和 V 底)
  • 384孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 96 深孔板(平,圆形(U)和锥形(V)底)
  • 96孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 384 深孔板(平,U 和 V 底)
  • 384孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 96 深孔板(平,圆形(U)和锥形(V)底)
  • 96孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 384 深孔板(平,U 和 V 底)
  • 384 孔标准深度板(平,U 和 V 底)
  • 1.5 mL 和 2 mL 微量离心管架(每个架子可容纳 24 个管子)
  • 箔纸覆盖的 96 孔板(R),箔纸覆盖的 384 孔板(U,V 底)
  • 可定制以兼容其他板类型
清洗周期每日和每月自动清洗方案每日和每月自动清洗方案每日和每月自动清洗方案
流体学要求
  • 液体储存:在带有液位感应的仪器内
  • 总液体体积:每个容器 800 mL;能够以标准模式,在 2 次清洗/孔内运行四个(4)96 孔板。
总液体体积:2.0 L 外部容器总液体体积:2.0 L 外部容器
扩展的流体学可用外部流体供应(EFS)—可选的外部液罐,流体容量为 10 L可用外部流体供应(EFS)—可选的外部液罐,流体容量为 10 L可用外部流体供应(EFS)—可选的外部液罐,流体容量为 10 L
尺寸(宽度 x 深度 x 高度)~29 × 29 × 40 cm (11 × 11 × 16 in.)~43 × 33 × 41 cm (17 ×13 ×16 in.)~43 × 33 × 41 cm (17 × 13 × 16 in.)
空间要求
  • 最小宽度:40 cm(15.7 in);当连接到 Attune NxT 流式细胞仪时,总宽度是 84 cm(33 in.)
  • 最小深度:39.5 cm (15.6 in.) 提供 33 cm(13 in.)用于流式细胞仪单元,6.5 cm (2.6 in.) 在设备后面进行通风
  • 最小净高度:74 cm (29.1 in.) 在安装上方
  • 最小宽度:43 cm(17 in);当连接到 Attune NxT 流式细胞仪时,总宽度是 99 cm(39 in.)
  • 最小深度:39.5 cm (15.6 in.) 提供 33 cm(13 in.)用于流式细胞仪单元,6.5 cm (2.6 in.) 在设备后面进行通风
  • 最小净高度:74 cm (29.1 in.) 在安装上方
  • 最小宽度:43 cm(17 in);当连接到 Attune NxT 流式细胞仪时,总宽度是 99 cm(39 in.)
  • 最小深度:39.5 cm (15.6 in.) 提供 33 cm(13 in.)用于流式细胞仪单元,6.5 cm (2.6 in.) 在设备后面进行通风
  • 最小净高度:74 cm (29.1 in.) 在安装上方
安装 Attune NxT流式细胞仪的侧翼Attune NxT流式细胞仪的侧翼Attune NxT流式细胞仪的侧翼
重量~16 kg (35 lb)
  • 带空焦点和废液瓶的 CytKick 装置 16.9 千克(37.2 lb)
  • 带焦点和废液瓶的最大容量 CytKick 装置 20.9 kg(46 lb)
  • 带空焦点和废液瓶的 CytKick Max 装置 16.9 千克(37.2 lb)
  • 带焦点和废液瓶的最大容量 CytKick Max 装置 20.9 kg(46 lb)
直接运行设置
使用Attune NxT软件设置多孔板采样运行非常简单。使用虚拟板布局视图,您可以创建补偿孔,定义仪器设置和识别样品。该软件还允许您在单个板上定义多个实验并回收未使用的样品(仅适用于以管模式收集或采集的样品)。
直观的软件易于使用,可进行快速数据分析。例如,热图视图允许在仪器采集数据时快速筛选和确认样品。
Attune NxT自动进样器热图功能
Attune NxT 自动进样器热图功能可识别整个 96 孔板参数范围内的变化。将活的和热杀死的 THP-1 细胞用碘化丙啶染色,并分配到 96 孔板中。使用 Attune Nxt 自动进样器将样品加入 Attune NxT 流式细胞仪。热图(靛蓝与活细胞相关,红色与死细胞相关)和数字叠加文字提供有关正在执行的测定的实时反馈。
适用于各种应用的可靠工具
自动化有助于最大程度地提高实验之间的可重复性,并减少测定间的差异和操作员之间的差异。通过展示穿过和通过板的低 CV,带有自动进样器的 Attune NxT流式细胞仪为96孔板和384孔板的多参数细胞筛查提供了一种可靠且高通量的方法,从而减少了样品量,从而最大限度地提高了有限细胞数的有效利用率。更高通量与更高含量流式细胞仪分析相结合,为每个细胞最多可采集16个参数,采集速度高达1 mL/min,为药物发现和系统生物学实验提供了强大的筛选平台。请参阅下面的带有自动进样器的 Attune NxT流式细胞仪启用的一些应用程序示例。
无论采用哪种采样方法,结果均一致
带有Attune NxT CytKick Max自动进样器的Attune NxT流式细胞仪自动化配置显示出一致的结果,无论样品是从试管还是从微孔板进行检测。
实验CV %
CV 之前的管1.62%
CV 之后的管2.98%
板 CV1.65%
% 差异,板对管0.84%
扩展的液流供应选项
Attune NxT流式细胞仪自动化配置可与Attune NxT外置液流装置(EFS)一起使用,具有 10 L 的流体容量以支持扩展的运行时间。EFS是 Attune NxT流式细胞仪机载液流装置的补充。
配套试剂
出色的售后服务和支持
购买仪器时,可以使用扩展的仪器售后服务计划。通过我们的服务计划,您将最大程度地延长系统正常运行时间,降低总体维修成本,获得制造商培训和认证的现场服务工程师(FSE)的快速维修,延长仪器的使用寿命,并帮助使其始终保持最佳运行状态。根据您的预算、检测频次、运行时间和管理要求等各方面,选择符合您需求的仪器保修服务。保修计划从最基本的维修模式开始,然后扩展到高级产品,包括高级支持和合规性服务。若需要个性化的服务报价,请转至仪器售后服务计划,联系我们
售后服务计划
 Attune NxT流式细胞仪,
CytKick自动进样器 &
CytKick Max自动进样器
Attune NxT自动进样器,
CytKick自动进样器 &
CytKick Max自动进样器
 AB 保证快速更换
标准的现场响应时间2 个工作日*替换品在 1 个工作日内发货
优先获得技术支持
(周一至周五,标准工作时间)
安排现场计划维修 可选服务
部件、人工和差旅费 非现场维修服务包含寄送、部件和人工服务
远程设备诊断  
优先接通远程服务工程师  
* 在某些地区可能受限。
远程监控和诊断服务
Smart Monitor(智能监测)工具是一种实时的远程仪器性能监视服务,其中包含仪器管理仪表板,远程诊断和汇总的性能数据跟踪。[请注意,Smart Monitor 服务受互联网连接限制。]
培训
我们提供虚拟和面对面的课堂教学以及您实验室中的动手学习的组合,以匹配您的日程安排,预算和学习偏好。无论您选择哪种课程风格,都可以从我们 300 位高技能的应用科学家中学习,他们可以在线,在您所在的位置或在全球 12 个培训中心之一中主持课程。
3D模型演示:探索Attune NxT流式细胞仪和自动进样器
这是一款用于探索Attune NxT流式细胞仪硬件、软件、光学系统及液流系统的软件工具。涵盖工具特征数据、研究人员意见及技术参数热点。鼠标操作即可实现旋转、缩放和测量。有 8 种语言可用。