流式细胞仪自动化工作站
高效、灵活、创新
配备自动化装置的Invitrogen Attune NxT 流式细胞仪可以满足不同应用领域的研究需求。定制化的 Attune NxT 流式细胞仪工作站,充分利用其自动化能力,减少人工操作失误,在短时间内获得大量重复性的数据。
可选配的工作站组件有微孔板移动机械臂、外置液流装置和微孔板储存温控系统。
Attune NxT流式细胞仪自动化工作站的优势包括:
  • 可靠性 —利用延长无人值守运行时间实现完全自动化操作
  • 扩展性 —根据实验需要选择最合适的Attune NxT仪器配置
  • 高效性 —具有处理海量数据的强大功能
性能可靠,技术创新的无缝机械整合
流式细胞仪自动化工作站
流式细胞仪的高通量筛选功能需要多个仪器组件协调完成,同时为研究人员提供了自主性。该视频显示了可靠的流式自动化方案是如何使用无人值守模式运行错误设置和24小时微孔板筛选功能。
利用 Attune NxT 自动化流式工作站实现出色的性能、可靠的无人值守操作、准确的监控和高效的仪器正常运行保证。还可针对特定实验方案、样品量和多仪器、高通量实验室等特殊需求进行定制化仪器升级和方案优化。
  • 获得海量数据 — 高度自动化可保证得到持续一致的实验结果
  • 各仪器协调运行 — 提高实验效率并缩短上机检测时间
  • 保证持续可靠性 — 独特的工程设计,实现持久高效运行。
在生物技术和生物制药相关实验室,要想真正实现无人值守的自动化操作不仅依靠整合自动化设备和特定时间点用户手动干预来实现,而且需要确保工作站中的每台仪器都要稳定可靠。如果仪器运行不稳定,那么就不能保证整个系统的运行速度。要为您的自动化流式工作站选择专业仪器!
Attune NxT 流式细胞仪自动化工作站包括:
  • 流式细胞仪 — 专利设计、极速上样
  • 自动进样器 — 微孔板自动上样
  • 外置液流装置 — 大体积液体存储,保证仪器24小时连续运行
  • Orbitor机器臂 — 精细的自动化微孔板采样
  • 温控和微孔板存储装置 — 包括随机叠板架、顺序储板架和微孔板存储系统
Attune NxT 流式细胞仪自动化装置
Attune NxT 自动化装置
观看 Attune NxT 流式细胞仪搭配自动化装置的视频。了解 Orbitor RS 微孔板移动机械臂的性能、工程设计、安全性和软件设计特点。
Attune NxT 流式细胞仪可根据实验需求、样品量和样品类型选择定制化的仪器配置。
Attune NxT 流式细胞仪
Attune NxT 流式细胞仪
  • 快速 —上样速度比传统流式细胞仪快 10 倍
  • 灵活 —多达4激光 14 种色;紫激光可配备 6 个荧光通道
  • 不堵 —采用专利防堵塞设计,可检测难以处理的样品,如实体瘤组织等。
Attune NxT 自动进样器
Attune NxT 自动进样器
  • 残留量低 —标准模式 <0.5%(两次清洗循环);多次冲洗,可保证超低残留量
  • 样品混合均匀 —通过抽吸式(不是振摇)混匀每个样品孔,保持细胞活性
  • 充分采样 —死腔体积小:30 μL(12.5-200 μL/min),50 μL(500-1,000 μL/min)
Orbitor RS 微孔板移动机械臂
Orbitor RS 微孔板移动机械臂
  • 安全性—主动和被动保护功能
  • 可扩展性—适用于多用户实验室的调度软件
  • 可靠性—性能卓越的自动化装置
Momentum 集成软件
Momentum 集成软件
  • 验证过的性能 —仪器兼容性驱动程序可在超过200台仪器上同时运行
  • 直观的显示界面 —主动设置优先运行和重设运行优先级、可视化进程和微孔板追踪
  • 动态调度 —创建多个实验流程
SmartStor 微孔板存储系统
SmartStor 微孔板存储系统
  • 温度稳定—操作温度为4 - 40 °C
  • 充足的存储空间—可容纳 20 个标准微孔板或 9 个深孔板
  • 内部监测—通过内部扫描系统更新库存情况
Attune NxT 外置液流装置(EFS)
Attune NxT 外置液流装置(EFS)
  • 扩展的体存储液装置 —10 L 的鞘液桶和废液桶有效降低减少补充鞘液和清空废液的频率并增加仪器连续运行时间
  • 主动监控 —废液桶带一个有通风口、传感器和刻度线的警报器
  • 灵活的台式设计 —可置于工作台下或相邻的液流车上
表 1.Attune NxT 流式细胞仪的五种可选配置。含相关组件的配置清单。
Attune NxT 流式细胞仪可选配置硬件组合
基础配置
  • Attune NxT 流式细胞仪(1-4 激光)
自动化配置
  • Attune NxT 流式细胞仪
  • Attune 自动进样器(AAS)
带外置液流装置的
自动化配置
  • Attune NxT 流式细胞仪
  • Attune 自动进样器
  • Attune NxT 外置液流装置(EFS)
升级版自动化配置
  • Attune NxT 流式细胞仪
  • Attune 自动进样器
  • Attune NxT 外置液流装置(EFS)
  • Thermo Scientific Orbitor RS 微孔板移动机械臂
  • Thermo Scientific Momentum 集成软件
带样品管理系统的
升级版自动化配置
  • Attune NxT 流式细胞仪
  • Attune 自动进样器
  • Attune NxT 外置液流装置(EFS)
  • Thermo Scientific Orbitor RS 微孔板移动器
  • Thermo Scientific Momentum 集成软件
  • Thermo Scientific SmartStor 样品管理系统
申请报价
技术参数
Thermo Scientific Orbitor RS 2 微孔板移动机械臂
Thermo Scientific Orbitor RS 2 微孔板移动器
轴/关节
  • (高度):575毫米(范围); 750毫米/秒(速度);2250 毫米/秒2(加速度)
  • 半径(伸缩):±406毫米(范围); 200毫米/秒(速度); 3600毫米/秒 2 (加速度)
  • Theta(旋转):无限(范围); 225度/秒(速度); 675度/秒 2 (加速度)
夹持
  • 微孔板类型:  可处理大多数 SBS 标准板
  • 最大微孔板重量:250 克(含样本)
  • 方向:  横向或纵向
  • 盖子:加盖或去盖
  • 微孔板检测:
  • 条码识别:夹持部位集成式扫码器;可兼容独立扫码器
  • 力量与速度:用户可调
  • 手指:可随微孔板/容器形状而变化
操作
  • 无人值守模式:是。带文本和邮件错误通知,以及完成通知设置
  • 夜间操作设置:
  • 错误事件高级设置:用户自定义——忽略、警告或错误
  • 管理员设置:角色分配(管理员、操作员、专家)
  • 所需计算机:(A)Momentum软件与Attune NxT软件安装至同一台计算机,对Attune NxT软件执行本地控制; 或(B)安装在两台计算机上,使用Momentum软件对Attune NxT软件实施远程控制
  • 监管:仅供研究使用
安全性
  • 冲突检测和恢复:自动导航移动机械臂
  • 手动撤销:硬连线紧急停止按钮
物理特性
  • 电源要求:110-230 V自动切换
  • 运行环境:4–40°C, 无冷凝
  • 安全合规:CE、CSA
  • 重量:25 kg (55 lb)
  • 移动控制:闭环伺服,无刷交流电机
  • 操作控制:电脑直接操作,要求使用 Windows XP 或 Windows Vista 操作系统
软件
  • 界面形式:仪表盘
  • 运行时间视图:详细
  • 运行中上样/卸样:可提供
  • 工作列表:自动执行启用; 导入和条码值匹配
  • 进度流程:用户设置时间和逻辑规则
  • 共享实验室:多用户登录管理
  • 流程验证和版本控制:内置
  • 合规性:完整的xml审查日志 CFR21-11&CLIA兼容
  • 分布式移动:支持多移动机械臂系统
  • 工作流程设计者:拖放
  • 样本追踪:通过条形码和样本ID
  • 板型定义:内置文库
  • 模拟模式:实时,加速
  • 进度可视化:微孔板追踪和项目进度可视化
  • 优先:主动可调动态调度
环境条件
  • 最高运行温度:  环境温度+10°-+40°C(50°-104°F)
  • 储存温度: 20°- 75°C(-4°- 167°F)
  • 环境湿度:相对湿度 10% - 80%,非冷凝
  • 使用空间:仅限室内使用
电源
  • 电源要求:100-240 伏,50/60 赫兹,额定
  • 插座:一个NEMA 5-15插座
  • 功率:最大80瓦
数据管理
  • 软件:Thermo Scientific Momentum实验室自动化集成软件
  • 应用程序界面:Invitrogen Attune NxT 软件 
  • 流式细胞仪Invitrogen Attune NxT流式细胞仪 
  • 中央处理器(CPU):2 GHz 或更快 ,32-位 (X86) 或 64-位 (X64)
  • 内存(RAM): 2 GB(32位)或3 GB(64位)
  • USB接口:2
  • 软件许可秘钥:是,USB
  • 操作系统:Windows 7 Professional
升降,到达和轴
净空 (H x W x D)
  • 相对位置:内联或相对配置。Orbitor机械臂安装在流式细胞仪的自动进样器旁边
  • Orbitor安装所需空间:29× 36 × 36
  • 无臂伸展:14”
  • 有臂伸展:24”
  • 储存:24”
微孔板存储
  • 随机获取:8块微孔板/叠板架
  • 顺序获取:40块微孔板/储板架
  • 最大标准叠板架容量:72块微孔板
  • 最大标准储板架容量:360块微孔板
  • 扩展容量:用户可定制支架的数量
  • 温度控制:可选配SmartStor 微孔板存储装置
荷重
支持平面区域
  • 工作台平坦、稳定,可以支持50磅的机械臂和最低20磅的存储装置
  • 安装:需要4个M6 螺钉或 4个 #12 木螺钉
  • Thermo Scientific SmartStor 微孔板存储装置
    Thermo Scientific SmartStor 微孔板存储装置
    温度范围
    • 控制范围:4 -40°C
    存储容量
    • 标准微孔板:20
    • 深孔板: 9
    • 内部库存监控:扫描仪确定的库存更新
    Attune NxT 外置液流装置(EFS)
    Attune NxT 外置液流装置(EFS)
    鞘液
    • 鞘液桶:10 L容器,一次性使用
    • 鞘液连接:带有传感器、可输送液体的盖子
    • 连接管1:连接鞘液桶
    废液
    • 连接管2:6英尺长
    • 最大废液量:最多18 L(包括2 L生物安全性要求的漂白剂)
    • 容量:20 L可重复使用的Nalgene标准容器(不可高压灭菌),带有通风口和传感器的改良盖子。
    • 全面通知:是,警告
    物理特性
    • 计数仪尺寸(H/D/W):10英寸(25.4厘米)×16.5英寸(41.9厘米)×25英寸(63.5厘米)
    • 带容器的尺寸(H/D/W):22英寸(55.9厘米)×16.5英寸(41.9厘米)×25英寸(63.5厘米)
    • 净重:约30磅/ 13.6公斤
    • 含10升鞘液的重量:约62磅/28.1公斤
    • 电源:从Attune NxT流式细胞仪输入
    温度范围
    • 运行温度范围:15°–32°C
    • 湿度范围:10-90%,无凝结
    Orbitor RS 2 微孔板移动机械臂的工程设计
    流式细胞仪工作站的自动化设计
    在设计自动化机械臂时充分考虑了高通量药物筛选客户的实验需求。这就是为什么我们的机器臂采用集成式条形码扫描器、双向活动手腕和兼容各种微孔板类型等设计。
    条码识别
    Orbitor RS 2 移液器通过同步条形码实现样本的可追溯性、微孔板数据存储和条形码传输。Orbitor RS 2 移动器的夹持器上有一个机载条形码阅读器(图 1)。
    夹持
    • 根据微孔板类型和样本的重量设置夹持力
    • 夹持检测
    • 集成式微孔板传感器
    • 用于纵向或横向的双向夹持手腕
    兼容各种微孔板
    • 预设微孔板类型列表
    • 可为各种应用添加其他额外微孔板类型
    • 搬运或存储时,为微孔板加盖、去盖或重盖
    叠板架和储板架
    • 配置微孔板和叠板架的存储平台(图 2
    • 随机叠板架
    • 顺序储板架
    • 横向和纵向微孔板定位
    配备条形码阅读器的集成式微孔板夹持器
    图 1.配备条形码阅读器的集成式微孔板夹持器。 
    配备2个叠板架和2个储板架
    图 2.配备2个叠板架和2个储板架,以存储和接收微孔板。此扩展平台可用于一次性处理大量微孔板。
    操作直观、功能齐全的软件
    用于自动化流式细胞仪工作站的 Momentum 软件
    用于 Attune NxT 配置机械臂自动化装置的集成式操作软件。介绍高通量实验室用户如何定义分析应用、安排筛选实验以设置微孔板分析的优先级。
    机器臂自动化系统通过 Thermo Scientific Momentum 实验室自动化工作流程软件进行集中管理(图 3)。该软件操作直观,具有许多用户定义和定制化功能,可使Orbitor RS 2和Attune NxT流式细胞仪实现设置、执行和监控复杂的实验分析流程。
    Momentum 软件有助于Attune NxT 自动化工作站的管理,并具有以下特点:
    • 验证过的卓越性能—仪器兼容性驱动程序可在超过 200 台仪器上同时使用
    • 直观的操作界面—主动优先运行和重新确定运行优先级、可视化进程和微孔板追踪功能
    • 动态调度—创建多个实验流程
    实验室自动化工作流程软件的主用户界面
    图 3.Thermo Scientific Momentum 实验室自动化工作流程软件的主用户界面。
    Attune NxT 软件与 Momentum 软件兼容(图 4)。  点击Attune NxT 软件控制自动化设置功能区的自动化按钮,可以启动自动化装置。自动化启动后,Momentum软件将Orbitor RS 2和Attune NxT流式细胞仪进行联机。
    Attune NxT软件主界面
    图 4.( A ) Attune NxT软件主界面。( B ) Attune NxT软件功能区的自动化图标
    考虑多种安全性的设计
    实验室自动化机器臂的安全性考虑
    该视频介绍了流式细胞仪自动化工作站中应该具备的主动和被动安全技术特性。生物制药和生物技术实验室在做微孔板筛选实验时通常需要实时响应时间。
    Attune NxT 自动化装置可提供安全的工作环境。Orbitor RS 2 机器臂具有主动和被动安全技术特性,包括:
    • 橡胶夹持保险杠—夹持器置于顶部,含保护层,可防止手指刺戳或伸出
    • 自动导航微孔板移动器—系统启动后,移动器将自动导航运行,并开启与仪器的连接
    • 高级错误处理功能—在扩展性无人值守操作期间,无人值守模式增加了操作人员的自主权。此模式具有“预先”错误设置,并根据系统错误警告指示进行自定义升级(图 5)。可通过设置电子邮件和文本通知,提高日常运行的自主性,即使整夜运行时也无需担心。
    • 快速响应——仪器能在微小触动的情况下,瞬间做出响应
    • 手动操控机制——急停按钮(图 6)手动停止操作; 系统自动记录用户手动停止和最后终止位置。
    高级错误通知
    图 5.高级错误通知的系统错误警告包括“忽略”“警告”或“错误”三种类型。
    紧急停止装置硬连接到Orbitor RS 2
    图 6.紧急停止装置硬连接到Orbitor RS 2,以启用手动操作控制。当按下标准电子停止按钮时,所有仪器均会立刻停止运行。 
    经验丰富的全球服务与支持部门
    Invitrogen 流式细胞仪服务和支持团队
    想了解流式细胞仪自动化工作站的售后服务项目?。该视频显示了赛默飞全方位的售后服务和技术支持,包括现场服务工程师、技术支持、售后技术培训。
    Invitrogen 流式细胞仪团队了解研究人员的售后需求,包括仪器操作和维护、售后技术支持以及应用领域拓展。我们每天都与来自世界各地的研究人员共同工作。您是流式新手吗?您需要检测的最难以分析的样本是什么?  您需要在单位内推广这项技术吗?经验丰富的赛默飞全球团队为您提供 Invitrogen 和 Thermo Scientific旗下仪器的售前售后支持服务,为您提供整体解决方案,保证您的 Attune NxT 流式细胞仪处于最佳的精确度、分析效率和卓越性能。
    我们一流的服务和支持项目包括:
    仪器安装和搬家服务
    我们的现场服务工程师可帮助安装或重新安装自动化流式工作站或加装其他额外仪器。  
    售后服务和支持
    现场服务工程师根据服务电话进行统一调度并负责所有仪器的安装,也可提供仪器升级服务和预防性维护。
    技术支持
    24小时技术支持热线与电话工程师或技术人员进行对话,获取问题解答并排除仪器故障。
    软件应用支持
    利用Momentum实验室自动化工作流程软件的强大功能进行仪器操作,确保自动化流式工作站真正满足您的实验需求。我们的技术专家可以与您一起建立和修改软件的应用设置以及进行软件升级。 
    应用技术专家
    我们的团队由全球数十名博士组成,为您提供技术支持、应用开发并与您通力合作拓展复杂的基于细胞的实验方法,为您的实验应用推荐最佳仪器配置,帮助您进一步探索科学秘境。
    流式培训班
    仪器安装完成后,实验室将接受为期4个小时的讲座和仪器演示,了解Orbitor RS 2微孔板移动机械臂、外置液流装置和SmartStor微孔板存储系统如何与Attune NxT流式细胞仪协调运行。此外,还可根据需要为您提供进阶仪器操作培训和优化软件应用。
    性能可靠,技术创新的无缝机械整合
    流式细胞仪自动化工作站
    流式细胞仪的高通量筛选功能需要多个仪器组件协调完成,同时为研究人员提供了自主性。该视频显示了可靠的流式自动化方案是如何使用无人值守模式运行错误设置和24小时微孔板筛选功能。
    利用 Attune NxT 自动化流式工作站实现出色的性能、可靠的无人值守操作、准确的监控和高效的仪器正常运行保证。还可针对特定实验方案、样品量和多仪器、高通量实验室等特殊需求进行定制化仪器升级和方案优化。
    • 获得海量数据 — 高度自动化可保证得到持续一致的实验结果
    • 各仪器协调运行 — 提高实验效率并缩短上机检测时间
    • 保证持续可靠性 — 独特的工程设计,实现持久高效运行。
    在生物技术和生物制药相关实验室,要想真正实现无人值守的自动化操作不仅依靠整合自动化设备和特定时间点用户手动干预来实现,而且需要确保工作站中的每台仪器都要稳定可靠。如果仪器运行不稳定,那么就不能保证整个系统的运行速度。要为您的自动化流式工作站选择专业仪器!
    Attune NxT 流式细胞仪自动化工作站包括:
    • 流式细胞仪 — 专利设计、极速上样
    • 自动进样器 — 微孔板自动上样
    • 外置液流装置 — 大体积液体存储,保证仪器24小时连续运行
    • Orbitor机器臂 — 精细的自动化微孔板采样
    • 温控和微孔板存储装置 — 包括随机叠板架、顺序储板架和微孔板存储系统
    Attune NxT 流式细胞仪自动化装置
    Attune NxT 自动化装置
    观看 Attune NxT 流式细胞仪搭配自动化装置的视频。了解 Orbitor RS 微孔板移动机械臂的性能、工程设计、安全性和软件设计特点。
    Attune NxT 流式细胞仪可根据实验需求、样品量和样品类型选择定制化的仪器配置。
    Attune NxT 流式细胞仪
    Attune NxT 流式细胞仪
    • 快速 —上样速度比传统流式细胞仪快 10 倍
    • 灵活 —多达4激光 14 种色;紫激光可配备 6 个荧光通道
    • 不堵 —采用专利防堵塞设计,可检测难以处理的样品,如实体瘤组织等。
    Attune NxT 自动进样器
    Attune NxT 自动进样器
    • 残留量低 —标准模式 <0.5%(两次清洗循环);多次冲洗,可保证超低残留量
    • 样品混合均匀 —通过抽吸式(不是振摇)混匀每个样品孔,保持细胞活性
    • 充分采样 —死腔体积小:30 μL(12.5-200 μL/min),50 μL(500-1,000 μL/min)
    Orbitor RS 微孔板移动机械臂
    Orbitor RS 微孔板移动机械臂
    • 安全性—主动和被动保护功能
    • 可扩展性—适用于多用户实验室的调度软件
    • 可靠性—性能卓越的自动化装置
    Momentum 集成软件
    Momentum 集成软件
    • 验证过的性能 —仪器兼容性驱动程序可在超过200台仪器上同时运行
    • 直观的显示界面 —主动设置优先运行和重设运行优先级、可视化进程和微孔板追踪
    • 动态调度 —创建多个实验流程
    SmartStor 微孔板存储系统
    SmartStor 微孔板存储系统
    • 温度稳定—操作温度为4 - 40 °C
    • 充足的存储空间—可容纳 20 个标准微孔板或 9 个深孔板
    • 内部监测—通过内部扫描系统更新库存情况
    Attune NxT 外置液流装置(EFS)
    Attune NxT 外置液流装置(EFS)
    • 扩展的体存储液装置 —10 L 的鞘液桶和废液桶有效降低减少补充鞘液和清空废液的频率并增加仪器连续运行时间
    • 主动监控 —废液桶带一个有通风口、传感器和刻度线的警报器
    • 灵活的台式设计 —可置于工作台下或相邻的液流车上
    表 1.Attune NxT 流式细胞仪的五种可选配置。含相关组件的配置清单。
    Attune NxT 流式细胞仪可选配置硬件组合
    基础配置
    • Attune NxT 流式细胞仪(1-4 激光)
    自动化配置
    • Attune NxT 流式细胞仪
    • Attune 自动进样器(AAS)
    带外置液流装置的
    自动化配置
    • Attune NxT 流式细胞仪
    • Attune 自动进样器
    • Attune NxT 外置液流装置(EFS)
    升级版自动化配置
    • Attune NxT 流式细胞仪
    • Attune 自动进样器
    • Attune NxT 外置液流装置(EFS)
    • Thermo Scientific Orbitor RS 微孔板移动机械臂
    • Thermo Scientific Momentum 集成软件
    带样品管理系统的
    升级版自动化配置
    • Attune NxT 流式细胞仪
    • Attune 自动进样器
    • Attune NxT 外置液流装置(EFS)
    • Thermo Scientific Orbitor RS 微孔板移动器
    • Thermo Scientific Momentum 集成软件
    • Thermo Scientific SmartStor 样品管理系统
    申请报价
    技术参数
    Thermo Scientific Orbitor RS 2 微孔板移动机械臂
    Thermo Scientific Orbitor RS 2 微孔板移动器
    轴/关节
    • (高度):575毫米(范围); 750毫米/秒(速度);2250 毫米/秒2(加速度)
    • 半径(伸缩):±406毫米(范围); 200毫米/秒(速度); 3600毫米/秒 2 (加速度)
    • Theta(旋转):无限(范围); 225度/秒(速度); 675度/秒 2 (加速度)
    夹持
    • 微孔板类型:  可处理大多数 SBS 标准板
    • 最大微孔板重量:250 克(含样本)
    • 方向:  横向或纵向
    • 盖子:加盖或去盖
    • 微孔板检测:
    • 条码识别:夹持部位集成式扫码器;可兼容独立扫码器
    • 力量与速度:用户可调
    • 手指:可随微孔板/容器形状而变化
    操作
    • 无人值守模式:是。带文本和邮件错误通知,以及完成通知设置
    • 夜间操作设置:
    • 错误事件高级设置:用户自定义——忽略、警告或错误
    • 管理员设置:角色分配(管理员、操作员、专家)
    • 所需计算机:(A)Momentum软件与Attune NxT软件安装至同一台计算机,对Attune NxT软件执行本地控制; 或(B)安装在两台计算机上,使用Momentum软件对Attune NxT软件实施远程控制
    • 监管:仅供研究使用
    安全性
    • 冲突检测和恢复:自动导航移动机械臂
    • 手动撤销:硬连线紧急停止按钮
    物理特性
    • 电源要求:110-230 V自动切换
    • 运行环境:4–40°C, 无冷凝
    • 安全合规:CE、CSA
    • 重量:25 kg (55 lb)
    • 移动控制:闭环伺服,无刷交流电机
    • 操作控制:电脑直接操作,要求使用 Windows XP 或 Windows Vista 操作系统
    软件
    • 界面形式:仪表盘
    • 运行时间视图:详细
    • 运行中上样/卸样:可提供
    • 工作列表:自动执行启用; 导入和条码值匹配
    • 进度流程:用户设置时间和逻辑规则
    • 共享实验室:多用户登录管理
    • 流程验证和版本控制:内置
    • 合规性:完整的xml审查日志 CFR21-11&CLIA兼容
    • 分布式移动:支持多移动机械臂系统
    • 工作流程设计者:拖放
    • 样本追踪:通过条形码和样本ID
    • 板型定义:内置文库
    • 模拟模式:实时,加速
    • 进度可视化:微孔板追踪和项目进度可视化
    • 优先:主动可调动态调度
    环境条件
    • 最高运行温度:  环境温度+10°-+40°C(50°-104°F)
    • 储存温度: 20°- 75°C(-4°- 167°F)
    • 环境湿度:相对湿度 10% - 80%,非冷凝
    • 使用空间:仅限室内使用
    电源
    • 电源要求:100-240 伏,50/60 赫兹,额定
    • 插座:一个NEMA 5-15插座
    • 功率:最大80瓦
    数据管理
    • 软件:Thermo Scientific Momentum实验室自动化集成软件
    • 应用程序界面:Invitrogen Attune NxT 软件 
    • 流式细胞仪Invitrogen Attune NxT流式细胞仪 
    • 中央处理器(CPU):2 GHz 或更快 ,32-位 (X86) 或 64-位 (X64)
    • 内存(RAM): 2 GB(32位)或3 GB(64位)
    • USB接口:2
    • 软件许可秘钥:是,USB
    • 操作系统:Windows 7 Professional
    升降,到达和轴
    净空 (H x W x D)
    • 相对位置:内联或相对配置。Orbitor机械臂安装在流式细胞仪的自动进样器旁边
    • Orbitor安装所需空间:29× 36 × 36
    • 无臂伸展:14”
    • 有臂伸展:24”
    • 储存:24”
    微孔板存储
    • 随机获取:8块微孔板/叠板架
    • 顺序获取:40块微孔板/储板架
    • 最大标准叠板架容量:72块微孔板
    • 最大标准储板架容量:360块微孔板
    • 扩展容量:用户可定制支架的数量
    • 温度控制:可选配SmartStor 微孔板存储装置
    荷重
    支持平面区域
  • 工作台平坦、稳定,可以支持50磅的机械臂和最低20磅的存储装置
  • 安装:需要4个M6 螺钉或 4个 #12 木螺钉
  • Thermo Scientific SmartStor 微孔板存储装置
    Thermo Scientific SmartStor 微孔板存储装置
    温度范围
    • 控制范围:4 -40°C
    存储容量
    • 标准微孔板:20
    • 深孔板: 9
    • 内部库存监控:扫描仪确定的库存更新
    Attune NxT 外置液流装置(EFS)
    Attune NxT 外置液流装置(EFS)
    鞘液
    • 鞘液桶:10 L容器,一次性使用
    • 鞘液连接:带有传感器、可输送液体的盖子
    • 连接管1:连接鞘液桶
    废液
    • 连接管2:6英尺长
    • 最大废液量:最多18 L(包括2 L生物安全性要求的漂白剂)
    • 容量:20 L可重复使用的Nalgene标准容器(不可高压灭菌),带有通风口和传感器的改良盖子。
    • 全面通知:是,警告
    物理特性
    • 计数仪尺寸(H/D/W):10英寸(25.4厘米)×16.5英寸(41.9厘米)×25英寸(63.5厘米)
    • 带容器的尺寸(H/D/W):22英寸(55.9厘米)×16.5英寸(41.9厘米)×25英寸(63.5厘米)
    • 净重:约30磅/ 13.6公斤
    • 含10升鞘液的重量:约62磅/28.1公斤
    • 电源:从Attune NxT流式细胞仪输入
    温度范围
    • 运行温度范围:15°–32°C
    • 湿度范围:10-90%,无凝结
    Orbitor RS 2 微孔板移动机械臂的工程设计
    流式细胞仪工作站的自动化设计
    在设计自动化机械臂时充分考虑了高通量药物筛选客户的实验需求。这就是为什么我们的机器臂采用集成式条形码扫描器、双向活动手腕和兼容各种微孔板类型等设计。
    条码识别
    Orbitor RS 2 移液器通过同步条形码实现样本的可追溯性、微孔板数据存储和条形码传输。Orbitor RS 2 移动器的夹持器上有一个机载条形码阅读器(图 1)。
    夹持
    • 根据微孔板类型和样本的重量设置夹持力
    • 夹持检测
    • 集成式微孔板传感器
    • 用于纵向或横向的双向夹持手腕
    兼容各种微孔板
    • 预设微孔板类型列表
    • 可为各种应用添加其他额外微孔板类型
    • 搬运或存储时,为微孔板加盖、去盖或重盖
    叠板架和储板架
    • 配置微孔板和叠板架的存储平台(图 2
    • 随机叠板架
    • 顺序储板架
    • 横向和纵向微孔板定位
    配备条形码阅读器的集成式微孔板夹持器
    图 1.配备条形码阅读器的集成式微孔板夹持器。 
    配备2个叠板架和2个储板架
    图 2.配备2个叠板架和2个储板架,以存储和接收微孔板。此扩展平台可用于一次性处理大量微孔板。
    操作直观、功能齐全的软件
    用于自动化流式细胞仪工作站的 Momentum 软件
    用于 Attune NxT 配置机械臂自动化装置的集成式操作软件。介绍高通量实验室用户如何定义分析应用、安排筛选实验以设置微孔板分析的优先级。
    机器臂自动化系统通过 Thermo Scientific Momentum 实验室自动化工作流程软件进行集中管理(图 3)。该软件操作直观,具有许多用户定义和定制化功能,可使Orbitor RS 2和Attune NxT流式细胞仪实现设置、执行和监控复杂的实验分析流程。
    Momentum 软件有助于Attune NxT 自动化工作站的管理,并具有以下特点:
    • 验证过的卓越性能—仪器兼容性驱动程序可在超过 200 台仪器上同时使用
    • 直观的操作界面—主动优先运行和重新确定运行优先级、可视化进程和微孔板追踪功能
    • 动态调度—创建多个实验流程
    实验室自动化工作流程软件的主用户界面
    图 3.Thermo Scientific Momentum 实验室自动化工作流程软件的主用户界面。
    Attune NxT 软件与 Momentum 软件兼容(图 4)。  点击Attune NxT 软件控制自动化设置功能区的自动化按钮,可以启动自动化装置。自动化启动后,Momentum软件将Orbitor RS 2和Attune NxT流式细胞仪进行联机。
    Attune NxT软件主界面
    图 4.( A ) Attune NxT软件主界面。( B ) Attune NxT软件功能区的自动化图标
    考虑多种安全性的设计
    实验室自动化机器臂的安全性考虑
    该视频介绍了流式细胞仪自动化工作站中应该具备的主动和被动安全技术特性。生物制药和生物技术实验室在做微孔板筛选实验时通常需要实时响应时间。
    Attune NxT 自动化装置可提供安全的工作环境。Orbitor RS 2 机器臂具有主动和被动安全技术特性,包括:
    • 橡胶夹持保险杠—夹持器置于顶部,含保护层,可防止手指刺戳或伸出
    • 自动导航微孔板移动器—系统启动后,移动器将自动导航运行,并开启与仪器的连接
    • 高级错误处理功能—在扩展性无人值守操作期间,无人值守模式增加了操作人员的自主权。此模式具有“预先”错误设置,并根据系统错误警告指示进行自定义升级(图 5)。可通过设置电子邮件和文本通知,提高日常运行的自主性,即使整夜运行时也无需担心。
    • 快速响应——仪器能在微小触动的情况下,瞬间做出响应
    • 手动操控机制——急停按钮(图 6)手动停止操作; 系统自动记录用户手动停止和最后终止位置。
    高级错误通知
    图 5.高级错误通知的系统错误警告包括“忽略”“警告”或“错误”三种类型。
    紧急停止装置硬连接到Orbitor RS 2
    图 6.紧急停止装置硬连接到Orbitor RS 2,以启用手动操作控制。当按下标准电子停止按钮时,所有仪器均会立刻停止运行。 
    经验丰富的全球服务与支持部门
    Invitrogen 流式细胞仪服务和支持团队
    想了解流式细胞仪自动化工作站的售后服务项目?。该视频显示了赛默飞全方位的售后服务和技术支持,包括现场服务工程师、技术支持、售后技术培训。
    Invitrogen 流式细胞仪团队了解研究人员的售后需求,包括仪器操作和维护、售后技术支持以及应用领域拓展。我们每天都与来自世界各地的研究人员共同工作。您是流式新手吗?您需要检测的最难以分析的样本是什么?  您需要在单位内推广这项技术吗?经验丰富的赛默飞全球团队为您提供 Invitrogen 和 Thermo Scientific旗下仪器的售前售后支持服务,为您提供整体解决方案,保证您的 Attune NxT 流式细胞仪处于最佳的精确度、分析效率和卓越性能。
    我们一流的服务和支持项目包括:
    仪器安装和搬家服务
    我们的现场服务工程师可帮助安装或重新安装自动化流式工作站或加装其他额外仪器。  
    售后服务和支持
    现场服务工程师根据服务电话进行统一调度并负责所有仪器的安装,也可提供仪器升级服务和预防性维护。
    技术支持
    24小时技术支持热线与电话工程师或技术人员进行对话,获取问题解答并排除仪器故障。
    软件应用支持
    利用Momentum实验室自动化工作流程软件的强大功能进行仪器操作,确保自动化流式工作站真正满足您的实验需求。我们的技术专家可以与您一起建立和修改软件的应用设置以及进行软件升级。 
    应用技术专家
    我们的团队由全球数十名博士组成,为您提供技术支持、应用开发并与您通力合作拓展复杂的基于细胞的实验方法,为您的实验应用推荐最佳仪器配置,帮助您进一步探索科学秘境。
    流式培训班
    仪器安装完成后,实验室将接受为期4个小时的讲座和仪器演示,了解Orbitor RS 2微孔板移动机械臂、外置液流装置和SmartStor微孔板存储系统如何与Attune NxT流式细胞仪协调运行。此外,还可根据需要为您提供进阶仪器操作培训和优化软件应用。
    3D 演示:探索 Attune NxT 自动化工作站仪器配置