gloved hands placing a tray of blue-capped vials into a stainless-steel storage chamber
诸如细胞因子和生长因子的生物活性蛋白与细胞相互作用以调节它们的行为。它们具有一定的效价,可以用 EC50、比活性或国际单位 (IU) 来表示。
什么是国际单位?
国际单位 (IU) 是一种生物物质的活性单位,已根据国际标准品或参考试剂进行了测试。给定生物参考标准品的效价 (IU/ng) 由世界卫生组织 (WHO) 开展的国际合作研究确定。
什么是 WHO 国际标准品?
经过测试并指定了国际公认的生物效价单位(即 IU/ng)的生物活性蛋白可作为国际标准品或参考材料使用。英国国家生物制品检定所 (NISBC) 等组织测试、存储和分发生物参考标准品 ,以允许世界各地的实验室将其生物活性蛋白与这些标准品进行比较。
为什么要用 IU?
当由不同的实验室和方案生产时,生物活性重组蛋白可能具有不同的活性,因此它们应该与参考标准品进行比较以确定相对效价。使用 IU 是为了简化从不同来源获得的蛋白或酶的生物活性的比较。
PeproTech 生物活性蛋白的 IU 标准图表
在可能的情况下,赛默飞世尔科技公司通过在标准生物活性检测中将 Gibco PeproTech 蛋白与类似的世卫组织国际标准品或参考标准品进行多次并行比较,来确定 Gibco PeproTech 重组蛋白的国际单位 (IU) 值。执行多重比较测试有助于说明由于检测的可能变化而导致的任何异常值。这些测试提供了与世卫组织国际标准品活性相关的 Gibco PeproTech 产品活性的可靠量化。
所提供的 IU 值适用于特定目录号的所有批号,因为测试涵盖具有可比活性的多批次生物活性蛋白。这些值基于对比测试,可能会发生变化。
Table 1. PeproGMP cytokine bioactivity (IU/ng)
Cytokine nameCatalog number
beginning with
Bioassay cell lineWHO catalog numberPeproTech protein activity (IU/ng)
Human Activin AGMP120-14Emouse MPC-1191/626
(0.001 IU/ng)
0.001
Human EGFGMP100-15mouse Balb/c 3T391/530
(1.0 IU/ng)
3.15
Human FGF-basicGMP100-18Bmouse Balb/c 3T390/172
(0.8 IU/ng)
2.1
Human Flt3-LigandGMP300-19human AML596/532
(1.0 IU/ng)
1.0
Human IL-2GMP200-02mouse CTLL-286/500
(13.7 IU/ng)
3.59
Human IL-3GMP200-03human TF-191/510
(1.7 IU/ng)
1.42
Human IL-6GMP200-06mouse 7TD189/548
(100 IU/ng)
115
Human IL-7GMP200-07mouse 2E890/530
(100 IU/ng)
183
Human IL-15GMP200-15mouse CTLL-295/554
(10 IU/ng)
34
Human SCFGMP300-07human TF-191/682
(1.0 IU/ng)
0.79
Human TPOGMP300-18human MO7e03/124
(10 IU/ng)
0.97
Table 2. RUO and animal-free protein bioactivity (IU/ng)
Cytokine nameCatalog number
beginning with
Bioassay cell lineWHO catalog numberPeproTech protein activity (IU/ng)
Human IL-1α200-01A
AF-200-01A
mouse D10S86/63264.9
Human IL-1β200-01B
AF-200-01B
mouse D10S86/68070.3
Human IL-2200-02
AF-200-02
mouse CTLL-286/5002.18
Human IL-3200-03human TF-191/5102.8
Human IL-4200-04human TF-188/65616.1
Human IL-6AF-200-06mouse 7TD189/548123
Human IL-7200-07
AF-200-07
mouse 2E890/530117
Human IL-10200-10
AF-200-10
mouse MC/993/72222.6
Human IL-13200-13
AF-200-13
human TF-194/6220.79
Human IL-15200-15
AF-200-15
mouse CTLL-295/55428.7
H/M/R Activin A120-14
120-14P
AF-120-14E
mouse MPC-1191/626.001
Human BDNF450-02
AF-450-02
rat C696/5341.9
H/M/R BMP-2120-02Cmouse ATDC-593/5740.9
Human EGFAF-100-15mouse Balb/c 3T391/5301.0
Human EPO100-64human TF-111/1700.16
Human FGF-basic100-18B
AF-100-18B
mouse Balb/c 3T390/7120.65
Human Flt3-Ligand300-19
AF-300-19
human AML596/5321.1
Human G-CSF300-23
AF-300-23
mouse NFS-6009/136101.3
Human GDNF450-10
AF-450-10
human SH-SY5Y09/2660.78
Human GM-CSF300-03
AF-300-03
human TF-188/64612.8
Human HGF100-39monkey 4MBr-596/5640.21
Human IFN-β300-02BChuman TF-100/572504
Human IFN-γ300-02
AF-300-02
human HT-2987/5861.94
Human IGF-I100-11
AF-100-11
mouse FDC-P191/554.001
Human IGF-II100-12
AF-100-12
mouse FDC-P196/5380.6
Human KGF100-19
AF-100-19
monkey 4MBr-503/1502.33
Human LIF300-05
AF-300-05
human TF-193/56212.2
Human M-CSF300-25
AF-300-25
mouse M-NSF-6089/512100
Human β-NGF450-01human TF-193/5560.53
Human PDGF-BB100-14B
AF-100-14B
mouse Balb/c 3T394/7282.65
Human SCF300-07human TF-191/6821.7
Human TGF-β1100-21
100-21C
AF-100-21C
mouse HT-289/5149
Human TGF-β3100-36E
AF-100-36E
mouse HT-209/2345.64
Human TNF-α300-01Amouse L92912/15439.1
Human sTRAIL/Apo2L310-04human LN-1804/1661.45
Human VEGF165100-20
AF-100-20
HUVEC02/2860.69
Murine IL-2212-12
AF-212-12
mouse CTLL-293/566129
Murine IL-3213-13
AF-213-13
mouse NFS-6091/662132
Murine IL-4214-14
AF-214-14
mouse HT-291/65619.8
Murine IL-6216-16
AF-216-16
mouse 7TD193/730322
Murine GM-CSF315-03
AF-315-03
mouse FDC-P191/65844.3
生物参考标准品和国际单位资源
本页上所述产品的预期用途各不相同。关于特定的预期用途声明,请参见产品标签。