Search Thermo Fisher Scientific
牛血清根据采集动物的年龄进行分类。动物的年龄会影响血清成分,因此在为您的细胞培养实验选择血清时要考虑年龄是一个重要的因素。
赛默飞世尔科技可提供一系列牛血清产品,包括新生牛小牛,小牛血清和成牛血清,大多数产品均在新西兰加工和生产。我们还提供热灭活和非热灭活两种形式的牛血清。
与牛胎牛血清和新生小牛血清相比, 胎牛血清 (FBS) 在抗体中往往更低,生长因子更丰富,这使得 FBS 成为科学家细胞培养的较常见选择 [1]。当确定最适合您的细胞培养时,应仔细考虑 FBS 和小牛血清之间的成分差异。
尽管它们与 FBS 不同,但其他形式的牛血清仍可作为细胞培养的可行替代品,为细胞生长和活性提供适当的因素。如果考虑更换细胞培养基中的血清,请始终测试您的细胞系的兼容性 [1]。
使用 FBS ,供体牛血清 (DBS) 和新生牛小牛血清 (NBC) 的细胞系生长,活力和行为的比较表明,在某些细胞系中, DBS 和 NBC 的性能与 FBS 相当。但是,在其他情况下, FBS 可能是更好的选择。
细胞生长和分化 | 下游分析中的细胞行为 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
细胞系 | 胎牛血清 | --DBS: | 非银行化合物 | 胎牛血清 | --DBS: | 非银行化合物 |
HeLa | **** | **** | *** | **** | **** | **** |
CHO-K1 | **** | **** | *** | **** | ** | ** |
HepG2 | **** | ** | **** | **** | 不适用 | |
HL-60 | **** | ** | * | **** | 不适用 | 不适用 |
FBS 的表现被认为是最高的 ( 以 **** 表示 )。相应地表示所有其他血清的性能与 FBS 相比。NA 指示未执行检测。
在某些应用中,新生牛血清或成年牛血清可添加到细胞培养基中以代替 FBS。一些研究在其实验中使用了其他类型的牛血清。
新生牛血清的应用包括:
小牛血清用作:
成牛血清的引用用途包括:
为帮助确保质量,每批 Gibco 血清都进行了测试,以考察其对于 VERO 细胞三次传代后生长的支持情况。在每次传代过程中,传代的细胞与原代细胞的接种密度一致。试验结果与采用对照生长培养基获得的平行结果相比较,对照培养基中含有之前已确认效果的参照血清。
For Research Use or Further Manufacturing Use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.