Search Thermo Fisher Scientific
TOP10 感受态细胞为最常用的大肠杆菌菌株经工程改造提高了转化效率 (1 x 109cfu/µg)。适用于克隆超螺旋 DNA ,可稳定复制高拷贝数质粒。TOP10 感受态细胞具有与 DH10B 相似的基因型,具有用于不同实验应用的衍生细胞株。
One Shot TOP10 化学感受态大肠杆菌 | MultiShot StripWell TOP10 化学感受态大肠杆菌 | MultiShot FlexPlate TOP10 感受态细胞 | MultiShot TOP10 化学感受态大肠杆菌 | |
---|---|---|---|---|
适用于 |
|
|
|
|
转化类型 | 化学修饰 | 化学修饰 | 化学修饰 | 化学修饰 |
转化效率 | >1 x 109 cfu/μg | >1 x 108 cfu/μg | >1 x 108 cfu/μg | >1 x 108 cfu/μg |
可提供的规格 |
TOP10 Electrocomp™ 试剂盒 | One Shot TOP10 Electrocomp™ 大肠杆菌 | One Shot TOP10/P3 化学感受态大肠杆菌 | TOP10F´Electrocomp™ 试剂盒 | One Shot TOP10/P3 化学感受态大肠杆菌 | |
---|---|---|---|---|---|
适用于 |
|
|
|
|
|
转化类型 | 电穿孔 | 电穿孔 | 化学修饰 | 电穿孔 | 化学修饰 |
转化效率 | >1 x 1010 cfu/μg | >1 x 1010 cfu/μg | >1 x 108 cfu/μg | >1 x 1010 cfu/μg | >1 x 109 cfu/µg |
可提供的规格 |
这些感受态细胞可提供商业授权使用,可用于您的商业化服务或用于商业化生产。请通过 outlicensing@thermofisher.com 与我们联系
One Shot TOP10 化学感受态大肠杆菌 | MultiShot StripWell TOP10 化学感受态大肠杆菌 | MultiShot FlexPlate TOP10 感受态细胞 | MultiShot TOP10 化学感受态大肠杆菌 | |
---|---|---|---|---|
适用于 |
|
|
|
|
转化类型 | 化学修饰 | 化学修饰 | 化学修饰 | 化学修饰 |
转化效率 | >1 x 109 cfu/μg | >1 x 108 cfu/μg | >1 x 108 cfu/μg | >1 x 108 cfu/μg |
可提供的规格 |
TOP10 Electrocomp™ 试剂盒 | One Shot TOP10 Electrocomp™ 大肠杆菌 | One Shot TOP10/P3 化学感受态大肠杆菌 | TOP10F´Electrocomp™ 试剂盒 | One Shot TOP10/P3 化学感受态大肠杆菌 | |
---|---|---|---|---|---|
适用于 |
|
|
|
|
|
转化类型 | 电穿孔 | 电穿孔 | 化学修饰 | 电穿孔 | 化学修饰 |
转化效率 | >1 x 1010 cfu/μg | >1 x 1010 cfu/μg | >1 x 108 cfu/μg | >1 x 1010 cfu/μg | >1 x 109 cfu/µg |
可提供的规格 |
这些感受态细胞可提供商业授权使用,可用于您的商业化服务或用于商业化生产。请通过 outlicensing@thermofisher.com 与我们联系
仍然不确定使用哪种菌株?比较 TOP10 感受态细胞基因型
In addition to competent cells, we offer a broad suite of products for the cloning workflow.
Explore types of bacterial growth media to use for cloning, plasmid DNA preparation, and protein expression.
Learn more about universal-fit electroporation cuvettes for use with competent cells.
Learn more about one-step PCR cloning that combines traditional restriction and ligation cloning.
Gibson Assembly cloning kits provide highly efficient, seamless cloning, enabling the assembly of multiple DNA fragments of varying lengths into any vector.
Have any questions on competent cells or transformation? Click on the resources listed below to access overviews, videos, genotype guides, and educational resources.
Review rich educational content on transformation workflow, troubleshooting, strategies, and selection guides.
Stay up-to-date on industry trends in molecular cloning with on-demand webinars.
Access white papers and technical and application notes on molecular cloning.
Watch instructional videos on troubleshooting tips, how-to videos, and explainers related to molecular cloning.